Recent searches Clear History
Fale conosco
Amendoim, nozes, castanhas e pólen: Melhor avaliação para risco de alergia ao amendoim com testes para componentes de alérgenos
Rafael, um garotinho de 8 anos com histórico de rinoconjuntivite durante a temporada de pólen de árvores e exacerbações da asma durante infecções e esforço físico, visita o médico porque, agora, também apresenta prurido na boca ao comer avelãs. Sua mãe é sensível a nozes e castanhas e está preocupada de que ele também seja.
O médico realiza um histórico clínico completo e um exame físico, e decide fazer testes para IgE específica.
Veja como o exame de sangue para IgE específica ajudou Rafael a determinar seu risco de reação grave ao amendoim, nozes e castanhas.
Histórico do paciente
História familiar
  • Mãe alérgica a nozes e castanhas.
  • Irmão mais novo alérgico ao ovo, leite, amendoim, pólen de árvores, cães e gatos.
Histórico pessoal de Rafael
  • Rafael teve eczema desde os 6 meses até a idade escolar.
  • Crises de asma durante infecções e esforço físico.
  • Rinoconjuntivite durante a temporada de pólen de árvores.
Teste cutâneo
Teste
Tipo
Resultados de Rafael
Bétula
Alérgeno completo
+3
Amendoim
Alérgeno completo
+4
Avelã
Alérgeno completo
+1
Gato
Alérgeno completo
+4
Cachorro
Alérgeno completo
+1
Diagnóstico clínico
Alergia ao pólen de árvores, amendoim, nozes, castanhas e pelos de animais.
Com base em histórico, avaliação e testes, seu profissional de saúde anterior recomendou que Rafael evitasse estritamente amendoim, nozes e castanhas, e usasse antihistamínicos orais durante a temporada do pólen de árvores. Além disso, indicou tratamento sintomático com agonistas ß2 e corticosteroides inalantes de longa duração.
Resultados do teste ImmunoCAP™ de Rafael
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas de Rafael, podem ajudar seu profissional de saúde a confirmar o diagnóstico.
Resultados do teste ImmunoCAP (kUA/l)
Teste
Tipo
Resultados de Rafael
Bétula
Alérgeno completo
23,1
Amendoim
Alérgeno completo
7,3
Avelã
Alérgeno completo
12,4
Gato
Alérgeno completo
10,2
Cachorro
Alérgeno completo
4,2
Com base nesses resultados, seu profissional de saúde decide realizar testes com componentes de alérgenos.
Resultados do teste ImmunoCAP (kUA/l)
Teste
Tipo
Resultados de Rafael
Ara h 1
Componente de alérgeno
0,2
Ara h 2
Componente de alérgeno
4,3
Ara h 3
Componente de alérgeno
<0,1
Ara h 8
Componente de alérgeno
1,4
Ara h 9
Componente de alérgeno
<0,1
Cor a 1
Componente de alérgeno
12,8
Cor a 8
Componente de alérgeno
<0,1
Cor a 9
Componente de alérgeno
<0,1
Cor a 14
Componente de alérgeno
<0,1
Diagnóstico diferencial
A sensibilização de Rafael à proteína de armazenamento do amendoim Ara h 2 mostra que Rafael tem um risco aumentado de reações graves se ingerir amendoim.2 Portanto, recomenda-se evitar totalmente o amendoim na sua dieta. Se os testes de componentes tivessem sido feitos antes, esse risco poderia ter sido revelado antes da ocorrência de qualquer reação.
A alergia a bétula de Rafael dá origem à reatividade cruzada com a proteína PR-10 Cor a 1 da avelã, e o prurido na boca de Rafael ao comer avelãs pode se originar da alergia alimentar relacionada ao pólen.1
A sensibilização de Rafael ao pólen de bétula é confirmada e ele deve continuar com a medicação atual.
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
  • Alergia principal ao amendoim e alergia a bétula.
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
  • O médico de Rafael informou que um teste de provocação oral com avelãs poderia reduzir o medo de reações graves a esse alimento com base na história familiar.
  • Rafael foi orientado a evitar amendoim rigorosamente e sempre levar consigo seu autoinjetor de adrenalina emergencial.
  • Seu médico providenciou treinamento e orientação de acompanhamento sobre o uso do autoinjetor para Rafael e sua família.
  • O médico de Rafael também recomendou que ele continue usando antihistamínicos para os sintomas da alergia ao pólen de bétula, iniciando o tratamento duas semanas antes da temporada.
ACOMPANHAMENTO
  • Rafael visita seu médico um ano depois. Sua técnica com o autoinjetor é verificada e é satisfatória.
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.
Referências
  1. Blankestijn MA, Knulst AC, Knol EF, et al. Sensitization to PR-10 proteins is indicative of distinctive sensitization patterns in adults with a suspected food allergy. Clinical and Translational Allergy. 2017;7:42. doi:10.1186/s13601-017-0177-4.
  2. Matricardi PM, et al. Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016: 27: (suppl23): 1–250.