Recent searches Clear History
Fale conosco
Reações sistêmicas: O teste pode ajudar a descobrir a causa escondida 
Roberto, um rapaz de 18 anos com histórico de alergia a bétula, visita seu médico após uma recente ida ao pronto-socorro devido a uma reação sistêmica. Seus sintomas incluíram tosse, sudorese, dispneia, edema labial e aperto na garganta. Roberto relatou que tinha comido uma salada de camarão e bebido um copo de leite de soja, e estava se exercitando quando a reação ocorreu.
O médico realiza um histórico clínico completo e um exame físico, e decide fazer testes usando componentes de soja.
Um menino com alergia a bétula desenvolve uma reação sistêmica após comer uma salada de camarão e beber um copo de leite de soja.
Histórico do paciente
História familiar
  • Nenhuma
Histórico pessoal de Roberto
  • Roberto sabia que era alérgico ao pólen de bétula e que apresentava rinite durante a temporada de pólen.
  • Ele também apresenta sintomas de síndrome da alergia oral (SAO) ao comer maçãs, mas não tem outras alergias conhecidas.
Resultados do teste ImmunoCAP™ de Roberto
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas do paciente, ajudam a confirmar o diagnóstico.
Resultados do teste ImmunoCAP (kUA/l)
Teste
Tipo
Resultados de Roberto
Ovo
Alérgeno completo
<0,1
Camarão
Alérgeno completo
<0,1
Soja
Alérgeno completo
4,2
Resultados do teste ImmunoCAP (kUA/l)
Teste
Tipo
Resultados de Roberto
Gly m 4
Componente de alérgeno
40,9
Gly m 5
Componente de alérgeno
<0,1
Gly m 6
Componente de alérgeno
<0,1
Bétula
Alérgeno completo
99,6
Diagnóstico diferencial
Os resultados dos testes de Roberto indicam uma reação cruzada clinicamente relevante entre pólen de bétula e a proteína Gly m 4 da PR-10. Muitas vezes, anticorpos IgE para a Gly m 4 são associados a reações locais. Entretanto, reações sistêmicas podem ocorrer, particularmente ao consumir grandes quantidades de soja pouco processada. Provavelmente, a reação de Roberto foi provocada por um alto teor de Gly m 4 no leite de soja.1
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
  • Alergia a bétula confirmada, alergia a soja relacionada ao pólen estabelecida.
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
  • O médico de Roberto o encaminhou a um nutricionista para ajudá-lo a ajustar sua dieta.
  • Ele o orientou a evitar grandes quantidades de soja, por exemplo, leite de soja. No entanto, ele não tem severas restrições à soja e, portanto, não precisa se preocupar com o risco de comer soja "oculta".
  • O médico de Roberto também recomenda que ele continue usando antihistamínicos para os sintomas da alergia ao pólen de bétula, iniciando o tratamento duas semanas antes da temporada.
ACOMPANHAMENTO
  • Roberto visita seu médico após um ano. Ele não teve mais episódios e está indo bem.
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.
Referências
  1. Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ, Valenta R, Hilger C, et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016;27 Suppl 23:1-250.