ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Rhinite allergique : comment identifier la sensibilisation primaire
Case study
Respiratory allergy
Cette étude de cas illustrative décrit un exemple de parcours d’un jeune homme, David, montrant comment des tests diagnostiques de pointe des allergies ont permis la prise en charge de ses symptômes persistants de rhinite allergique. Son histoire met en évidence le rôle pivot des résultats des tests d’IgE spécifiques ImmunoCAPTM de Thermo Fisher Scientific pour aider les médecins généralistes à identifier et à prendre en charge les allergies avec précision. Plongez dans les détails et découvrez comment les diagnostics d’allergie précis peuvent faire la différence en médecine générale.
Un adolescent caucasien portant un sweat à capuche de couleur verte et un sac à dos.
Histoire clinique
Antécédents personnels
Une rhinite allergique saisonnière avait déjà été diagnostiquée alors que David était âgé de 16 ans. Il a remarqué ses premiers symptômes en mai ; les symptômes étaient à leur paroxysme en juillet. À l’âge de 18 ans, une dépression légère a été diagnostiquée. 
Historique thérapeutique 
  • Les antihistaminiques par voie intranasale ont déjà été essayé par le passé, mais ils se sont avérés inefficaces pour soulager ses symptômes nasaux
  • Il prend actuellement un traitement qui lui a été prescrit, associant un antihistaminique et un corticoïde en pulvérisation nasale
Examen, investigations et résultats
Examen
Au cours d’une discussion avec David, son médecin généraliste a remarqué qu’il parlait du nez et qu’il reniflait et se frottait le nez fréquemment. Un examen minutieux de son visage a révélé la présence de cernes allergiques (des cercles de couleur anomale sous les yeux) et l’examen de l’intérieur de son nez a révélé une hypertrophie turbinale. 
L’examen et l’auscultation de la poitrine de David n’ont révélé aucune anomalie manifeste ni stigmate d’asthme. 
Quels sont les symptômes de David qui sont particulièrement évocateurs d’une rhinite allergique, par opposition à une rhinite non allergique ?
Les manifestations de rhinite, qui sont particulièrement évocatrices d’une allergie, sont les suivantes1 :
  • Démangeaisons nasales et/ou palatales
  • Éternuements
  • Symptômes oculaires 
Examens
Le médecin généraliste de David a décidé de demander des tests sanguins d’IgE spécifiques ; Les tests sanguins de diagnostic des allergies ne sont pas affectés par les antihistaminiques et peuvent être effectués chez les patients qui, comme David, en ont pris récemment2 . Le panel d’allergènes a été sélectionné en fonction des symptômes de David, de son âge et du profil des sensibilisations au niveau local. Étant donné que ses symptômes commencent généralement en mai et sont à leur paroxysme en juillet, une gamme d’allergènes qui sont habituellement présents au printemps et en été (incluant des pollens et une moisissure) ont été sélectionnés pour les tests. 
Champ de fléoles des prés
Résultats des tests sanguins d’IgE spécifiques ImmunoCAP™ (kUA/L)
Tests*
Type
Les résultats de David
Fléole des prés (g6)
Extrait allergénique
38
Bouleau (t3)
Extrait allergénique
<0,10
Ambroisie (w1)
Extrait allergénique
<0,10
Armoise (w6)
Extrait allergénique
<0,10
Alternaria alternata (m6)
Extrait allergénique
<0,10
Comment les résultats de ces tests sanguins d’IgE spécifiques pourraient-ils orienter la prise en charge de David par son médecin généraliste ?
Les résultats des tests sanguins d’IgE spécifiques pourraient orienter la prise en charge de David par son médecin généraliste de différentes manières, notamment3,4 :
  • Confirmation du diagnostic antérieur de rhinite allergique saisonnière
  • Détermination du traitement pharmacologique approprié et de la période propice pour le traitement
  • Recommandations sur les stratégies d’éviction des allergènes présents localement
  • Possibilité d’une immunothérapie allergénique†
† Adressez à des spécialistes/allergologues pour une immunothérapie allergénique, si nécessaire. 
Diagnostic différentiel
Les résultats ont montré une réponse IgE significative à la fléole des prés, confirmant le diagnostic antérieur de rhinite allergique saisonnière. Aucune autre sensibilisation n’a été détectée. Ainsi, les allergies au pollen de bouleau, à l’ambroisie, à l’armoise et aux moisissures Alternaria alternata peuvent être écartées. 
Prise en charge
La fléole des prés est un allergène extérieur qui ne peut pas être complètement évité5. Cependant, David pourrait utiliser les techniques suivantes pour limiter son exposition5 :
  • Vérifier la densité pollinique locale pour anticiper la saison pollinique des graminées et surveiller les taux de pollen.
  • Garder les fenêtres fermées pendant la saison pollinique. 
  • Prendre une douche, se laver les cheveux et changer de vêtements après avoir travaillé ou joué à l’extérieur. 
Les informations obtenues grâce aux tests sanguins d’IgE spécifiques peuvent être un facteur important pour une meilleure prise en charge pharmacologique. Par exemple, le traitement de David pourrait être optimisé s’il était commencé juste avant le début de la saison pollinique des graminées3.
L’immunothérapie allergénique (ITA) est la seule option capable d’agir sur la cause de la maladie pour le traitement des allergies7 ; elle est généralement instaurée par les allergologues8. Une ITA appropriée peut prévenir le développement d’un asthme9 et, chez les patients présentant un asthme comorbide, améliorer le contrôle des symptômes10. Le médecin généraliste de David a décidé de l’adresser à un allergologue qui choisira l’ITA. 
* Les produits suivants font partie du portefeuille de tests sanguins ImmunoCAP™ :
  • ImmunoCAP Allergen g6, Timothy
  • ImmunoCAP Allergen t3, Common silver birch
  • ImmunoCAP Allergen w1, Common ragweed
  • ImmunoCAP Allergen w6, Mugwort
  • ImmunoCAP Allergen m6, Alternaria alternata 
IgE : immunoglobuline E ; kUA/L : kilo-unités d'allergènes par litre 
Conclusion
Le parcours de David, du désagrément au soulagement, met en évidence le rôle essentiel des diagnostics d’allergie précis et des plans de traitement personnalisés. Avec les solutions de tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP de Thermo Fisher Scientific, son médecin traitant a reçu des résultats précis qui ont orienté les soins personnalisés et ont considérablement amélioré la qualité de vie de David.
Les personnes, lieux et événements illustrés sur ces photos ne représentent pas des patients réels, ils ne sont en aucune manière affiliés à la présente étude de cas ou à Thermo Fisher Scientific.
Testez-nous et découvrez comment nos solutions de diagnostic fiables peuvent faciliter le diagnostic des allergies et vous aider à une meilleure prise en charge de vos patients.
Références
  1. Scadding G K, Scadding G W. Diagnostic de rhinite allergique. Immunol Allergy Clin North Am 2016;36(2):249-260 
  2. Siles RI, Hsieh FH. Allergy blood testing: A practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med. 2011 Sep;78(9):585-92. doi: 10.3949/ccjm.78a.11023. PMID: 21885690.Bonnelykke K, Pipper CB, Bisgaard H. J Allergy Clin Immunol. 2008, 121(3):646-651.
  3. Eigenmann P A, Atanaskovic-Markovic M et al. Testing children for allergies: why, how, who and when: an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation. Pediatr Allergy Immunol 2013;24(2):195-209 
  4. Bousquet J, Anto J M et al. Allergic rhinitis. Nat Rev Dis Primers 2020;6(1):95 
  5. Roberts G, Xatzipsalti M et al. Paediatric rhinitis: position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2013;68(9):1102-1116 
  6. American College of Allergy A I. Environmental trigger avoidance. Disponible à l’adresse :https://acaai.org/allergies/allergy-treatment/environmental-trigger-avoidance. Consulté en mars 2022. 
  7. Pfaar O, Klimek L et al. COVID-19 pandemic: practical considerations on the organization of an allergy clinic-an EAACI/ARIA position paper. Allergy 2021;76(3):648-676 
  8. Bousquet J, Pfaar O et al. 2019 ARIA care pathways for allergen immunotherapy. Allergy 2019;74(11):2087-2102 
  9. Jacobsen L, Niggemann B et al. Specific immunotherapy has long-term preventive effect of seasonal and perennial asthma: 10-year follow-up on the PAT study. Allergy 2007;62(8):943-948 
  10. Bergeron C, Hamid Q. Relationship between asthma and rhinitis: epidemiologic, pathophysiologic, and therapeutic aspects. Allergy Asthma Clin Immunol 2005;1(2):81-87