Recent searches Clear History
聯絡我們
過敏性鼻炎:如何辨識主要致敏原
Case study
Respiratory allergy
此個案研究以一位名為 David 的年輕人的經歷為例,展示先進的過敏診斷技術如何幫助管理他的持續性過敏性鼻炎症狀。 他的故事突顯了 Thermo Fisher Scientific 的 ImmunoCAPTM 特異性 IgE 測試結果在幫助醫生精確識別和管理過敏方面的關鍵作用。 深入了解細節,看看準確的過敏診斷能為初級照護帶來哪些不同之處。
一名身穿綠色連帽衫、背著背包的白種少年男孩。
病史資料
個人病史
David 之前在 16 歲時診斷出患有季節性過敏性鼻炎。 他在 5 月第一次注意到自己的症狀,在 7 月時症狀最嚴重。 18 歲時,他被診斷出患有輕度憂鬱症。 
用藥史 
  • 之前曾 試用過 鼻用抗組織胺,但未能有效控制其鼻部症狀。
  • 目前接受醫生處方的抗組織胺/皮質類固醇組合鼻內噴霧劑
檢查、檢測及結果
檢查
在與 David 交談時,他的全科醫師注意到他說話有鼻音,並且經常抽吸鼻子和揉鼻子。 仔細檢查他的臉部時觀察他有過敏性黑眼圈,鼻腔內部檢查顯示鼻甲肥大。 
對 David 胸部的檢查和聽診未發現明顯的異常或氣喘徵兆。 
David 的哪些症狀特別提示他患有過敏性鼻炎,而不是非過敏性鼻炎?
特別提示為過敏的鼻炎表徵包括: 1
  • 鼻子和/或上顎發癢
  • 打噴嚏
  • 眼部相關的症狀 
檢測
David 的醫師決定申請進行特異性 IgE 血液檢驗; 過敏血液檢測不受抗組織胺影響,最近服用過抗組織胺的患者身可接受該檢測,例如 David。根據 David 的症狀、年齡和局部致敏反應狀況,選擇了一組過敏原進行檢測 2  由於他的症狀通常在 5 月開始出現,且在 7 月達到最嚴重狀態,因此選擇了一系列春季/夏季通常會出現的過敏原 (包括花粉和一種真菌) 進行檢測。 
一片梯牧草地
ImmunoCAP™ 特異性 IgE 血液檢驗結果 (kU A/L)
檢驗*
類型
David 的結果
梯牧草 (g6)
完整過敏原
38
銀樺樹 (t3)
完整過敏原
<0.10
普通豬草 (w1)
完整過敏原
<0.10
艾草 (w6)
完整過敏原
<0.10
交錯黴菌  (m6)
完整過敏原
<0.10
這些特異性 IgE 血液檢測結果如何能指導醫師對 David 的病症進行管理?
特異性 IgE 血液檢測結果可透過各種方式指導醫師對 David 的病症進行管理,包括:3,4
  • 確認他先前的季節性過敏性鼻炎診斷
  • 確定適當的藥物療法和治療時間
  • 指導當地過敏原避免策略
  • 考慮過敏原免疫療法†
†若需要,請參閱專科醫師/過敏專科醫師進行過敏原免疫療法。 
鑑別診斷
結果顯示患者對梯牧草有顯著的 IgE 反應,證實了先前季節性過敏性鼻炎的診斷。 沒有發現其他過敏反應,因此可以排除樺樹花粉、豬草、艾草及交錯黴菌過敏。 
管理
由於梯牧草是一種戶外過敏原,因此無法完全避免。 5然而,David 可以使用以下方法來減少暴露: 5
  • 檢查當地的花粉量以預測草本花粉季節並監測花粉濃度。
  • 在花粉季節保持窗戶關閉。 
  • 在戶外工作或活動後淋浴、洗頭並更換衣物。 
從特異性 IgE 血液檢測取得的資訊,可能是改善藥物治療管理的重要因素。 例如,在當地草本花粉季節開始之前開始治療,可以最大限度地提高 David 的治療效果。 3
過敏原免疫療法 (AIT) 是治療過敏的唯一可能改變病情的選擇7,通常是由過敏專科醫師發起。 8適當的 AIT 可預防氣喘的發生9,對於合併氣喘的患者,改善症狀控制效果。 10負責 David 的全科醫師決定將他轉介給過敏專家,以進行 AIT 選擇。 
*ImmunoCAP 血液檢測組合包含以下產品:
  • ImmunoCAP 過敏原 g6,梯牧草
  • ImmunoCAP 過敏原 t3,普通銀樺樹
  • ImmunoCAP 過敏原 w1,普通豬草
  • ImmunoCAP 過敏原 w6,艾草
  • ImmunoCAP 過敏原 m6,交錯黴菌 
IgE:免疫球蛋白 E;kUA/L:過敏原特定千單位/升 
結論
David 從症狀困擾到得到緩解的過程,突顯了精準過敏診斷和定制治療計劃的重要作用。 透過 Thermo Fisher Scientific 的 ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測解決方案,David 的全科醫師獲得了準確的結果,可指導個人化照護,進而大幅提升他的生活品質。
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。
讓我們進行測試,了解我們值得信賴的診斷解決方案如何協助進行過敏診斷及幫助您為患者提供最佳照護。
參考資料
  1. Scadding G K, Scadding G W. Diagnosing allergic rhinitis. Immunol Allergy Clin North Am 2016;36(2):249-260 
  2. Siles RI, Hsieh FH. Allergy blood testing: A practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med. 2011 Sep;78(9):585-92. doi: 10.3949/ccjm.78a.11023. PMID: 21885690.Bonnelykke K, Pipper CB, Bisgaard H. J Allergy Clin Immunol. 2008;121(3):646-651.
  3. Eigenmann P A, Atanaskovic-Markovic M et al. Testing children for allergies: why, how, who and when: an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation. Pediatr Allergy Immunol 2013;24(2):195-209 
  4. Bousquet J, Anto J M et al. Allergic rhinitis. Nat Rev Dis Primers 2020;6(1):95 
  5. Roberts G, Xatzipsalti M et al. Paediatric rhinitis: position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2013;68(9):1102-1116 
  6. American College of Allergy A I. Environmental trigger avoidance. 參閱網址: https://acaai.org/allergies/allergy-treatment/environmental-trigger-avoidance. 瀏覽日期:2022 年 3 月 
  7. Pfaar O, Klimek L et al. COVID-19 pandemic: practical considerations on the organization of an allergy clinic-an EAACI/ARIA position paper. Allergy 2021;76(3):648-676 
  8. Bousquet J, Pfaar O et al. 2019 ARIA care pathways for allergen immunotherapy. Allergy 2019;74(11):2087-2102 
  9. Jacobsen L, Niggemann B et al. Specific immunotherapy has long-term preventive effect of seasonal and perennial asthma: 10-year follow-up on the PAT study. Allergy 2007;62(8):943-948 
  10. Bergeron C, Hamid Q. Relationship between asthma and rhinitis: epidemiologic, pathophysiologic, and therapeutic aspects. Allergy Asthma Clin Immunol 2005;1(2):81-87