達到終點:食物過敏的成功故事
食物過敏血液檢測如何挽回大學獎學金
對於 18 歲的 Landon Robinson 而言,一次簡單的血液檢測 是他實現夢想的關鍵工具。 他認為自己的食物過敏讓他錯失了去夢想大學參加大學足球隊的千載難逢的機會。 然而,透過過敏原成分檢測,他發現他的過敏不會是達到終點區的一個考慮因素,從而使這成為一個關於透過揭露過敏背後的真相來自我赋能和擁有健康的故事。
Landon 的過敏故事
和許多其他年輕的美式足球迷一樣,Landon 有著遠大的夢想,渴望從青少年聯賽開始一路奮鬥至大學,乃至登上職業足球的舞台。 他憑藉著精湛的球技與主動積極的態度,成功達成了自己的目標,甚至獲得了進入夢想大學的足球獎學金。 但當 Landon 發現一段花生過敏的既往診斷病史會讓他無法踏上球場,更無法獲得對他與母親都至關重要的教育時,這一切希望都化為泡影。
「在 Landon 六歲的時候,我們決定讓他進行花生過敏檢測…因為[我們]有家族病史」,Landon 的母親 Patrice 說。 Landon 在年幼時接受的是皮膚針刺過敏檢測,該檢測僅會檢測某人是否對某種完整過敏原產生過敏反應。  然而,此項檢測無法檢測過敏原中更多特異性成分。 讓 Landon 感到不幸的是,檢測結果顯示他對花生過敏原致敏化反應呈陽性。 Patrice 是一位了不起的母親,她協助 Landon 在生活上進行改變,讓他也能像其他孩子一樣享受童年時光。
然而,當 Landon 準備上大學時,這一切都改變了。 Landon 長年都在努力爭取獲得足球運動獎學金。 當他夢寐以求的學校,一所美國美國軍事學院,主動提出錄取他並讓其加入校隊時,Landon 和他的家人都欣喜若狂。 直到招募人員得知 Landon 曾被診斷出花生過敏時,這項錄取就被撤回了 ,這份喜悅便戛然而止。
軍事學院和食物過敏 
對多數美國軍人而言,若有因食物導致急性過敏的風險,即不符合服役資格。只要有可能發生由食物引起的過敏性休克風險,就足以成為被取消服役資格的理由。 1 由於為 Landon 提供獎學金的美國軍事學院遵守相同的征兵標準必須遵守與軍中入伍相同的資格標準 ,因此招募人員在看到他對花生過敏的檢測結果後,也只得撤回Landon 的獎學金 。
全家人深受打擊。 「Landon 極度沮喪,非常難過他被取消錄取資格。」Patrice 解釋道, 「他如此努力才取得[獎學金],結果聽到招生專員說,『很遺憾,我不得不撤銷這次錄取……』,真的是太讓人難受了。」
但 Landon 和他的家人並沒有放棄。 Patrice 決定重新為 Landon 進行檢測,以確定他是否真的對花生過敏。 然而這一次,除了使用完整過敏原檢測之外,負責 Landon 家庭照護提供者還決定使用花生過敏原成分血液檢測來對 Landon 進行檢測。
什麼是過敏原成分血液檢測?
與完整過敏原檢測不同,血液過敏原成分檢測會分析過敏原中發現的個別蛋白質。 過敏原蛋白質成分就像拼圖碎片一樣,組合起來構成更大範圍的完整過敏原蛋白質。 有時候,過敏病患可能只對這些「拼圖碎片」其中一個碎片過敏。了解這點很重要,因為每個成分都可能對應不同的嚴重程度。
當 Landon 的過敏原成分檢測結果回來時,結果顯示他對與樺樹花粉發生交叉反應的花生蛋白質成分過敏。 也就是說,Landon 可能從一開始就從未對花生產生臨床意義上的過敏(正如檢測所顯示的陽性皮膚針刺檢測結果),而是僅對樹木花粉過敏。  因此,他或許並不存在因食物過敏而引發過敏性休克的風險。 這些結果對 Landon 和他的家人來說,是一線希望之光。
其家庭醫療照護提供者認定 Landon 是進行食物激發試驗的合適人選,該試驗是在診間進行的一項程序,醫療照護提供者讓病患逐步增加攝入可疑食物過敏原的量(如花生、蛋類或牛奶),同時醫療服務提供者密切監測是否出現過敏反應症狀。
對於 Landon 和他的家人來說,關係重大: 不僅關乎他的運動生涯、高等教育機會,更涉及其面對此類逆境時的情緒健康。 Patrice 敘述說,在食物激發試驗期間,「[Landon] 吃了整整一湯匙花生醬」卻沒有發生過敏反應,這意味著他並不對花生過敏。 「你可以看到他如釋重負、欣喜、感恩,他已經準備好了。 那是 Landon 久違的笑容; 我看到它又回來了。」
Patrice 聯絡了軍事學院的招生專員,並將 Landon 的花生過敏原成分檢測結果以及食物激發試驗的結果提供給軍方臨床醫師審查。 過了一段時間,招生專員打電話給 Landon,告訴了他一個難以置信的消息:「我們有一個名額適合你。」
現在,Landon 是一名正式的美國大學足球隊員;若當初他未使用花生過敏原成分檢測進行重新檢測,他的運動生涯前景將充滿未知數。
過敏原成分血液檢測的力量
過敏原成分檢測不僅適用於花生過敏原,還可用於檢測木本堅果、牛奶、蛋類、寵物和叮咬昆蟲毒液過敏原中的過敏原蛋白質。 檢測結果可提供多種重要資訊,例如:某人能否耐受烘焙過的牛奶或蛋類;犬過敏症狀是由公犬還是母犬引起;以及是否存在與其它過敏原的交叉反應(如 Landon 案例涉及的樺樹花粉過敏)。
Landon 的故事證明:主動掌握您的健康狀況是多麼關鍵,甚至可以改變人生。 幸運的是,並非只有過敏專科醫師能夠安排進行過敏原成分血液檢測。 事實上,來自不同專科的醫療照護提供者(如兒科、內科、腸胃科)都可以為病患開立並進行過敏原組分檢測。 因此,過敏原成分檢測已廣泛適用於可能有食物或呼吸道過敏的人。
如果您認為 過敏原成分檢測 可能有助於你的過敏症狀管理,不妨與您的醫療照護提供者進行討論,並 盡快接受檢測
如果人生是一場比賽,過敏可能扮演著某種角色,但就像 Landon 和 Patrice 一樣,如果您尋求理解他們的比賽策略,幾乎沒有什麼能阻止您衝向前场,進入終點區,最終為自我掌控和健康體魄慶祝勝利。
用於瞭解過敏的工具
追蹤過敏症狀並為就診醫療服務提供者做好準備。
瞭解特定過敏原,包括常見症狀、管理和緩解。 
您是醫療服務提供者嗎?取得有關數百種完整過敏原和分子過敏原的完整資訊。
1) Department of Defense. 2021. Medical Standards for Military Service: Appointment, Enlistment, or Induction. DOD Instruction 6130.03. Section 5.23. Washington, DC: Department of Defense.