Einsatz fortschrittlicher Technologien über den gesamten pharmazeutischen und biotechnologischen Fertigungsprozess mit dem Ziel sinnvoller betrieblicher Verbesserungen
Thermo Fisher Scientific ist auch künftig Ihr vertrauenswürdiger Branchenpartner für die Entwicklung und Anwendung von Technologien zur Verbesserung pharmazeutischer Fertigungsprozesse. Unsere Technologien werden als Unternehmenslösungen bereitgestellt, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der betrieblichen Effizienz, der Verbesserung der Produktqualität und -sicherheit und letztlich auf der Verbesserung der Rentabilität Ihres Betriebs liegt. 
Kontrollwägung
Kontrollwägesysteme wiegen und zählen Produkte in Bewegung und lehnen Produkte ab, die nicht den Spezifikationen entsprechen. So tragen sie zur Konsistenz, Qualität und Markenintegrität des Endprodukts bei.  Kontrollwägesysteme werden on-line installiert und arbeiten mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit.  Wenn eine Packung vom Band des Kunden auf die Kontrollwaage gelangt, wird die Packung auf einer Wägezelle des Wägetisches gewogen.  Die Packung wird dann zum Auslauf der Kontrollwaage transportiert und entsprechend den Einstellungen der Kontrollwaage angenommen oder abgelehnt. 
Unsere Kontrollwaagen wurden speziell für die pharmazeutische Industrie konzipiert und sind kompatibel mit den Verpackungsverfahren für Fläschchen mit Flüssig- und Feststoffen zum Einnehmen. 
Versa Rx Kontrollwaage
Erfüllen Sie die hohen Leistungsstandards in der Pharmaindustrie mit der Thermo Scientific Versa Rx pharmazeutischen Kontrollwaage. Mit einer hohen Genauigkeit (innerhalb ±50 mg bei 3 Sigma) und Geschwindigkeiten von bis zu 650 Stück pro Minute eignet sich die Versa Rx pharmazeutische Kontrollwaage ideal für eine Vielzahl von Produkten wie Sichtverpackungen, Kartons, Kunststoffflaschen, Glasflaschen, Beutel oder kleine Sprühflaschen. Konformität mit 21 CFR Part 11 optional. Zulassung nach OIML MID.
Global Versa GP pharmazeutische Kontrollwaage
Die Thermo Scientific Global Versa GP Kontrollwaage ist eine vielseitige Allzweckwaage, die ohne jegliche Qualitätseinbußen Scans bei Bandgeschwindigkeiten bis zu 350 Stück pro Minute durchführt. Die Versa GP Kontrollwaage ist mit einer kompakten, freitragenden Konstruktion zur Höheneinstellung ausgestattet und eignet sich hervorragend für Packungsgrößen bis zu 3 kg (6,6 lb.).
Global VersaWeigh pharmazeutische Kontrollwaage
Die Global VersaWeigh Kontrollwaage ist eine Allzweckwaage für eine erstklassige Qualitätskontrolle von pharmazeutischen Verpackungen. Es handelt sich um ein äußerst zuverlässiges, anwenderfreundliches und wartungsfreundliches System, das den Richtlinien zur Guten Fertigungspraxis (Good Manufacturing Practice, GMP) entspricht.
Extrusion und Compoundierung
Doppelschneckenextruder sind äußerst effiziente Mischer, die für die kontinuierliche Compoundierung und Granulierung pharmazeutischer Inhaltsstoffe eingesetzt werden. Die Doppelschneckenextrusion mit zwei ineinandergreifenden Schneckenwellen mit segmentiertem Profil ermöglicht einen flexiblen Prozess, der hochgradig anpassbar ist. Mit einem Doppelschneckenextruder können Anwender Trocken-, Schmelz- oder Feuchtgranulation sowie Feucht- und Schmelzextrusion (HME) mit demselben Gerät durchführen.
Die HME eignet sich ideal für pharmazeutische Produkte, da sie einen lösungsmittel- und staubfreien kontinuierlichen Prozess mit bemerkenswert wenigen Verarbeitungsschritten und hoher Reproduzierbarkeit bei geringer Stellfläche bietet. Sie ist eine der wichtigsten Methoden für die Produktion von amorphen dispersen Systemen (ASD) und kann mit dem Verfahren der pharmazeutischen Sprühtrocknung standhalten. Der Hauptgrund für die ASD-Herstellung ist die Erhöhung der Bioverfügbarkeit von Arzneimittelprodukten, da die meisten Arzneimittelprodukte in der F&E-Pipeline eine schlechte Wasserlöslichkeit aufweisen. Dieses Problem kann durch Schmelzextrusion gelöst werden. 
Zu den wichtigsten Anwendungen der Doppelschneckenextrusion gehören das Mischen von Wirkstoffmolekülen mit pharmazeutischen Polymeren zur Verbesserung der Löslichkeit und Stabilität, die Herstellung enteraler Dosierungen oder Dosierungen mit kontrollierter Freisetzung und die Erstellung neuartiger Formulierungen.
Pharma mini HME Mikro-Compounder
Der Thermo Scientific Pharma mini HME ist ein GMP-konformer konischer Mikro-Compounder für die Schmelzextrusion in der Forschung und Entwicklung der pharmazeutischen Industrie. Mit diesem Produkt können Anwender die richtigen Wirkstoffkandidaten für die Schmelzextrusion identifizieren, während sie nur drei Gramm Material vermischen.
Pharma 11 Doppelschneckenextruder
Extrudieren Sie mit dem Thermo Scientific Pharma 11 Doppelschneckenextruder mit minimalem Material- und Arbeitsaufwand. Er erfordert nur eine geringe Menge des aktiven pharmazeutischen Wirkstoffs und arbeitet bereits bei geringen Durchsatzmengen ab 20 g/h. Die parallelen 11-mm-Doppelschnecken und der kompakte Aufbau des Pharma 11 Doppelschneckenextruders sind mit den eigenständigen Thermo Scientific pharmazeutischen Compoundiersystemen vollständig skalierbar. So können Sie prozessrelevante Ergebnisse erzielen oder auch in kleinem Maßstab produzieren.
Pharma 16 Doppelschneckenextruder
Entwickeln Sie mit dem Thermo Scientific Pharma 16 Doppelschneckenextruder pharmazeutische Rezepturen in kürzester Zeit und führen Sie kontinuierliche Verarbeitungsverfahren ein. Der Pharma 16 Doppelschneckenextruder kann leicht zwischen kontinuierlicher HME (Schmelzextrusion) und TSG (Feuchtgranulation) wechseln. Ideal für kontinuierliche HME- oder TSG-Prozesse im Pilotmaßstab, die in der Pharmaindustrie für Forschung, Entwicklung oder Produktion zum Einsatz kommen.
Metalldetektion
Pharmazeutische Hersteller müssen die strengen Anforderungen der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (FDA) an eine validierte Produktion erfüllen. Da Qualitäts- und Sicherheitskontrollen von entscheidender Bedeutung sind, werden Metalldetektoren eingesetzt, um kleine Partikel aus Eisen- und Nichteisenmetallen oder Edelstahl aufzufinden, wie sie durch beschädigte Maschinen beispielsweise in Form loser Schrauben oder durch Rohmaterialien, die das Produkt kontaminieren, eingebracht werden könnten.
Metalldetektoren arbeiten mit Spulen, die auf einem nichtmetallischen Rahmen aufgewickelt sind, der mit einem Hochfrequenz-Funksender verbunden ist. Wenn ein Metallpartikel die Spulen passiert, wird das Hochfrequenzfeld unter einer Spule gestört, was die Spannung um einige Mikrovolt ändert. Die Ausgabe wird zur Metallerkennung genutzt.
Um die Empfindlichkeit zu verbessern und die Detektion vieler Metalltypen und kleinerer Größen zu ermöglichen, bieten wir die Multiscan-Technologie an. Metalldetektoren mit Multiscan-Technologie verwenden bis zu fünf vollständig einstellbare Frequenzen, um Metalltypen und -größen zu finden, die bisher nicht nachweisbar waren. Durch die Anwendung eines echten Breitspektrum-Ansatzes wird die Wahrscheinlichkeit eines Entkommens um viele Größenordnungen verringert.
Das Mehrspulendesign ermöglicht die multiple Erkennung dank mehrerer Spulen im Inneren des Detektors mit individuell einstellbaren Frequenzen. Beim Durchlaufen der Spulen können Produktverunreinigungen verschiedener Typen und Größen erkannt werden, da sie Störungen in den verschiedenen Frequenzen verursachen, die von den Spulen überwacht werden. Die Multiscan-Technologie ermöglicht es, mit einem einzelnen Metalldetektor die Effektivität und Empfindlichkeit zu erreichen, für die früher mehrere Geräte in Reihe geschaltet werden mussten.
APEX 500 Rx pharmazeutischer Metalldetektor
Erreichen Sie kostengünstige und branchenführende Empfindlichkeit in den anspruchsvollsten pharmazeutischen Umgebungen, und erfüllen Sie gleichzeitig die strengen Anforderungen der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (FDA) an die validierte Produktion. Der APEX 500 Rx pharmazeutische Metalldetektor ist eine mobile, vielseitige und zuverlässige Lösung für Tablettenpressen, Kapselabfüllung und Entstaubungen. Ausgestattet mit einem Mehrspulendesign, das durch Produkteffekte oder Umweltveränderungen nicht beeinträchtigt wird.
NIR-Spektroskopie
Die NIR(Nahinfrarot)-Spektroskopie ist ein bewährtes Verfahren für klare Ergebnisse in pharmazeutischen Anwendungen. Dieses spektroskopische Verfahren, die auf Obertönen und Kombinationen von Bindungsschwingungen in Molekülen basiert, verwendet den Nahinfrarotbereich des elektromagnetischen Spektrums.
Bei der NIR-Spektroskopie wird die unbekannte Substanz Nahinfrarotstrahlung mit einem breiten Spektrum (viele Wellenlängen oder Frequenzen) ausgesetzt. Die Strahlung kann die entsprechende Probe durchqueren und von ihr absorbiert, reflektiert und gestreut werden. Die Strahlung liegt in der Regel im Wellenlängenbereich von 0,8 bis 2,5 µm (800 bis 2.500 nm). Dabei wird die Strahlungsintensität als Funktion der Wellenlänge vor und nach der Interaktion mit der Probe gemessen und die durch die Probe verursachte diffuse Reflexion, eine Kombination aus Absorption und Lichtstreuung, berechnet.
Mit NIR-Methoden können in der Regel tiefere Schichten einer Probe erreicht werden, als dies bei FTIR-Methoden der Fall ist, und im Gegensatz zu Raman-Methoden erfolgt keine Beeinträchtigung der NIR-Methode durch Fluoreszenz. Obwohl also die NIR-Spektroskopie chemisch nicht so spezifisch ist wie Raman- oder FTIR-Methoden, kann sie bei der Prüfung von Schüttgut bei geringfügiger oder ohne Probenvorbereitung von Nutzen sein.
Antaris MX FT-NIR-Prozessanalysator
Dieser anwenderfreundliche NIR-Analysator kann zur Überwachung eines einzelnen Prozesses an mehreren Stellen oder für die gleichzeitige Überwachung mehrerer Prozesse genutzt werden. Mit ihm können Sie Ihre Qualitätskontrollen optimieren und mithilfe simultaner Glasfaser-Multiplexing-Technologie und integrierter Kommunikation für Echtzeitfeedback auch Prozesse aus der Ferne überwachen. Außerdem entfällt die Entnahme der Sonde aus dem Prozessstrom zwecks Hintergrunderfassung oder Nachweises der Eignung.
Antaris II FT-NIR-Analysator
Einfache Implementierung der FT-NIR-Leistung im Labor in einem einsatzbereiten Paket. Dieser Analysator bietet eine robuste und verlässliche Datenerfassung bei der At-Line-, Online- und In-Line-Analyse. Sie können einen Antaris II FT-NIR-Analysator für spezifische Anwendungen anpassen oder sich für das Antaris II MDS Method Development Sampling System entscheiden, das Transmissions-, Glasfaser- und Ulbrichtkugel-Diffusreflexionsanalyse in einem einzigen einsatzbereiten System umfasst.
Prozessmassenspektrometrie
Durch Fertigungskontrolle auf wichtige Qualitäts- und Leistungsattribute mittels Prüfungen und Messungen während der Verarbeitung der Roh- und Prozessmaterialien können Sie die Qualität Ihrer Endprodukte aufrechterhalten. Die Echtzeit-Abgasüberwachung liefert aussagekräftige Daten, mit denen Sie den Metabolismus bestimmen können. Prozessmassenspektrometer können bei der Verfolgung von Fermentations- und Zellkulturprozessen in Echtzeit helfen und quantitative Daten zur Lösungsmitteltrocknung generieren, die Sie bei der Optimierung des Trocknungsprozesses unterstützen. Technologien zur Prozessgasanalyse bieten die Online-Analyse der Gaszusammensetzung in Laborqualität und tragen zur Maximierung der Produktausbeute und Rentabilität bei.
Prima PRO Prozessmassenspektrometer
Das Prima PRO Prozessmassenspektrometer ist ein Online-Massenspektrometer und Prozessgasanalysator, das eine schnelle, genaue und umfassende Gasanalyse ermöglicht. Es wurde für eine Vielzahl anspruchsvoller Prozessanwendungen in der Biotechnologie-Industrie entwickelt und bietet die schnelle, vollständige Online-Analyse der Gaszusammensetzung in Laborqualität sowie ein robustes, fehlertolerantes Design für eine Verfügbarkeit von über 99,7 %.
Prima BT Prozess-Tischmassenspektrometer
Mit dem Thermo Scientific Prima BT Massenspektrometer für die Gasanalyse können Sie Daten zu den Atemgasen mehrerer Fermenter und Bioreaktoren mit einem einzigen Analysator sammeln, der ein ideales Paket für Entwicklungslabore ist. Dieser Echtzeit-Prozessgasanalysator ist ein präzises Magnetsektorfeld-Massenspektrometer mit mehreren Strömen. Nutzen Sie diese Lösung, um Fermentationen und Zellkulturen als Teil Ihrer PAT-Implementierungsstrategie zu überwachen und eine Plattform zu schaffen, mit der Sie Off-Line-Tests reduzieren und gleichzeitig mehr Erkenntnisse über den Prozess gewinnen.
Raman-Spektroskopie
Die Raman-Spektroskopie ist ein Verfahren zur Analyse von Molekülen, das in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie effektiv eingesetzt wird, um unbekannte Materialien zu identifizieren und zu quantifizieren. Bei diesem Verfahren wird eine unbekannte Probe des Materials mit monochromatischem (einzelne Wellenlänge oder einzelne Frequenz) Laserlicht bestrahlt, das von der entsprechenden Probe absorbiert, reflektiert oder gestreut werden oder diese durchdringen kann. Eine solche Streuung des Lichts entsteht entweder durch elastische Kollisionen des Lichts mit den Molekülen der Probe (Rayleigh-Streuung) oder durch unelastische Kollisionen (Raman-Streuung). Bei der Rayleigh-Streuung hat das gestreute Licht die gleiche Frequenz (Wellenlänge) wie das einfallende Laserlicht; bei der Raman-Streuung wird das gestreute Licht mit unterschiedlichen Frequenzen von der Probe reflektiert, die den Schwingungsfrequenzen der Bindungen der Moleküle in der Probe entsprechen.
Da in der Raman-Spektroskopie Laser mit Wellenlängen im UV/VIS-Bereich (400 bis 700 nm) verwendet werden, stören Glas- und Quarzbehälter die Raman-Messung nicht, sodass der Anwender die Identität von verpackten Materialien überprüfen kann.
Unsere tragbaren Raman-Analysatoren verfügen über modernste Optik, gepaart mit einer patentierten multivariaten Residualanalyse, die eine effektive chemometrische Lösung für die Materialidentifizierung mit zwei Optionen zur Spektrenvorbearbeitung bietet. Das zerstörungsfreie Point-and-Shoot-Sampling-Prinzip des Analysators ermöglicht schnelle Überprüfungen einer großen Palette chemischer Verbindungen, darunter auch zellulosehaltige Produkte.  Diese tragbaren Geräte ermöglichen eine effiziente und effektive Analyse vor Ort und an jedem Punkt der Produktionsanlage.
TruScan RM tragbarer Raman-Analysator
Der Thermo Scientific TruScan RM tragbare Raman-Analysator hilft pharmazeutischen und biotechnologischen Herstellern, die Materialqualität sicherzustellen, vom eingehenden Rohmaterial bis hin zum fertigen Produkt. Diese Raman-Analysatoren liefern in Sekundenschnelle und direkt vor Ort zuverlässige Echtheitsprüfungen von vollständig verpackten Materialien. 
TruTools
Thermo Scientific TruTools ist ein Add-on-Softwarepaket für die Chemometrie, das auf dem TruScan RM tragbaren Raman-Analysator ausgeführt wird. TruTools bietet eine Plattform für die Implementierung benutzerdefinierter chemometrischer Modelle, einschließlich PCA-, PLS-DA-, PCR- und PLS-Algorithmen, innerhalb des Handgeräts. Diese Lösung ermöglicht Methodenentwicklern die Implementierung einer erweiterten Vorverarbeitung von Spektren, die Identifizierung qualitativer Unterschiede zwischen Proben und eine erleichterte quantitative Probenbestimmung.
MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer
The Thermo Scientific MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer is a compact, easy-to-use, reliable, and affordable system that leverages the power of Raman spectroscopy to measure key variables in a process so that they may be controlled. Conduct real-time, non-destructive, and immediate analysis without sample preparation; the analyzer easily integrates into your existing processes and eliminates the need for costly technical expertise.
DXR3 SmartRaman Spektrometer
Realisieren Sie in Ihrem Labor leistungsstarke, dedizierte und schnelle Raman-Analysen großer Probenmengen. Das DXR3 SmartRaman Spektrometer wurde für vielbeschäftigte analytische Labore entwickelt und bietet umfassende, reproduzierbare und genaue Ergebnisse in einer zuverlässigen, wartungsarmen Plattform.
DXR3 Flex Raman-Spektrometer
Beschleunigen Sie Ihre Forschung mit einem kompakten Raman-Spektrometer, das speziell für die Integration in andere Analyseverfahren entwickelt wurde. Durch die Kopplung des DXR3 Flex Raman-Spektrometers mit anderen Verfahren entfällt die Notwendigkeit mehrerer Messungen und Annahmen, sodass Sie schnelle Antworten erhalten.
DXR3 Raman-Mikroskop
Profitieren Sie von diesem Mikroskop in Forschungsqualität, das eine überlegene Kombination aus Leistung und Anwenderfreundlichkeit bietet. Das DXR3 Raman-Mikroskop bietet eine hochauflösende Point-and-Shoot-Raman-Mikroskopie für die anspruchsvollsten analytischen Aufgaben.
UV/VIS-Spektroskopie (UV/VIS)
Die UV/VIS-Spektroskopie ist ein bewährtes Analyseverfahren, das in der pharmazeutischen Industrie für Tests in der Forschung und Qualitätskontrolle während der Medikamentenentwicklung eingesetzt wird. UV/VIS-Spektralphotometer bieten hochgenaue Messungen und erfüllen alle Leistungseigenschaften gemäß der USP und EP.   
Einfach erklärt, ermöglichen Spektralphotometer photometrische Vergleiche der relativen Lichtintensitäten über die ultravioletten und sichtbaren Spektren hinweg. Wenn die Proben mit Licht bestrahlt werden, absorbieren sie selektiv das einfallende Licht bei bestimmten Wellenlängen. Die Wellenlänge mit der höchsten Extinktion (λmax) wird normalerweise als analytische Wellenlänge verwendet und in Nanometern (nm) ausgedrückt. Extinktionsmessungen sind einfach durchzuführen und werden zur Erzeugung von Spektrumskurven verwendet. Die Absorption kann direkte und indirekte Optionen zur Berechnung der Konzentration bieten.
Evolution Pro UV/VIS-Spektralphotometer
Unsere Evolution UV/VIS-Spektralphotometer der nächsten Generation kombinieren zuverlässige und vielseitige Hardware mit einfach zu erlernender, anwenderfreundlicher Thermo Scientific Insight Pro Software. Gemeinsam erfüllen sie die vielfältigen Anforderungen, die Ihr Unternehmen an ein Analysewerkzeug stellt.
Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)
Die Röntgenfluoreszenzspektroskopie (oder Röntgenfluoreszenzanalyse, RFA) ist ein zerstörungsfreies Analyseverfahren zur Bestimmung der Elementzusammensetzung von Materialien. RFA-Geräte messen die fluoreszierenden (oder sekundären) Röntgenstrahlen, die von einer Probe emittiert werden, wenn diese von einer primären Röntgenquelle angeregt wird. Jedes der in einer Probe vorhandenen Elemente erzeugt eine Reihe charakteristischer fluoreszierender Röntgenstrahlen oder einzigartiger „Fingerabdrücke“. Diese „Fingerabdrücke“ sind bei jedem Element unterschiedlich, was die RFA zu einem idealen Tool für quantitative und qualitative Materialbestimmungen macht.
ARL QUANT'X EDRFA-Spektrometer
Das Thermo Scientific ARL QUANT’X EDRFA-Spektrometer ermöglicht die Quantifizierung von Haupt-, Neben- und Spurenelementen. Es bietet hervorragende Leistung, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit bei der Elementanalyse. Die kompakte Bauweise für den Labortisch, die eng integrierte Optik und moderne elektrisch gekühlte Detektoren sorgen für hohe analytische Präzision in einem breiten dynamischen Bereich mit Elementkonzentrationen von ppm bis Prozent.
Röntgenprüfsysteme
Röntgeninspektionssysteme basieren auf der Dichte des Produkts und der Verunreinigungen. Wenn ein Röntgenstrahl in eine Arzneimittelpackung eindringt, verliert er einen Teil seiner Energie. Ein dichter Bereich, wie z. B. eine Verunreinigung, reduziert die Energie noch weiter. Wenn der Röntgenstrahl das Produkt verlässt, erreicht er einen Detektor. Der Detektor wandelt dann das Energiesignal in ein Graustufenbild des pharmazeutischen Produkts um. Fremdstoffe erscheinen als dunklerer Grauton, was zu ihrer Identifizierung beiträgt.
Röntgeninspektionssysteme in der Herstellung im Life-Science-Bereich verwenden zur Erzeugung der Röntgenstrahlen keine radioaktiven Materialien, sondern Hochspannungs-Röntgenröhren. Ist die Röhre ausgeschaltet, wird keine Röntgenenergie abgegeben.
NextGuard Röntgendetektionssysteme
Das Thermo Scientific NextGuard Röntgendetektionssystem für Förderbänder bietet durch seine einfach konfigurierbare Prüfsoftware erweiterte Funktionen zur Inspektion verpackter Produkte auf fehlende Bestandteile oder Komponenten, auf Unter- und Überfüllungen und andere Qualitätsprobleme. Unser anwenderfreundliches Röntgeninspektionssystem bietet vollständigen Schutz vor Metall, Glas und anderen dichten Fremdkörpern.
POWERx Hochleistungsröntgeninspektionssystem
Das Thermo Scientific POWERx D165 Röntgeninspektionssystem zur Erkennung von Glasverunreinigungen dient dazu, ein Höchstmaß an Qualitätssicherung zu bieten. Es verfügt über modernste Röntgenquellen, Detektoren und eine Bildanalyse-Software.
Röntgendiffraktion
Die Röntgendiffraktion (RDA) gehört zu den effektivsten zerstörungsfreien Verfahren zur Identifizierung und Charakterisierung polykristalliner Materialien im Hinblick auf ihre Kristallographie, polymorphen Strukturen, Phasen und Kristallinitätsveränderungen.
Thermo Scientific Röntgendiffraktometer für Pulver werden unter der bewährten ARL EQUINOX Produktlinie angeboten, die sowohl kompakte Tischgeräte als auch RDA-Komplettlösungen bietet.
Je nach Ihren Anforderungen werden unsere ARL EQUINOX Röntgendiffraktometer für Pulver mit verschiedenen Aufsätzen verwendet, um dank schneller Detektoren Echtzeitaufnahmen zu erzeugen.
ARL EQUINOX 100 Röntgendiffraktometer
Das Thermo Scientific ARL EQUINOX 100 ist das ideale Gerät für schnelle Aufnahmen, wenn Platzsparen eine Priorität ist. Das System verfügt über eine vollständig integrierte Wasserkühlung und wird an eine Standardsteckdose angeschlossen. Mit seiner hervorragenden Leistung eignet es sich ideal als kostengünstige Lösung für die routinemäßige QK/QS in industriellen Laboren oder für Struktur- und Phasenanalysen im F+E-Labor oder für Lehrzwecke.