Search
Die Doppelschnecken-Extrusion ist ein Standardverfahren zum Mischen und Compoundieren von Polymeren, kommt aber auch bei anderen Anwendungen zum Einsatz, wie z. B. bei der Entwicklung neuartiger Materialien. Extruder bieten eine hohe Prozessflexibilität, Kontrolle der Prozessparameter und eignen sich zur Fertigung zahlreicher Produkte. Als kontinuierlicher Mischprozess, bei dem eine Basismatrix und mehrere Additive in eine neue Verbindung umgewandelt werden, hat die Doppelschnecken-Extrusion das Potenzial, über die herkömmliche Polymerverarbeitung hinaus mehreren Bereichen zu nutzen.
Thermo Scientific Extruder und Compounder bieten Flexibilität, Effizienz und zuverlässige Skalierung für eine Vielzahl von Prozessanforderungen.
Laborextruder benötigen für Experimente nur eine geringe Materialmenge. So können Sie zahlreiche Studien effizient und kostengünstig durchführen und dabei wertvollen Laborplatz sparen.
Das Design des Thermo Scientific Labor-Doppelschneckenextruders ermöglicht eine einfache Aufskalierung des Schneckendurchmessers von 11 über 16 bis 24 mm.
Bei der Entwicklung neuer, innovativer Materialien ist eine umfassende Charakterisierung oft von entscheidender Bedeutung. Thermo Scientific HAAKE PolyLab Drehmoment-Rheometer sind Messmisch- und Extrudersysteme, die für gegenwärtige (und zukünftige) Anforderungen der Qualitätskontrolle sowie der Forschung und Entwicklung entwickelt wurden. Dieses modulare System basiert auf einem Drehmoment-Rheometerantrieb, der an einen austauschbaren Mischer, Einschneckenextruder oder konische/parallele Doppelschneckenextruder angeschlossen werden kann. Analysieren Sie Materialeigenschaften, simulieren Sie Produktionsprozesse und führen Sie Kapillarrheologie durch, um die Fließeigenschaften unter realen Prozessbedingungen zu bestimmen.
Bei der Entwicklung neuer Medikamente bieten kürzere Markteinführungszeiten, weniger Verschwendung teurer aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe (API) und minimierte Entwicklungskosten Pharmaherstellern einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. Thermo Scientific pharmazeutische Extruder und zugehörige Analysegeräte helfen, den Weg von der Machbarkeitsstudie bis zur Herstellung zu verkürzen und Herausforderungen bei der Arzneimittelformulierung zu überwinden.
Die Thermo Scientific Rheometer für die Prozesssteuerung (Process Control Rheometer, PCR) eignen sich optimal zur kontinuierlichen Echtzeitmessung von Viskosität und Schmelzflussindex und gewährleisten so eine hohe Qualität bei der Herstellung oder beim Recycling von Polymeren und anderen ähnlichen Materialien.
Thermo Scientific Mikro-Compounder sind konische Doppelschneckenextruder, die sich gut für Polymere, Pharmazeutika, Biowissenschaft und F&E in der Nanotechnologie eignen. Alle Modelle benötigen nur fünf Gramm (oder sieben Milliliter) Material zur Compoundierung. Dies ist besonders nützlich bei der Compoundierung teurer oder kleiner Materialien. Mit der optionalen Druckeinfüllvorrichtung können Sie sogar sehr kleine Materialvolumina kontinuierlich extrudieren.
| Zylinderdurchmesser (mm) | Zylinder Länge L/D | Da/Di | Erreichbare Leistung (kg/h)* | Temp. (°C) | Schneckendesign | Max. Schneckendrehzahl (U/min) | Temp.-zonen ** | Antriebsleistung (kW) | |
| HAAKE MiniCTW | Konisch | 0,01 – 0,1 | 300 | Konisch, gleich-/gegenläufige Rotation | 360 | 2*** | 0,4 | ||
| Pharma mini HME | Konisch | 0,01 – 0,1 | 280 | Konisch, gleich-/gegenläufige Rotation | 360 | 2*** | 0,4 | ||
| MiniLab 3 | Konisch | 0,01 – 0,1 | 350 (420) | Konisch, gleich-/gegenläufige Rotation | 360 | 2*** | 0,4 | ||
| Labormaßstab | |||||||||
| Pharma 11 | 11 | 40 | 1,72 | 0,02 – 2,5 | 280 | Parallel, gleichläufige Rotation | 1.000 | 8 | 1,5 |
| Process 11 | 11 | 40 | 1,72 | 0,02 – 2,5 | 350 (450) | Parallel, gleichläufige Rotation | 1.000 | 8 | 1,5 |
| Process 16 | 16 | 40 | 1,73 | 0,4 – 20 | 350 (450) | Parallel, gleichläufige Rotation | 1.000 | 8 | 3,7 |
| Rheomex PTW 16 OS | 16 | 25 (40) | 1,73 | 0,2 – 10 | 400 (450) | Parallel, gleichläufige Rotation | 1.100 | 7 (10) | 7 (16)**** |
| Rheomex PTW 24 OS | 24 | 28 (40) | 1,77 | 0,5 – 50 | 400 (450) | Parallel, gleichläufige Rotation | 1.100 (560) | 7 (10) | 16 (7)**** |
| Rheomex CTW 100 OS | Konisch | 0,2 – 5 | 450 | Konisch, gegenläufige Rotation | 250 | 3 | 7 (16)**** | ||
| Pilotbearbeitung und Produktion | |||||||||
| TSE 24 Extruder | 24 | 28 (40) | 1,77 | 0,5 – 50 | 400 (450) | Parallel, gleichläufige Rotation | 500 (1.000) | 7 (10) | 5,5 (11) |
| Pharma 16 | 16 | 40 | 1,73 | 0,2 – 5 | 300 | Parallel, gleichläufige Rotation | 1.000 | 8 | 2,5 |
| Pharma 24 | 24 | 40 | 1,77 | 0,5 – 20 | 300 | Parallel, gleichläufige Rotation | 1.000 | 8 | 11 |
L/D = Verhältnis der Länge zum Außendurchmesser der Schnecke
PC = Externe Computersteuerung
TS = Integrierte Touchscreen-Steuerung
* = Materialabhängig
** = Zylinderlängenabhängig
*** = Gängiger Sollwert
****= Mit PolyLab Antriebseinheit
( ) = Optional