Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › MH12245
          Assay Name: mmu-miR-34c-3p
          miRBase Accession Number: MI0000403
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.9: 51103034 - 51103110 [-] on Build GRCm38
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACCACACAGCCAGG
          Species: Mouse, Rat, Chicken
          Product Type: mirVana® miRNA inhibitor
          Assay ID MH12245

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4464084
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000039, mir-34

          Mature miRNA Sequence:

          AAUCACUAACCACACAGCCAGG

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Mouse mmu-miR-34c-3p MIMAT0004580
          Rat rno-miR-34c-3p MIMAT0004723
          Chicken gga-miR-34c-3p MIMAT0026541

          Stem-loop Details



          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-34c
          Stem-loop Accession # MI0000403
          Stem-loop Sequence
          AGUCUAGUUACUAGGCAGUGUAGUUAGCUGAUUGCUAAUAGUACCAAUCACUAACCACACAGCCAGGUAAAAAGACU
          Chromosome Location Chr. 9 - 51103034 - 51103110 [-] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004580
          miRBase ID: mmu-miR-34c-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACCACACAGCCAGG
          Chromosome Location: Chr. 9 - 51103034 - 51103110 [-] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-34c
          Stem-loop Accession # MI0000876
          Stem-loop Sequence
          AGUCUAGUUACUAGGCAGUGUAGUUAGCUGAUUGCUAAUAGUACCAAUCACUAACCACACAGCCAGGUAAAAAGACU
          Chromosome Location Chr. 8 - 55492024 - 55492100 [-] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004723
          miRBase ID: rno-miR-34c-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACCACACAGCCAGG
          Chromosome Location: Chr. 8 - 55492024 - 55492100 [-] on Build Rnor_6.0

          Chicken

          Stem-loop ID gga-mir-34c
          Stem-loop Accession # MI0001261
          Stem-loop Sequence
          AGCCUGGUUACCAGGCAGUGUAGUUAGCUGAUUGCCACCAGGACCAAUCACUAACCACACAGCCAGGUAAAAAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026541
          miRBase ID: gga-miR-34c-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACCACACAGCCAGG
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03465278_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306660_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12245
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12245
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002584
          mirVana® miRNA mimic : MC12245
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481802_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481085_mir


          miRBase Alias:

          Mouse: mmu-miR-34c* (v17)
          Rat: rno-miR-34c* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Neon™ Transfection System
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline