Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › MC12983
          Assay Name: hsa-miR-99a-3p
          miRBase Accession Number: MI0000101
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.21: 16539089 - 16539169 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: CAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUG
          Species: Human, Alligator mississippiensis, Chrysemys picta, Columba livia, Cricetulus griseus, Dasypus novemcinctus, Guinea pig, Rabbit
          Product Type: mirVana® miRNA mimic
          Assay ID MC12983

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4464066
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000033, mir-10

          Mature miRNA Sequence:

          CAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUG

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-99a-3p MIMAT0004511
          Alligator mississippiensis ami-miR-99a-3p MIMAT0038111
          Chrysemys picta cpi-miR-99a-3p MIMAT0037711
          Columba livia cli-miR-99-3p MIMAT0038479
          Cricetulus griseus cgr-miR-99a-3p MIMAT0024017
          Dasypus novemcinctus dno-miR-99a-3p MIMAT0047595
          View More Rows
          Guinea pig cpo-miR-99a-3p MIMAT0046942
          Rabbit ocu-miR-99a-3p MIMAT0048183

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-99a
          Stem-loop Accession # MI0000101
          Stem-loop Sequence
          CCCAUUGGCAUAAACCCGUAGAUCCGAUCUUGUGGUGAAGUGGACCGCACAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUGUGUCAGUGUG
          Chromosome Location Chr. 21 - 16539089 - 16539169 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004511
          miRBase ID: hsa-miR-99a-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUG
          Chromosome Location: Chr. 21 - 16539089 - 16539169 [+] on Build GRCh38

          Alligator mississippiensis

          Stem-loop ID ami-mir-99a
          Stem-loop Accession # MI0029708
          Stem-loop Sequence
          GUGCCAGUUGGCAUAAACCCGUAGAUCCGAUCUUGUGGUAAAAUACACCACACAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUGUGUCAGUGUGGUUAUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0038111
          miRBase ID: ami-miR-99a-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUG
          Chromosome Location: NA

          Chrysemys picta

          Stem-loop ID cpi-mir-99a
          Stem-loop Accession # MI0029444
          Stem-loop Sequence
          UGGUGCCAAUUGGCAUAAACCCGUAGAUCCGAUCUUGUGGUAAAGUAUACUGCACAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUGUGUCACUCUGGUGAUCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0037711
          miRBase ID: cpi-miR-99a-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUG
          Chromosome Location: NA

          Columba livia

          Stem-loop ID cli-mir-99
          Stem-loop Accession # MI0029945
          Stem-loop Sequence
          GAUGCCAAUUGGCAUAAACCCGUAGAUCCGAUCUUGUGUUGAAACGCACUGCACAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUGUGUCAGUAUGGUGAUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0038479
          miRBase ID: cli-miR-99-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUG
          Chromosome Location: NA

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-mir-99a
          Stem-loop Accession # MI0020564
          Stem-loop Sequence
          CGUUGACAUAAACCCGUAGAUCCGAUCUUGUGGUGAAAGUGGACGCACAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUGUGGCAGUGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0024017
          miRBase ID: cgr-miR-99a-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUG
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-99a
          Stem-loop Accession # MI0038954
          Stem-loop Sequence
          AACCCGUAGAUCCGAUCUUGUGGUGAAGUGGACCGCACAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047595
          miRBase ID: dno-miR-99a-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUG
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-99a
          Stem-loop Accession # MI0038610
          Stem-loop Sequence
          AACCCGUAGAUCCGAUCUUGUGGUAAAGUGGACGGCACAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046942
          miRBase ID: cpo-miR-99a-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUG
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-99a
          Stem-loop Accession # MI0039264
          Stem-loop Sequence
          AACCCGUAGAUCCGAUCUUGUGGUGAAGUGGACCGCACAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048183
          miRBase ID: ocu-miR-99a-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAGCUCGCUUCUAUGGGUCUG
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03302729_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12983
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12983
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002141
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12983
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 479224_mir


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-99a* (v17)

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline