Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › MH23887
          Assay Name: hsa-miR-135a-2-3p
          miRBase Accession Number: MI0000453
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.12: 97563812 - 97563911 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: AUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA
          Species: Human, Alligator mississippiensis, Anolis carolinensis, Chicken, Columba livia, Monodelphis domestica, Rhesus monkey
          Product Type: mirVana® miRNA inhibitor
          Assay ID MH23887

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4464084
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000028, mir-135

          Mature miRNA Sequence:

          AUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-135a-2-3p MIMAT0037309
          Alligator mississippiensis ami-miR-135-2-3p MIMAT0038151
          Anolis carolinensis aca-miR-135-2-3p MIMAT0021752
          Chicken gga-miR-135a-2-3p MIMAT0026489
          Columba livia cli-miR-135-2-3p MIMAT0038516
          Monodelphis domestica mdo-miR-135a-3p MIMAT0026666
          View More Rows
          Rhesus monkey mml-miR-135a-2-3p MIMAT0026567

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-135a-2
          Stem-loop Accession # MI0000453
          Stem-loop Sequence
          AGAUAAAUUCACUCUAGUGCUUUAUGGCUUUUUAUUCCUAUGUGAUAGUAAUAAAGUCUCAUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAAAUACAUUGUGAAAAAUCA
          Chromosome Location Chr. 12 - 97563812 - 97563911 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0037309
          miRBase ID: hsa-miR-135a-2-3p
          Mature miRNA Sequence: AUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA
          Chromosome Location: Chr. 12 - 97563812 - 97563911 [+] on Build GRCh38

          Alligator mississippiensis

          Stem-loop ID ami-mir-135-2
          Stem-loop Accession # MI0029738
          Stem-loop Sequence
          UAAAUUCACUCUAGUGUUUUAUGGCUUUUUAUUCCUAUGUGAUAGUAAUAAAGUCUCAUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAAAUACAUUGUGAAAAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0038151
          miRBase ID: ami-miR-135-2-3p
          Mature miRNA Sequence: AUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA
          Chromosome Location: NA

          Anolis carolinensis

          Stem-loop ID aca-mir-135-2
          Stem-loop Accession # MI0018742
          Stem-loop Sequence
          UAAAUUCACUCUAGUGUUUUAUGGCUUUUUAUUCCUAUGUGAUAGUAAUAAAGUCUCAUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAAAUACAUUGUGAAAAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0021752
          miRBase ID: aca-miR-135-2-3p
          Mature miRNA Sequence: AUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA
          Chromosome Location: NA

          Chicken

          Stem-loop ID gga-mir-135a-2
          Stem-loop Accession # MI0001169
          Stem-loop Sequence
          AGAUAAAUUCACUCUAGUGUUUUAUGGCUUUUUAUUCCUAUGUGAUAGUAAUAAAGUCUCAUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAAAUACAUUGUGAAAAAUCA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026489
          miRBase ID: gga-miR-135a-2-3p
          Mature miRNA Sequence: AUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA
          Chromosome Location: NA

          Columba livia

          Stem-loop ID cli-mir-135-2
          Stem-loop Accession # MI0029969
          Stem-loop Sequence
          CUAGUGUUUUAUGGCUUUUUAUUCCUAUGUGAUAGUAAUAAAGUCUCAUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAAAUACAUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0038516
          miRBase ID: cli-miR-135-2-3p
          Mature miRNA Sequence: AUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA
          Chromosome Location: NA

          Monodelphis domestica

          Stem-loop ID mdo-mir-135a
          Stem-loop Accession # MI0005297
          Stem-loop Sequence
          AGAUAAAUUCACUCUAGUGUCUUAUGGCUUUUUAUUCCUAUGUGAUAGUAAUAAAGUCUCAUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAAAUACAUUGUGAAAUGUCA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026666
          miRBase ID: mdo-miR-135a-3p
          Mature miRNA Sequence: AUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-135a-2
          Stem-loop Accession # MI0002540
          Stem-loop Sequence
          AGAUAAAUUCACUCUAGUGCUUUAUGGCUUUUUAUUCCUAUGUGAUAGUAAUAAAGUCUCAUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAAAUACAUUGUGAAAAAUCA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026567
          miRBase ID: mml-miR-135a-2-3p
          Mature miRNA Sequence: AUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03303133_pri
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 477768_mat
          mirVana® miRNA mimic : MC23887
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 483071_mir


          miRBase Alias:

          Aeromonas caviae Ae398: aca-miR-135-2* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Neon™ Transfection System
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline