Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NOD1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NOD1
          Gene Name:
          nucleotide binding oligomerization domain containing 1
          Gene Aliases:
          CARD4, CLR7.1, NLRC1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 30424527 - 30478840 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.405153
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s20323

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NOD1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_006092.2 NP_006083.1 7, 8 2815
          XM_005249568.1 XP_005249625.1 8, 9 2870
          XM_005249572.1 XP_005249629.1 6, 7 2733
          XM_005249576.1 XP_005249633.1 3, 4 1632
          XM_006715633.2 XP_006715696.1 8, 9 2907
          XM_011515079.1 XP_011513381.1 9, 10 3053
          XM_011515080.2 XP_011513382.1 7, 8 2729
          XM_011515081.2 XP_011513383.1 7, 8 2879
          XM_011515083.1 XP_011513385.1 8, 9 2870
          XM_011515084.1 XP_011513386.1 8, 9 2870
          XM_011515085.1 XP_011513387.1 8, 9 2870
          XM_011515087.1 XP_011513389.1 8, 9 2870
          XM_017011674.1 XP_016867163.1 8, 9 2870
          XM_017011675.1 XP_016867164.1 7, 8 2776
          GenBank mRNA AF113925.1 - 7, 8 2716
          AF126484.1 - 7, 8 2743
          BC040339.1 - 7, 8 2730 4338930
          KU178514.1 - 4, 5 2292
          KU178515.1 - 3, 4 467
          KU178517.1 - 3, 4 467

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001109236, XM_008762910.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001171007, NM_172729, AY160222, AK082663, BC042670, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-motor microtubule binding protein scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          positive regulation of dendritic cell antigen processing and presentation
          apoptotic process
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          defense response
          inflammatory response
          signal transduction
          JNK cascade
          detection of biotic stimulus
          detection of bacterium
          positive regulation of interleukin-1 beta production
          positive regulation of interleukin-6 production
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          intracellular signal transduction
          interleukin-8 biosynthetic process
          defense response to bacterium
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          innate immune response
          positive regulation of JNK cascade
          defense response to Gram-positive bacterium
          positive regulation of nitric-oxide synthase activity
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          protein oligomerization
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          nucleotide-binding oligomerization domain containing signaling pathway
          cellular response to muramyl dipeptide
          positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling
          positive regulation of xenophagy
          protein binding
          ATP binding
          cysteine-type endopeptidase activator activity involved in apoptotic process
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          peptidoglycan binding
          CARD domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-p8fr9:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0