Recent searches Clear History
Fale conosco
Quando os sintomas de alergia persistem
Article
Allergic asthma
Publicado em: março de 2026
Revisado clinicamente por: 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Sintomas respiratórios persistentes: Por que os profissionais de saúde da atenção primária devem considerar o teste sanguíneo de IgE específica
Períodos de maior circulação de doenças respiratórias costumam sobrecarregar a atenção primária. Os pacientes apresentam congestão nasal, rinorreia, espirros, tosse e, às vezes, sibilância. Pode ser fácil para os profissionais de saúde presumirem que os sintomas estão relacionados à alergia — e sugerirem anti-histamínicos ou um spray nasal como opções de tratamento, que são comumente recomendados nas diretrizes de prática clínica.1  Mas os sintomas isoladamente não confirmam doença alérgica.
Sem testes, pode ser difícil distinguir rinite alérgica de rinite não alérgica, especialmente quando gatilhos virais ou sobreposição com asma podem estar contribuindo.²  O teste sanguíneo de IgE específica pode ajudar a determinar se a sensibilização mediada por IgE está presente e apoiar um manejo mais direcionado desde o início.
Quando a alergia é confirmada, os profissionais de saúde podem orientar medidas práticas de prevenção, como higienizar frequentemente a casa para reduzir poeira e ácaros, evitar umidade e mofo, manter boa ventilação, tomar banho e trocar de roupa ao chegar da rua e minimizar a exposição a alérgenos no ambiente interno. A prevenção aos alérgenos tem sido associada à melhora do controle dos sintomas e da qualidade de vida.3  O teste fornece uma base mais clara para essas orientações.
Por que o tratamento sintomático, isoladamente, frequentemente falha em doenças respiratórias
O medicamento desempenha um papel importante no manejo da rinite. No entanto, dados do mundo real sugerem que o tratamento nem sempre é otimizado. Em um estudo, quase 90% dos pacientes relataram usar medicamento sintomático, mas apenas 14,4% usavam a combinação de corticosteroide intranasal e anti-histamínico recomendada pelas diretrizes.4
O manejo eficaz pode envolver mais do que apenas medicamento. O cuidado abrangente pode envolver prevenção ao alérgeno, educação do paciente e a consideração de imunoterapia com alérgeno (AIT).²
Sem investigar a causa dos sintomas, essas opções adicionais de manejo podem nunca ser discutidas. Como resultado, o cuidado pode permanecer focado no alívio farmacológico repetido dos sintomas em vez de tratar a causa subjacente. Confirmar se os sintomas são decorrentes de alergias pode ajudar a mudar a abordagem de um tratamento reativo para um manejo direcionado.
Quando sintomas respiratórios persistentes exigem esclarecimento diagnóstico
A rinite alérgica é frequentemente intermitente. No entanto, os sintomas podem persistir quando há exposição frequente a diferentes alérgenos, como poeira, ácaros ou mofo, ou quando asma ou rinite não alérgica também estão presentes.
Embora o diagnóstico às vezes seja baseado apenas no histórico, a fenotipagem pode ser desafiadora na prática rotineira. Histórico médico, exame físico e exames objetivos, como um exame sanguíneo de IgE específica, podem ser necessários para orientar o diagnóstico.
Como os sintomas da rinite alérgica são frequentemente inespecíficos, distingui-la de outras causas de sintomas respiratórios persistentes pode ser clinicamente desafiador.5  Exames objetivos precoces podem, portanto, desempenhar um papel importante no esclarecimento do diagnóstico e na orientação do manejo adequado.
Como exposições simultâneas a diferentes alérgenos podem prolongar os sintomas respiratórios
Muitos pacientes são sensibilizados por mais de um alérgeno Quando as exposições se sobrepõem, os sintomas podem durar mais do que o esperado. O exame sanguíneo de IgE específica é uma ferramenta reconhecida para ajudar a diferenciar a rinite alérgica da não alérgica.²
Evidências sugerem que perfis de alérgenos respiratórios selecionados por sintomas, como alérgenos ambientais relevantes, pelos de animais (como gatos) e ácaros, podem identificar até 95% dos pacientes sensibilizados.6 O uso de uma seleção focada e clinicamente relevante de alérgenos pode apoiar um diagnóstico eficiente, evitando testes amplos desnecessários.
Por que identificar gatilhos alérgicos é importante na atenção primária
Identificar o gatilho muda a abordagem do manejo.
Quando a sensibilização a um alérgeno específico é identificada, os profissionais de saúde podem oferecer orientações direcionadas em vez de recomendações gerais. A prevenção aos alérgenos tem demonstrado reduzir a carga da doença. Em um estudo, crianças com asma atópica e de áreas urbanas receberam assistência individualizada de intervenção ambiental que ajudou a reduzir a morbidade associada à asma.3
Em uma revisão de ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais, constatou-se que 15 de cada 18 estudos relataram melhorias nos escores de sintomas, qualidade de vida ou uso de medicamentos após estratégias de prevenção.7
Como a identificação precoce da sensibilização alérgica apoia os resultados a longo prazo
A rinite alérgica é frequentemente percebida como leve e intermitente. No entanto, os sintomas podem persistir e podem estar associados ao risco futuro de asma.
Crianças com rinite alérgica associada a alérgenos respiratórios têm maior probabilidade de continuar apresentando sintomas na vida adulta jovem e apresentam maior risco de desenvolver asma em comparação com indivíduos não alérgicos.4
A imunoterapia com alérgenos (AIT) é eficaz para rinite alérgica e deve ser considerado para pacientes com anticorpos IgE específicos contra alérgenos clinicamente relevantes.1
Evidências do mundo real sugerem que a imunoterapia sublingual está associada a uma redução do risco de início ou de piora da asma.⁸
Identificar sensibilizações clinicamente relevantes apoia discussões embasadas sobre manejo a longo prazo e encaminhamento quando apropriado.
O papel do exame sanguíneo de IgE específica na atenção primária
Quando se suspeita de uma alergia, a confirmação objetiva é importante.
O exame sanguíneo de IgE específica ImmunoCAP™, é um método clinicamente comprovado para identificar sensibilização a alérgenos e apoiar o cuidado personalizado para alergias. Apoiados por mais de 50 anos de liderança em diagnóstico in vitro para alergias, os testes ImmunoCAP entregam resultados precisos e reprodutíveis que estão alinhados com as diretrizes internacionais e apoiam decisões seguras em diagnóstico e manejo.
Os exames podem ser realizados em qualquer época do ano e não exigem que os pacientes parem os anti-histamínicos, tornando-os práticos no cuidado primário do dia a dia.
As principais características incluem:
  • Adequado para crianças e adultos
  • Capacidade de testar múltiplos alérgenos clinicamente relevantes
  • Resultados objetivos que apoiam a tomada de decisão clínica
  • Sem interferência de anti-histamínicos
As diretrizes recomendam que o diagnóstico de rinite alérgica seja confirmado com exames objetivos, como o teste para IgE específica, quando o histórico clínico for compatível com alergia.1 Na atenção primária, os exames podem ajudar a responder uma pergunta simples, mas importante: isso é realmente alergia?
Explore quatro principais razões pelas quais o diagnóstico de alergia respiratória é essencial na atenção primária.
Principais lições para a prática de atenção primária
Quando os sintomas de alergia persistem, continuar o tratamento empírico isoladamente pode deixar questões importantes sem resposta.
Confirmar a sensibilização alérgica pode ajudar:
  • Esclarecer o diagnóstico
  • Identificar gatilhos relevantes
  • Apoiar estratégias de prevenção direcionadas
  • Orientar decisões de encaminhamento e manejo de longo prazo
Sintomas alérgicos persistentes exigem clareza diagnóstica.
Quando os sintomas continuarem além do padrão esperado, considere confirmar a sensibilização alérgica antes de continuar ou intensificar a terapia sintomática.
Saiba como o exame sanguíneo de IgE específica ImmunoCAP pode apoiar o diagnóstico de alergia na atenção primária.
Faça o teste precocemente para apoiar um diagnóstico seguro.
Explore algoritmos diagnósticos e caminhos para orientar o exame de IgE na atenção primária e o encaminhamento para especialistas.
Visualizar algoritmos para o teste
Referências
  1. Dykewicz MS, et al. Rhinitis 2020: A practice parameter update. J Allergy Clin Immunol. 2020;146(4):721-767.
  2. Papadopoulos NG, et al. Phenotypes and endotypes of rhinitis and their impact on management: A PRACTALL report. Allergy. 2015;70(5):474-494.
  3. Morgan WJ, et al. Results of a home-based environmental intervention among urban children with asthma. N Engl J Med. 2004;351(11):1068-1080.
  4. Lindqvist M, et al. The severity of pollen-induced allergic rhinitis at 16 years of age: Data from the population-based BAMSE birth cohort. Allergy. 2025;0:1-3.
  5. Jangan A, et al. Assessment and management of allergic rhinitis: A review and evidence-informed approach for family medicine. J Gen Fam Med. 2024;25:305-308.
  6. Wise SK, et al. International consensus statement on allergy and rhinology: Allergic rhinitis – 2023. Int Forum Allergy Rhinol. 2023;13(4):293-859.
  7. Tomé M, Lourenço O. Avoidance measures for patients with allergic rhinitis: A scoping review. Children (Basel). 2023;10(2):300.
  8. Demoly P, et al. Impact of liquid sublingual immunotherapy on asthma onset and progression in patients with allergic rhinitis: A nationwide population-based study (EfficAPSI study). Lancet Reg Health Eur. 2024;41:100915.