Recent searches Clear History
聯絡我們
Persistent respiratory symptoms during pollen season: Why primary care clinicians should consider specific IgE blood testing
Article
Allergic asthma
發佈日期: 026 年 3 月
醫學審查者 
:Gary Falcetano,認證醫師助理 (PA-C)、認證氣喘教育專家(AE-C)
花粉季節出現持續的呼吸道症狀: 為何基層醫療醫師應考慮進行特異性 IgE 血液檢測
春天是基層醫療領域的繁忙時期。 病患會出現鼻塞、鼻漏、打噴嚏、咳嗽,有時還有喘鳴。 臨床醫師很容易誤以為症狀與過敏有關,並建議病患使用抗組織胺或鼻噴劑作為治療選項,這些都是臨床實務指引中常見的建議。1  但僅憑症狀並不能確診過敏性疾病。
若未進行檢測,尤其當促成因素可能為病毒誘因或併發氣喘時,難以區分 過敏性鼻炎與非過敏性鼻炎。²  特異性 IgE 血液檢測有助於判斷是否存在 IgE 介導的致敏反應,並從一開始就支持更針對性的治療方案。
當確診過敏時,臨床醫師可與病患討論實際的避免策略,例如在花粉濃度高時關窗、戶外暴露後淋浴或減少室內過敏原暴露。 研究顯示,過敏原避免措施與症狀控制及生活品質改善相關。3  檢測則為這些討論提供更明確的依據。
為何單靠對症治療在花粉相關呼吸道疾病中常常失效
藥物在鼻炎管理中扮演重要角色。 然而,現實世界的數據顯示,治療並非總能達到最優化。 一項研究顯示,近 90% 的病患表示使用對症治療的藥物,但只有 14.4% 使用指引建議的鼻腔內類固醇與抗組織胺藥物組合。4
有效的管理可能不僅僅是依賴藥物治療。 全面照護可包括過敏原避免措施、病患衛教及考慮使用過敏原免疫療法(AIT)。²
若未釐清症狀的根本原因,這些額外的管理選項可能永遠不會被討論。 因此,治療可能持續聚焦於使用藥物緩解症狀,而非針對根本病因進行處理。 確認症狀是否由過敏引起,有助於將治療方式從被動緩解症狀,轉向更精準的管理策略。
何時持續性呼吸道症狀需要進一步進行診斷釐清
季節性過敏性鼻炎通常為間歇性發作。 然而,當遇到花粉季節,或同時出現氣喘或非過敏性鼻炎時,症狀可能會持續存在。
雖然診斷有時僅基於病史即可確定,但在日常臨床中,表型鑑定可能具有挑戰性。 此時可能需要結合病史、身體檢查及客觀檢測,如特定的 IgE 血液檢測,來引導診斷。
由於過敏性鼻炎的症狀往往為非特異性,要將其與其他持續呼吸道症狀的原因區分開來,臨床上可能具有挑戰性。5  因此及早進行客觀檢測能在釐清診斷及指導適當管理方面扮演重要角色。
花粉暴露重疊如何導致呼吸道症狀延長
許多病患對超過一種過敏原有致敏反應。 當暴露時間重疊時,症狀可能比單一花粉季預期持續更久。 特異性 IgE 血液檢測是公認有助於鑒別過敏性鼻炎與非過敏性鼻炎的工具。
證據顯示,根據症狀選擇的呼吸道過敏原檢測組合,如當地相關花粉、貓及蟎蟲,可辨識高達 95% 的敏感病患。6 選擇具有針對性且臨床相關性的過敏原進行檢測,有助於提高診斷效率,同時避免不必要的廣泛檢測。
為什麼在基層醫療中識別過敏誘因很重要
找出過敏誘因,會改變臨床管理的討論內容。
當確認病患對特定過敏原產生致敏反應時,臨床醫師可提供更具針對性的建議,而非僅提供一般性建議。 研究顯示,過敏原避免措施可減輕疾病負擔。 在一項研究中,針對都市地區 的異位性氣喘兒童,提供個別化的環境介入協助措施,有助於降低與氣喘相關的疾病負擔 。3
在一項隨機對照試驗與觀察性研究的綜述中,發現 18 項研究中有 15 項報告在實施避免策略後,症狀評分、生活品質或用藥情況有所改善。7
及早辨識過敏性致敏反應如何支持長期預後
過敏性鼻炎通常被認為是輕微的季節性疾病。 然而,相關症狀可能持續存在,且可能與未來氣喘風險有關。
與非過敏者相比,患有花粉相關過敏性鼻炎兒童的症狀更易持續至早期成人階段,且罹患氣喘的風險也較高。4
AIT 可有效治療過敏性鼻炎,應考慮用於對臨床相關過敏原產生特定 IgE 抗體的病患。1
真實世界證據顯示,舌下免疫療法與氣喘發病或惡化風險降低有關。⁸
識別臨床相關的致敏反應,有助於就長期管理進行有根據的討論,並在適當時機進行轉診。
特異性 IgE 血液檢測在基層醫療中的角色
當懷疑存在過敏時,進行客觀確認非常重要。
ImmunoCAP™ 特異性 IgE 血液檢測是一種經臨床證實的檢測方法,用於識別過敏原致敏反應和支持個人化過敏治療。 該檢測基於超過 50 年的體外過敏診斷經驗,可提供準確且可重現的結果,並與國際指引相一致,有助於臨床醫師做出更有信心的診斷與管理決策。
檢測可在花粉季節進行,且不需病患停用抗組織胺藥,使得其在日常基層醫療中相當實用。
主要特徵包括:
  • 適用於兒童及成人
  • 能夠檢測多種臨床相關的過敏原
  • 提供支持臨床決策的客觀結果
  • 不受抗組織胺藥物干擾
指引建議,當臨床病史與過敏症狀相符時,應透過客觀檢測(如特異性 IgE 檢測)來確認過敏性鼻炎的診斷。1  在基層醫療中,檢測可以幫助回答一個簡單但重要的問題:這真的是過敏嗎?
探討呼吸道過敏診斷在基層醫療中不可或缺的四大關鍵原因。
基層照護實務的關鍵要點
當春季症狀持續存在時,僅持續經驗性治療可能無法解決關鍵問題。
確認過敏性致敏反應有助於:
  • 釐清診斷
  • 辨識相關誘發因子
  • 支持針對性避免策略
  • 為轉診及長期管理決策提供依據
持續性的季節性症狀需要明確的診斷。
當症狀持續超出預期模式時,建議在繼續或加強症狀治療前,考慮確認是否存在過敏性致敏反應。
了解 ImmunoCAP 特異性 IgE 血液檢測 如何支持基層醫療中的過敏診斷。
盡早檢測以支持有信心的診斷。
探索診斷策略流程與途徑,指導在基層醫療及專科轉診過程中進行 IgE 檢測。
查看檢測策略流程
參考資料
  1. Dykewicz MS, et al. Rhinitis 2020: A practice parameter update. J Allergy Clin Immunol. 2020;146(4):721-767.
  2. Papadopoulos NG, et al. Phenotypes and endotypes of rhinitis and their impact on management: A PRACTALL report. Allergy. 2015;70(5):474-494.
  3. Morgan WJ, et al. Results of a home-based environmental intervention among urban children with asthma. N Engl J Med. 2004;351(11):1068-1080.
  4. Lindqvist M, et al. The severity of pollen-induced allergic rhinitis at 16 years of age: Data from the population-based BAMSE birth cohort. Allergy. 2025;0:1-3.
  5. Jangan A, et al. Assessment and management of allergic rhinitis: A review and evidence-informed approach for family medicine. J Gen Fam Med. 2024;25:305-308.
  6. Wise SK, et al. International consensus statement on allergy and rhinology: Allergic rhinitis – 2023. Int Forum Allergy Rhinol. 2023;13(4):293-859.
  7. Tomé M, Lourenço O. Avoidance measures for patients with allergic rhinitis: A scoping review. Children (Basel). 2023;10(2):300.
  8. Demoly P, et al. Impact of liquid sublingual immunotherapy on asthma onset and progression in patients with allergic rhinitis: A nationwide population-based study (EfficAPSI study). Lancet Reg Health Eur. 2024;41:100915.