ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
문의하기
사과 및 자작나무 꽃가루: 어떤 연관성이 있습니까?
만 17세인 Nina와 만 19세인 Peter는 모두 자작나무 꽃가루 알레르기가 있으며 최근에 사과를 먹고 구강 증후군이 나타나자 담당 의사를  찾아갔습니다. Nina는 입 안이 심하게 가려웠으며 Peter는 구강이 붓고 목구멍에 불편한 느낌이 있습니다.
두 사람 모두 봄과 초여름에 비염 증상이 나타납니다. Nina의 경우 증상이 점점 더 심해졌지만 Peter의 증상은 안정적입니다. 
Nina와 Peter의 담당 의사는 두 사람의 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 사과 성분항원을 사용하여 검사해 보기로 했습니다. 
자작나무 꽃가루 알레르기가 있는 두 명의 십대 청소년이 사과를 먹을 때 구강 증후군과 봄철에 비염을 앓습니다. 
환자의 병력
가족력
  • 없음
Nina와 Peter의 개인 병력
  • 봄과 초여름에 비결막염(Rhino-conjunctivitis) 발생
피부단자검사
검사
유형
Nina의 결과
Peter의 결과
자작나무
전체 항원
+4
+3
Nina와 Peter 두 사람의 잔디,  쑥, 고양이, 개, 진드기에 대한 검사 결과는 음성이었습니다.
ImmunoCAP™ 검사 결과(kUA/I)
검사
유형
Nina의 결과
Peter의 결과
자작나무
전체 항원
16
12
이전에 Nina와 Peter를 진료했던 의사는 두 사람 모두 자작나무 꽃가루 알레르기라고 진단했으며 자작나무 꽃가루가 날리는 계절에 사용하도록 항히스타민제와 국소 스테로이드제를 처방했습니다.
Nina와 Peter의 ImmunoCAP 검사 결과
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
ImmunoCAP™ 검사 결과(kUA/I)
검사
유형
Nina의 결과
Peter의 결과
자작나무
전체 항원
22.4
15.8
사과
전체 항원
16.2
12.7
Bet v 1
알레르기 성분항원
21.1
14.6
Bet v 2
알레르기 성분항원
<0.1
<0.1
Bet v 4
알레르기 성분항원
0.2
<0.1
Mal d 1
알레르기 성분항원
15.3
8.2
Mal d 3
알레르기 성분항원
<0.1
6.4
감별진단
Nina
Nina가 PR-10 단백질인 Mal d 1에 양성 결과가 나타나는 것으로 보아 사과 섭취로 인한 구강 증후군은 자작나무 꽃가루 알레르기의 결과임을 암시합니다.1 앞으로 Nina는 헤이즐넛, 배, 당근, 셀러리와 같이 PR-10을 함유한 식물성 식품에서 증상이 발생할 수 있습니다.
정밀 진단
  • 자작나무 꽃가루와 관련된 사과 알레르기
담당 의사 관리 계획
Nina의 담당 의사는 다음과 같이 조언했습니다.
  • 조리된 사과는 괜찮을 수 있지만 불편한 느낌이 있다면 생 사과는 피합니다.
  • 자작나무 꽃가루 알레르기에 대비해 취약한 계절이 시작되기 2주 전부터 시작하여 항히스타민제를 계속 사용합니다.
추적관찰
  • 일년 후 Nina는 담당 의사와 진료 예약을 했습니다. Nina는 생 사과를 피하고 있으며 현재까지 아무런 문제가 없었습니다.
Peter
Peter는 사과의 지질전달단백질(LTP)인 Mal d 3에 대한 IgE 항체를 가지고 있으며, 이는 심각한 전신 반응으로 발전할 위험이 더 높음을 암시합니다.2
정밀 진단
  • 자작나무 꽃가루 알레르기 및 지질전달단백질 의존적인 사과 알레르기
담당 의사 관리 계획
Peter의 담당 의사는 다음과 같이 조언합니다.
  • 사과를 완전히 피하고 다른 과일과 견과류는 조심해서 섭취합니다.
  • 응급 상황에 대비해 아드레날린 자동주사기를 항상 휴대합니다.
  • 자작나무 꽃가루 알레르기에 대비해 취약한 계절이 시작되기 2주 전부터 시작하여 항히스타민제를 계속 사용합니다.
추적관찰
  • Peter는 일년 후 담당 의사와 진료 예약을 했습니다. Peter는 모든 형태의 사과를 계속 피했고 건강한 상태입니다. 담당 의사는 Peter의 자동주사기 사용법을 잘 숙지하고 있는지 확인하였고 만족했습니다.
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.
참고문헌
  1. Ebo DG, et al. Sensitization profiles in birch pollen-allergic patients with and without oral allergy syndrome to apple: lessons from multiplexed component-resolved allergy diagnosis. Clin Exp Allergy. 2010;40:339–347. doi: 10.1111/j.1365-2222.2009.03345.x
  2. Gomez F, Aranda A, Campo P, et al. High Prevalence of Lipid Transfer Protein Sensitization in Apple Allergic Patients with Systemic Symptoms. Hogan SP, ed. PLoS ONE. 2014;9(9):e107304. doi:10.1371/journal.pone.0107304.