Cipreste Fatos sobre alérgenos, sintomas e tratamento
Saiba mais sobre doenças alérgicas comuns, sintomas, paradigmas de gerenciamento e considerações de teste.
Seu paciente é candidato a testes específicos de IgE?
Obtenha informações detalhadas sobre alérgenos inteiros e componentes de alérgenos.
Saiba mais sobre doenças alérgicas comuns, sintomas, paradigmas de gerenciamento e considerações de teste.
Seu paciente é candidato a testes específicos de IgE?
Obtenha informações detalhadas sobre alérgenos inteiros e componentes de alérgenos.
Reconhecidos por suas folhas aromáticas semelhantes a escamas, os ciprestes são coníferas perenes sensíveis ao frio e que crescem apenas em regiões mais quentes do mundo.1,2 Os ciprestes são polinizados pelo vento e produzem pólen profusamente durante seis a sete meses no ano; as reações alérgicas costumam ser graves.2,3
Os ciprestes estão distribuídos em regiões temperadas quentes e subtropicais da América do Norte, Europa e Ásia.1
Muitos pacientes com alergia a cipreste podem apresentar sintomas quando expostos a outros alérgenos como os pólens arbóreos, de ervas daninhas e gramíneas, o que torna difícil determinar qual deles está causando os sintomas, principalmente quando as temporadas de pólen se sobrepõem. Isso é chamado de reatividade cruzada e ocorre quando o sistema imunológico do corpo identifica proteínas ou componentes em substâncias diferentes como sendo estruturalmente semelhantes ou biologicamente relacionadas, desencadeando uma resposta. Outros alérgenos respiratórios que podem causar reações associadas à alergia ao pólen de cipreste incluem os pólens de zimbro, outros ciprestes e alergia limitada aos pólens de outras ervas daninhas, árvores e gramíneas.5
Conhecer as proteínas ou componentes de cada alérgeno que estão desencadeando os sintomas pode ajudar a orientar seu plano de controle. Com isso em mente, e com base no histórico de sintomas, o médico pode sugerir algo chamado teste de IgE específica para componentes de alérgenos, que pode revelar outros pólens aos quais você pode reagir. Os resultados desse teste também podem ajudar o médico a decidir se a imunoterapia alérgeno-específica pode reduzir seus sintomas.5
Os resultados do teste de IgE específica para componentes de alérgenos já estão prontos?
Os resultados do teste de componente incluirão o nome dos componentes (uma série de letras e números). O médico provavelmente analisará os resultados com você, mas aqui você também encontra uma análise rápida que pode ser usada como referência. Basta associar os nomes dos componentes com a lista abaixo para ver o que eles significam para o controle dos sintomas.
nCup a 1
rBet v 2, rBet v 4
Os resultados do teste devem ser interpretados pelo médico, no contexto de seu histórico clínico. O diagnóstico final e a decisão de controle adicional são feitos pelo médico.
*É possível que esses produtos não estejam liberados para uso médico no seu país. Converse com o médico para entender a disponibilidade.
O controle da rinite alérgica inclui evitar os alérgenos relevantes e realizar o tratamento sintomático e a imunoterapia com alérgeno.6,8,9
Os sintomas de alergia ao cipreste podem ser semelhantes a diversas outras alergias a pólen e incluir:4,6
Se você apresentar sensibilização a ciprestes e tiver asma, o pólen das árvores pode desencadear ou exacerbar sintomas de asma, como a tosse e o chiado no peito.4,6
Junto com seu histórico de sintomas, o teste cutâneo ou o exame de sangue para IgE específica podem ajudar a determinar se você apresenta sensibilização a um alérgeno específico. Se você tiver um diagnóstico de alergia, o médico criará um plano de controle junto com você.
*É possível que esses produtos não estejam liberados para uso médico no seu país. Converse com o médico para entender a disponibilidade.
Embora o pólen das árvores seja comum na primavera, os ciprestes polinizam tanto no inverno quanto na primavera.2,4,5