Como fazer um teste de alergia Pode ser mais simples do que você pensa.
1. 
Entenda os seus sintomas
Use nosso rastreador de sintomas para gerar um perfil abrangente do seu histórico de sintomas. Imprima, digitalize ou faça o download dos seus resultados e revise-os com seu médico para decidir se exame de sangue para IgE específica é adequado para você.
2.
Agende uma consulta com seu médico
Qualquer médico pode solicitar um exame de sangue para IgE específica como objetivo de auxiliar no diagnóstico de suas alergias. Em alguns locais, você pode agendar uma consulta de exame diretamente com um laboratório ou clínica. Discuta as opções com seu médico e/ou seguro-saúde e marque uma consulta para realizar o exame.
3. 
Faça o exame
Siga as instruções do local de exame, faça o exame e analise seus resultados com seu médico. Juntamente com seu histórico médico e um exame físico, um exame de sangue para IgE específica pode ajudar a confirmar um diagnóstico de alergia.
Patient reading about how to get an allergy test
Perguntas Frequentes (FAQ)
Esse hemograma rápido e simples mede a quantidade de anticorpos específicos a alérgenos em seu sangue (IgE), que é um indicador de sensibilização alérgica. Ele pode testar centenas de desencadeantes alérgicos e pode ser administrado em pessoas de qualquer idade (incluindo crianças pequenas). Como uma poderosa ferramenta de diagnóstico, um teste de IgE específica pode ajudar o seu médico a determinar se você tem alergias e ajudar a identificar quais alérgenos estão causando seus sintomas.
Você pode ser testado quanto a praticamente tudo o que encontrar que possa causar sintomas de alergia. Pode ser utilizado um exame de sangue para identificar sensibilizações a polens, bolores, pelos de animais, alimentos, ácaros, venenos de insetos, alguns medicamentos e mais. 
Ao contrário de um teste cutâneo-alérgico, um exame de sangue pode ser realizado em pessoas com problemas de pele (por exemplo, eczema) e em indivíduos atualmente em uso de medicamentos, incluindo anti-histamínicos. Este exame de sangue também é considerado seguro para as gestantes.
Qualquer pessoa que esteja apresentando sintomas semelhantes aos da alergia podem ser submetidas ao teste IgE específica. Para bebês e crianças muito pequenas, uma coleta de amostras de sangue é frequentemente menos traumática do que as várias raspagens de um teste cutâneo-alérgico.
Uma pequena amostra de sangue é retirada e enviada a um laboratório para análise. Os resultados são devolvidos alguns dias depois para o médico interpretar juntamente com seu histórico médico e sintomas reportados. Essa combinação ajudará o seu médico a confirmar ou excluir uma suspeita de alergia.
Como a amostra de sangue é enviada para um laboratório para processamento, normalmente leva alguns dias para receber os resultados do exame de sangue.
A maioria dos planos de saúde cobre testes IgE específica. Pergunte ao seu provedor de plano de saúde sobre a cobertura e opções.
Embora os custos possam variar de acordo com as taxas do laboratório e seu plano de saúde, eles também podem depender do número de alérgenos testados. Entre em contato com seu médico, provedor de plano de saúde e/ou laboratórios de exames para obter informações sobre preços.
Ferramentas para entender as alergias
Monitore os sintomas de alergia e prepare-se para uma consulta com um médico.
Saiba mais sobre alérgenos específicos, incluindo sintomas comuns, tratamento e alívio de sintomas. 
Você é um médico? Obtenha informações abrangentes sobre centenas de alérgenos integrais e componentes alergênicos.
Conteúdo relacionado
Quer saber mais sobre exames e diagnósticos? Explore uma variedade de tópicos.