Erstellen Sie anhand unseres Symptomtrackers ein umfassendes Profil Ihrer Symptome und des Auftretens der Symptome. Sie können die Ergebnisse drucken, scannen oder herunterladen und mit Ihrem Arzt besprechen, ob in Ihrem Fall ein Bluttest auf spezifisches IgE angebracht wäre.
Ein Test auf spezifisches IgE als Maßnahme zur Allergiediagnostik kann von jedem Arzt angefordert werden. Sie können einen Testtermin manchmal auch direkt mit einem Labor oder einer Klinik vereinbaren. Besprechen Sie die Möglichkeiten mit Ihrem Arzt und/oder Krankenversicherung, und vereinbaren Sie einen Termin für die entsprechenden Tests.
Die Abläufe werden Ihnen erläutert werden. Lassen Sie sich testen, und besprechen Sie die Ergebnisse mit Ihrem Arzt. Tests auf spezifisches IgE können helfen, in Kombination mit einer ausführlichen Anamnese und einer körperlichen Untersuchung, eine Allergiediagnose zu bestätigen.
Dieser schnelle und einfache Bluttest misst die Menge an allergen-spezifischen Antikörpern in Ihrem Blut (IgE), die eine allergische Sensibilisierung anzeigen. Auf diese Art können Hunderte allergische Auslöser bei Personen jeden Alters (einschließlich Kleinkinder) getestet werden. Bluttests auf spezifisches IgE sind ein leistungsfähiges Diagnosewerkzeug und können Ihrem Arzt dabei helfen, Allergien zu diagnostizieren und festzustellen, welche Allergene Ihre Symptome verursachen.
Sie können so ziemlich auf alle Allergene getestet werden, die zu finden sind und Symptome verursachen können. Eine Blutprobe kann dazu dienen, um eine Sensibilisierung auf Pollen, Schimmelpilze, Hautschuppen von Tieren, Lebensmittel, Hausstaubmilben, Insektengifte, einige Medikamente und mehr festzustellen.
Im Gegensatz zu einem Haut-Prick-Test kann ein Bluttest an Personen mit Hautproblemen (z. B. Ekzeme) und an Personen, die derzeit Medikamente einnehmen, einschließlich Antihistaminika, durchgeführt werden. Der Bluttest gilt auch als sicher, wenn eine Schwangerschaft besteht.
Jeder, der allergieähnliche Symptome hat, kann eine spezifische IgE-Blutuntersuchung durchführen lassen. Für Babys und jüngere Kinder ist die Blutabnahme für einen Test oftmals weniger traumatisch als die vielen Kratzer des Haut-Prick-Tests.
Dazu wird eine kleine Blutprobe genommen und zur Analyse in ein Labor geschickt. Die Ergebnisse werden einige Tage später an Ihren Arzt übermittelt, der sie in Verbindung mit Ihrer Krankengeschichte und Ihren Symptomen auswertet. Diese Kombination hilft Ihrem Arzt dabei, eine vermutete Allergie zu bestätigen oder auszuschließen.
Da die Blutprobe zur Bearbeitung an ein Labor geschickt wird, dauert es in der Regel einige Tage, bis die Ergebnisse der Blutuntersuchung vorliegen.
Sowohl die gesetzlichen als auch die privaten Krankenkassen decken Bluttests auf spezifische IgE-Antikörper ab. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse oder Ihrem Arzt nach Ihrem Versicherungsschutz und Ihren Optionen.
In Deutschland erstattet die gesetzliche Krankenkasse 8 spezifische IgE-Tests pro Quartal. In der Privat-Abrechnung nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) kostet ein spezifischer IgE-Test 16,76 €. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, Ihre Krankenkasse und/oder Ihr Labor, um Preisinformationen zu erhalten.
Erfassen Sie Allergiesymptome, und bereiten Sie sich auf Ihren Besuch beim Arzt vor.
Erfahren Sie mehr über konkrete Allergene und häufig auftretende Symptome, Behandlung und Linderung.
Sind Sie ein Arzt? Finden Sie umfassende Informationen über Hunderte von Allergenen und Allergenkomponenten.
Möchten Sie mehr über Tests und Diagnose erfahren? Erkunden Sie weitere Themen.