Para médicos
Recursos de diagnóstico 
Obtenha informações detalhadas sobre alérgenos inteiros e componentes de alérgenos.
Enciclopédia de alérgenos 
Exames de sangue para detecção de alergias
Identifica com precisão os gatilhos alérgicos para um tratamento direcionado aos sintomas
O exame de sangue para detecção de alergias, também chamado de teste de IgE específica, é uma poderosa ferramenta diagnóstica que mede a concentração de anticorpos IgE específicos no sangue.1 Ele pode testar centenas de gatilhos alérgicos, como  pólen, mofo, alimentos e pelos de animais com uma única amostra de sangue. 
Qualquer nível detectável de IgE específica indica que você está sensibilizado a esse alérgeno. Mesmo um nível baixo pode ser significativo, especialmente se você apresentar sintomas quando exposto ao alérgeno. O oposto também pode ser verdadeiro. Você pode ter um nível detectável de IgE a um alérgeno, mas se não apresentar sintomas quando exposto, não é considerado clinicamente alérgico.
Woman playing tug-o-war on the shore with her dog
Como os exames de sangue podem ajudar a identificar alergias?
É fundamental identificar os gatilhos alérgicos subjacentes. Os resultados do exame de sangue para detecção de alergias, um histórico médico detalhado e um exame físico ajudarão os profissionais de saúde a desenvolver um plano de tratamento personalizado para seus gatilhos alérgicos específicos e seus sintomas.
Converse com seu profissional de saúde sobre os exames de sangue de IgE específica.
Este questionário resumirá seus sintomas e direcionará uma conversa produtiva para determinar se os exames de sangue de IgE específica é adequado para você.
Benefícios dos exames de sangue para detecção de alergias
Confiável
Os exames de sangue de IgE específica fornecem resultados consistentemente precisos. Essa determinação precisa de uma ou muitas sensibilizações aos alérgenos ajudará seu profissional de saúde a prescrever medicamentos apropriados, como anti-histamínicos ou medicamentos de emergência, e a criar um plano personalizado para o tratamento dos sintomas de alergia.
Acessível
Qualquer pessoa que apresente sintomas semelhantes à uma alergia pode realizar os exames de sangue de IgE específica.  Isso pode ser feito independentemente da idade, condição da pele, uso de anti-histamínicos ou gravidez.1-2
Seguro e rápido
Ao contrário dos testes de contato com a pele, não há risco de que um exame de sangue para alergias provoque uma reação alérgica. Isso é especialmente importante se um indivíduo estiver em maior risco de uma reação anafilática de risco à vida. Para bebês e crianças pequenas, uma única picada de agulha para coleta de uma amostra de sangue pode ser menos traumática do que os arranhões repetitivos do teste de contato. 
Abrangente
Com uma única amostra de sangue, um exame de sangue de IgE específica pode rastrear mais de 500 alérgenos totais e misturas de alérgenos, como pólen, alimentos e pelos de animais. A identificação de alérgenos relevantes que contribuem para os sintomas é necessária para fornecer orientações abrangentes sobre a prevenção de alérgenos e para manter os sintomas das pessoas alérgicas abaixo do limiar.
Detalhado
O exame de sangue pode detectar vários níveis de sensibilização aos alérgenos. Os resultados do exame de sangue para detecção de alergias podem ajudar um profissional de saúde a descobrir riscos ocultos, como reações alérgicas causadas por reatividade cruzada. Os sintomas podem ser originários de diferentes gatilhos alérgicos ou famílias de proteínas, exigindo estratégias de tratamento personalizadas.
Saiba mais sobre como os testes de IgE específica diferem de outras opções de testes para detecção de alergias .
Tipos de exames de sangue para detecção de alergias
Dois tipos de exames de sangue de IgE específica podem ajudar no diagnóstico de alergias:
Teste de alérgenos integrais
Os testes de alérgenos totais podem ajudar a identificar gatilhos alérgicos e ajudar a descartar uma alergia.1
O exame de IgE específica para alérgenos totais é usado para ajudar a confirmar uma suspeita de alergia, determinar a causa das reações ou descartar uma alergia completamente. 
Testes de componentes de alérgenos
Os testes de componentes alérgenos podem ajudar a identificar as proteínas alergênicas que causam os sintomas.3
O exame de IgE específica para componentes de alérgenos ajuda a identificar as proteínas específicas que podem causar reações. Em vez de apenas saber que um indivíduo é sensível ao amendoim, o exame de sangue pode identificar com precisão qual proteína específica dentro do amendoim pode desencadear uma reação. Conhecer a proteína específica pode ajudar os profissionais de saúde a determinar se pode haver risco de uma reação sistêmica mais grave ou de uma reação leve localizada.
Mother and daughter at playground | Seasonal allergies
Como você é testado para detecção de alergias?
Ao revelar suas alergias com precisão e determinar a quais proteínas você é sensível, o exame de sangue para detecção de alergias pode ajudar a confirmar seus gatilhos e ajudar na elaboração de um plano de controle de alergias.
Converse com seu profissional de saúde hoje para dar início ao diagnóstico de alergias e encontrar alívio. 
Para prestadores de serviços de saúde Ajuda seus pacientes a encontrar respostas.
Quando os sintomas e a apresentação clínica de um paciente oferecem uma ampla gama de possibilidades diagnósticas, como uma alergia mediada por IgE, os resultados dos testes podem ser valiosos para ajudar a confirmar o diagnóstico. Juntamente com o histórico do caso, os testes sorológicos podem ajudar a esclarecer um diagnóstico incerto, fornecendo resultados claros, fáceis de serem interpretados, e explicá-lo aos pacientes.
Desde a solicitação de um teste de IgE específica até a interpretação dos resultados, temos os recursos de que você precisa para que você se sinta confiante com o seu diagnóstico de alergia.
Healthcare provider listens to patient describe their allergy symptoms
  1. Siles RI, Hsieh FH. Allergy blood testing: A practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med. 2011 Sep;78(9):585-92. doi: 10.3949/ccjm.78a.11023. PMID: 21885690.Bonnelykke K, Pipper CB, Bisgaard H. J Allergy Clin Immunol. 2008;121(3):646-651.
  2. Pali-Schöll I, Namazy J, Jensen-Jarolim E. Allergic diseases and asthma in pregnancy, a secondary publication. World Allergy Organ J. 2017 Mar 2;10(1):10. doi: 10.1186/s40413-017-0141-8. PMID: 28286601; PMCID: PMC5333384.
  3. A WAO - ARIA - GA²LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics.  Canonica, Giorgio Walter et al.  World Allergy Organization Journal, Volume 6, 17.