針對臨床醫師
適用於醫療專業人員的資源  
進一步瞭解常見的過敏疾病、症狀、管理範例和檢測考量。
  食物 
  季節性 
  室內 
  過敏性氣喘 
您的病患是否適合進行特異性 IgE 檢測?
瞭解更多資訊 
取得有關全過敏原和分子過敏原的詳細資訊。
過敏原百科全書 
關於過敏的血液檢測
準確辨識過敏誘發因子,進行針對性的症狀管理
血液過敏檢測又稱為特異性 IgE 檢測,是一項功能強大的過敏診斷工具,可測量血液中特異性 IgE 抗體的濃度。 1它可以檢測數百種過敏誘發因子,如花粉、  黴菌、  食物和動物皮屑,使用單一血液樣本即可搞定。 
任何可偵測到的特異性 IgE 濃度,都表示您對特定過敏原的致敏反應。 如果其與您在接觸到特定過敏原時出現症狀相關,則即使是低濃度的致敏反應也可能具顯著意義。 反之亦然。 您可能對某種過敏原檢測產生IgE敏感。但若您未在接觸到過敏原時產生症狀,您則沒有臨床上的過敏。
Woman playing tug-o-war on the shore with her dog
血液檢測能如何幫助辨識過敏?
辨識潛在過敏誘發因子的重要性。 血液檢測的結果,連同詳細醫療病史和身體檢查,將幫助醫療服務提供者為您量身制定一套特異性過敏觸發因子及其症狀的治療計畫。
與您的醫療服務提供者討論特異性 IgE 血液檢測。
本問卷將摘述您的症狀,並引導展開有意義的對話,以判定您是否適合接受特異性 IgE 血液檢測。
過敏血液檢測的益處
可靠
特異性 IgE 血液檢測可持續提供準確的結果。 準確判斷一或多種過敏原致敏反應,有助於醫療服務提供者開立適當的用藥,例如抗組織胺或急救藥物,並建立用於管理過敏症狀的自訂計畫。
簡單且方便操作
任何發生類過敏症狀的人都可以接受特異性 IgE 血液檢測。  檢測相當容易執行,且無論年齡、皮膚狀況、抗組織胺使用或懷孕與否皆能執行檢測。 1-2
安全又快速
不同於皮膚點刺測試,血液檢測不會誘發過敏反應。 對於面臨致命性嚴重過敏反應的個體來說,這一點特別重要。 對嬰幼兒及孩童來說,單一針次的血液樣本可能會比多次皮膚點刺的刮刺更不具心理負擔。 
範圍廣泛
特異性 IgE 血液檢測可檢測超過 500 種全過敏原與混合物,例如花粉、食物和動物皮屑,使用單一血液樣本即可搞定。 辨識出所有造成症狀的相關過敏原,是提供全方位過敏原預防建議,並讓患者保持在低於症狀臨界點狀態的先決條件。
詳細內容
血液檢測可以偵測各種過敏原致敏的濃度。 過敏血液檢測同時也能幫助醫療服務提供者發現潛在風險,如交叉反應所造成的過敏性反應。 症狀可能具有不同來源的過敏原誘發因子或蛋白質家族 ,因此需要量身打造的治療策略。
進一步瞭解特異性 IgE 檢測與其他過敏檢測選項有何不同。
過敏血液檢測類型
特異性 IgE 血液檢測有兩種類型 ,可協助診斷過敏:
完整過敏原檢測
全過敏原檢測有助於識別過敏性誘發因子,並協助排除某種過敏。 1
完整過敏原的特異性 IgE 檢測可用於協助確認疑似的過敏、判斷引起反應的原因 ,或一次排除過敏。 
分子過敏原檢測
分子過敏原檢測有助於找出可能導致症狀的過敏性蛋白質。 3
分子過敏原的特異性 IgE 檢測有助於識別可能引起反應的特異性蛋白質。 因此,我們不再只是知道,舉例來說,某個人對花生有過敏反應,血液檢測可協助準確地指出花生中哪些蛋白質可能會誘發某種反應。 瞭解特異性蛋白質有助於醫療服務提供者判斷是否有更嚴重的全身性反應,還是有局部輕微反應的風險。
Mother and daughter at playground | Seasonal allergies
您要如何取得過敏檢測?
藉由找出您精確的過敏並判斷出您所對致敏的蛋白質為哪些,過敏血液檢測有助於確認您的誘發因子,並協助將您的過敏管理計畫最佳化。
請立即諮詢您的醫療服務提供者,開啟您的過敏診斷之旅並緩解症狀。 
針對醫療服務提供者。 幫助病患找到答案。
患者的症狀及臨床表現涵蓋廣泛的診斷可能時,例如 IgE 媒介過敏,檢測的結果可成為相當有價值的工具以幫助確定診斷。 與個案的病史一併使用,血清檢測能幫助您帶來不確定診斷的明確性,提供明確的結果以利與患者解釋和說明。
從訂購特異性 IgE 檢測到判讀結果,我們有您所需資源,讓您對過敏診斷充滿信心。
Healthcare provider listens to patient describe their allergy symptoms
  1. Siles RI, Hsieh FH. Allergy blood testing: A practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med. 2011 Sep;78(9):585-92. doi: 10.3949/ccjm.78a.11023. PMID: 21885690.Bonnelykke K, Pipper CB, Bisgaard H. J Allergy Clin Immunol. 2008;121(3):646-651.
  2. Pali-Schöll I, Namazy J, Jensen-Jarolim E. Allergic diseases and asthma in pregnancy, a secondary publication. World Allergy Organ J. 2017 Mar 2;10(1):10. doi: 10.1186/s40413-017-0141-8. PMID: 28286601; PMCID: PMC5333384.
  3. A WAO - ARIA - GA²LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics.  Canonica, Giorgio Walter et al.  World Allergy Organization Journal, Volume 6, 17.