橡樹 過敏原基本資料、症狀和治療
橡樹 (櫟屬) 包含大約 450 種不同的觀賞和用材樹木以及灌木。1 橡樹會散播大量花粉並透過風傳播,通常會致敏並可能導致嚴重反應。2,3 在北半球廣泛分佈的橡樹會產生花粉,成為花粉熱 (即過敏性鼻炎) 症狀的主要誘因。4,5
橡樹生長在都市、住宅區和森林地區,分佈於北美、西印度群島、中美、歐亞以及非洲和南美洲的部分地區。2,4
許多橡樹過敏患者在接觸其他過敏原 (如木本、雜草或草本花粉) 時也會出現症狀,因此很難確定是哪種花粉引起症狀,尤其是花粉季節有重疊時。這稱為交叉反應,當人體的免疫系統認定不同物質中的蛋白質或成分在結構上相似或生物學上相關,就會發生交叉反應,從而引發免疫反應。 其他可能導致橡樹花粉過敏的呼吸道過敏原包含樺樹、赤楊樹、榛樹、山毛櫸和其他特定樹木、雜草和草本花粉。10
如果您在食用新鮮水果或生的蔬菜後,感到嘴巴癢或喉嚨癢,則您可能罹患 口部 過敏症候群 (OAS),有時稱為花粉食物過敏症候群 (PFAS)。 此病症是由於您的免疫系統對不同過敏原中相似的蛋白質或成分產生過敏反應所引起。很常見的情況是,罹患過敏性鼻炎 (即花粉熱) 的兒童有高達 25% 在食用水果或蔬菜時也會有 OAS。7 與石茅過敏導致 OAS 相關的常見植物性食物包括蘋果、櫻桃、桃子、榛果、花生、胡蘿蔔、芹菜、大豆、草莓等等。10
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
過敏性鼻炎的控制方法包括避開相關過敏原、對症治療和過敏原免疫療法。7-9
橡樹過敏症狀可能與許多其他花粉過敏相似,可能包括:6,7
如果您對橡樹過敏並患有氣喘,則木本花粉可能會觸發或加劇氣喘症狀,例如咳嗽和喘鳴。6,7
結合您的症狀史,皮膚點刺檢測或血清特異性 IgE 檢測有助於確定您是否對特定過敏原敏感。如果您確診患有過敏症,醫護人員將與您一起制定控制計畫。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
木本花粉在春季很常見。6