Roble Datos de alérgenos, síntomas y tratamiento
El roble (género Quercus) comprende aproximadamente 450 especies diferentes de árboles y arbustos maderables y ornamentales.1 Los robles, que emiten cantidades considerables de polen que se propaga a través del viento, suelen ser alergénicos y pueden causar reacciones graves.2,3 Con una amplia distribución en todo el hemisferio norte, los robles producen polen que es una causa importante de los síntomas de la fiebre del heno (es decir, rinitis alérgica).4,5
Los robles, que crecen en zonas urbanas, residenciales y forestales, se encuentran dispersos por Norteamérica, las Indias Occidentales, Centroamérica, Eurasia, y partes de África y Sudamérica.2,4
Muchos pacientes con alergia al roble pueden experimentar síntomas cuando están expuestos a otros alérgenos como el polen de árboles, malezas o gramíneas, lo que dificulta la determinación de qué polen está causando los síntomas, especialmente cuando se solapan las temporadas de cada polen. Esto se denomina reactividad cruzada y ocurre cuando el sistema inmunitario de su cuerpo identifica las proteínas o componentes de diferentes sustancias como estructuralmente similares o relacionados biológicamente, lo que desencadena una respuesta. Otros alérgenos respiratorios que pueden causar reacciones asociadas a la alergia al polen del roble son el polen de abedul, aliso, avellano, haya y gramíneas.10
Si experimenta picor de boca o garganta después de comer frutas frescas o verduras crudas, puede sufrir el síndrome de alergia oral (SAO), a veces llamado síndrome de alergia al polen y alimentos (PFAS). Esta afección se debe a la reacción del sistema inmunitario a proteínas o componentes similares que se encuentran en diferentes alérgenos. Es bastante común: el 25 por ciento de los niños con rinitis alérgica (es decir, fiebre del heno) también sufren SAO.7 Entre los alimentos vegetales comunes involucrados en el SAO para el roble se incluyen frutas y verduras como la manzana, la cereza, el melocotón, la avellana, el cacahuete, la zanahoria, el apio, la soja, la fresa y muchos más.10
*Es posible que estos productos no estén autorizados para uso clínico en su país. Consulte a su profesional sanitario para conocer la disponibilidad.
El tratamiento de la rinitis alérgica incluye la evitación de alérgenos relevantes, el tratamiento sintomático y la inmunoterapia con alérgenos.7-9
Los síntomas de la alergia al roble pueden ser similares a muchas otras alergias al polen y pueden incluir los siguientes:6,7
Si está sensibilizado a los robles y tiene asma, el polen de los árboles puede desencadenar o empeorar los síntomas del asma, como la tos y las sibilancias.6,7
Junto con su historial de síntomas, las pruebas de punción cutánea o los análisis de IgE específica en sangre pueden ayudarle a determinar si está sensibilizado a un alérgeno en particular. Si le diagnostican una alergia, su profesional sanitario elaborará un plan de manejo de la alergia junto con usted.
*Es posible que estos productos no estén autorizados para uso clínico en su país. Consulte a su profesional sanitario para conocer la disponibilidad.
El polen de los árboles es común en la primavera.6