石茅 過敏原基本資料、症狀和治療
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
石茅 (Johnson grass) 以眾多名稱聞名,例如阿勒頗草 (Aleppo grass)、阿拉伯小米 (Arabian millet)、埃及小米 (Egyptian millet)、常綠小米 (evergreen millet)、假高粱 (false guinea)、摩洛哥小米 (Morocco millet) 和敘利亞草 (Syrian grass)。1 石茅是一種生長快速的多年生植物,高度可達 2.1 公尺 (7 英呎),也是一種侵略性極強的草,分佈於世界各地。1,2 草本花粉可能引發或使氣喘症狀惡化,而對石茅過敏的人也可能出現過敏性鼻炎 (花粉熱) 的症狀,影響到眼睛、鼻子和喉嚨。3 石茅會釋出大量的風傳花粉。4 儘管每年的花粉季節可能因氣候因素波動而變化,但草本花粉通常在主要開花季節開始後一至兩個月達到最高濃度。5 石茅有中度致敏性,傳粉可持續一整年,但初夏到秋季為傳粉高峰期。6,7
石茅原生於潮濕和熱帶環境,例如南亞和歐洲的地中海地區。9 然而,現在可在全球大部分溫暖的溫帶和熱帶地區發現石茅,通常位於適於耕種的土地 (農田)、路旁、荒地,以及溪流和灌溉運河的河岸。1
許多石茅過敏患者在接觸其他過敏原 (如木本、雜草或草本花粉) 時也會出現症狀,因此很難確定是哪種花粉引起症狀,尤其是花粉季節有重疊時。這稱為交叉反應,當人體的免疫系統認定不同物質中的蛋白質或成分在結構上相似或生物學上相關,就會發生交叉反應,從而引發免疫反應。10 其他可能導致與石茅相關反應的呼吸道過敏原是其他草類,包括小麥,以及樹木和雜草的花粉。10
若您在食用新鮮水果或生的蔬菜後,感到口部或喉嚨癢,則您可能罹患口部過敏症候群 (OAS),有時稱為花粉食物過敏症候群 (PFAS)。此病症是由於您的免疫系統對不同過敏原中相似的蛋白質或成分產生反應所引起。很常見的情況是,罹患過敏性鼻炎 (即花粉熱) 的兒童有高達 25% 在食用水果或蔬菜時也會有 OAS。11 與石茅過敏導致 OAS 相關的常見植物性食物包括甜瓜、西瓜、柑橘類、香蕉、鳳梨、柿子、櫛瓜、番茄、榛果、花生等等。10
了解觸發症狀的每種過敏原中的蛋白質或成分,有助於制定您的管理計畫。 考慮到這一點,並根據您的症狀史,醫護人員可能會建議您進行一項稱作特異性 IgE 成分檢測的檢驗,有助於發現您可能會起反應的其他花粉和食物。該檢測結果還有助於醫護人員確定過敏原免疫療法是否可減輕您的症狀。10
已經收到您的特異性 IgE 成分檢測結果了嗎?
您的成分檢測結果將包含成分名稱 (一連串字母和數字)。醫護人員可能會與您一起檢視結果,但您可以在此找到一份簡單明瞭的分析,作為參考。只需將成分名稱對照下面的清單,即可了解它們在症狀處置方面的含義。10
nCyn d 1
rPhl p 7
rPhl p 12
MUXF3 (CCD)
應由醫護人員根據您的臨床病史判讀檢測結果。由醫護人員做出最終診斷並決定進一步的處置。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
過敏性鼻炎的控制方法包括避開相關過敏原、對症治療和過敏原免疫療法。11,13,14
石茅過敏症狀可能與其他許多花粉過敏症相似,可能包括:3,11
如果您對石茅過敏並患有氣喘,則草本花粉可能會觸發或加劇氣喘症狀,例如咳嗽和喘鳴。3.11
雖然症狀通常局限於咽喉、鼻部和眼睛,但一些對青草嚴重過敏的人在接觸其花粉後也可能發生蕁麻疹。8
結合您的症狀史,皮膚點刺檢測或血清特異性 IgE 檢測有助於確定您是否對特定過敏原敏感。如果您確診患有過敏症,醫護人員將與您一起制定控制計畫。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
雖然石茅全年都在授粉,但高峰期是初夏到秋季。7
最危險反應的病例發生了接近於全身型過敏性反應的反應。5 此外,也曾有擦傷皮膚接觸到致敏性草類的病例發生全身型過敏性反應的報告。10