Sorgho d’Alep Faits, symptômes et traitement des allergènes
Le sorgho d’Alep est connu sous une myriade de noms, tels qu’herbe de Cuba, herbe de Guinée, houlque d’Alep, sorgho fourrager.1 Graminée vivace à croissance rapide pouvant atteindre des hauteurs d’environ 2,1 mètres (7 pieds), le sorgho d’Alep est également une herbe extrêmement invasive avec une distribution mondiale.1,2 Tandis que le pollen de graminées peut déclencher ou aggraver les symptômes de l’asthme, les personnes sensibilisées au sorgho d’Alep peuvent également présenter des symptômes de rhinite allergique (rhume des foins), qui affecte les yeux, le nez et la gorge.3 Le sorgho d’Alep libère une abondance de pollen transporté par le vent.4 Bien que la saison pollinique puisse varier d’une année à l’autre en raison des fluctuations des facteurs climatiques, la concentration la plus élevée de pollen de graminées apparaît généralement un à deux mois après le début de la saison de floraison principale.5 Avec une allergénicité modérée, la pollinisation du sorgho d’Alep persiste tout au long de l’année, mais elle atteint son pic du début de l’été jusqu’à l’automne.6,7
Le sorgho d’Alep est originaire des environnements humides et tropicaux, tels que ceux d’Asie du Sud et de la région méditerranéenne de l’Europe.9 Cependant, le sorgho d’Alep est désormais présent dans la plupart des régions tempérées et tropicales chaudes du monde, où il est généralement situé sur les terres arables (terres cultivées), les bords de routes et les friches, ainsi que le long des cours d’eau et des rives des canaux d’irrigation.1
De nombreux patients allergiques au sorgho d’Alep présentent des symptômes lorsqu’ils sont exposés à d’autres allergènes tels que les pollens d’arbres, d’herbacées ou d’autres graminées, ce qui rend difficile la détermination du pollen à l’origine des symptômes, en particulier lorsque les saisons polliniques se chevauchent. C’est ce qu’on appelle la réactivité croisée ; ce phénomène se produit lorsque le système immunitaire de votre corps identifie les protéines ou les molécules présentes dans différentes substances comme étant structurellement similaires ou biologiquement liées, déclenchant ainsi une réponse.10 Parmi les autres allergènes respiratoires pouvant provoquer des réactions associées au sorgho d’Alep se trouvent d’autres graminées, y compris le blé, ainsi que les pollens d’arbres et d’herbacées.10
Si vous souffrez de démangeaisons de la bouche ou de la gorge après avoir mangé des fruits frais ou des légumes crus, il est possible que vous souffriez du syndrome d’allergie orale (SAO), parfois appelé syndrome d’allergie pollens-aliments (SAPA). Ce syndrome est causé par la réaction de votre système immunitaire à des protéines ou des molécules similaires, présentes dans différents allergènes. Il est assez courant ; en effet, jusqu’à 25 % des enfants atteints de rhinite allergique (c’est-à-dire de rhume des foins) souffrent également de SAO.11 Les aliments d’origine végétale courants qui sont impliqués dans le SAO observé dans l’allergie au sorgho d’Alep comprennent le melon, la pastèque, les agrumes, la banane, l’ananas, le kaki, la courgette, la tomate, la noisette, l’arachide, entre autres.10
Le fait de connaître les protéines ou les molécules de chaque allergène qui déclenchent vos symptômes peut aider à orienter votre plan de prise en charge des symptômes. Dans cette perspective, et en fonction de votre histoire clinique, votre médecin peut suggérer ce qu’on appelle un test d’IgE spécifiques d’allergènes moléculaires, qui peut permettre de révéler d’autres pollens et aliments auxquels vous pouvez réagir. Les résultats de ce test peuvent également aider votre médecin à décider si l’immunothérapie allergénique peut réduire vos symptômes.10
Vous avez déjà les résultats de vos tests d’IgE spécifiques ?
Les résultats de vos tests d’allergènes moléculaires incluront le nom de ces derniers (une série de lettres et de chiffres et/ou un nom). Votre médecin examinera très certainement les résultats avec vous, mais vous trouverez ici un aperçu que vous pouvez utiliser comme référence. Faites simplement correspondre vos résultats avec les noms des allergènes moléculaires de la liste ci-dessous pour voir ce qu’ils signifient en termes de prise en charge des symptômes.10
nCyn d 1
rPhl p 7
rPhl p 12
MUXF3 (CCD)
Les résultats des tests doivent être interprétés par votre médecin, en fonction de votre histoire clinique. Le diagnostic final et la décision de prise en charge ultérieure sont établis par votre médecin.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
La prise en charge de la rhinite allergique comprend l’éviction des allergènes pertinents, le traitement symptomatique et l’immunothérapie allergénique.11,13,14
Les symptômes d’allergie au sorgho d’Alep peuvent être similaires à ceux de nombreuses autres allergies au pollen et peuvent inclure :3,11
Si vous êtes sensibilisé(e) au sorgho d’Alep et si vous souffrez d’asthme, le pollen de graminées peut déclencher ou aggraver les symptômes de l’asthme, tels que la toux et la respiration sifflante.3,11
Bien que les symptômes se limitent généralement à la gorge, au nez et aux yeux, certaines personnes particulièrement allergiques aux graminées peuvent également développer de l’urticaire au contact des pollens de graminées.8
Parallèlement à votre histoire clinique, des tests cutanés ou des tests sanguins d’IgE spécifiques peuvent aider à déterminer si vous êtes sensibilisé(e) à un allergène particulier. Si vous avez reçu un diagnostic d’allergie, votre médecin vous proposera un plan de prise en charge des symptômes.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
Bien que la pollinisation du sorgho d’Alep se produise tout au long de l’année, elle est à son pic du début de l’été jusqu’à l’automne.7
Des réponses proches de l’anaphylaxie se sont produites dans les cas de réaction les plus graves.5 Par ailleurs, une anaphylaxie a été signalée dans des cas de contact de la peau éraflée avec une graminée allergisante.10