Noix de cajou Faits, symptômes et traitement des allergènes
Les allergies aux fruits à coque, comme les noix de cajou, sont fréquentes et souvent sévères. Ces types d’allergies se développent généralement vers l’âge de 2 ans, et le nombre de fruits à coque auxquels une personne est allergique peut augmenter avec l’âge.1 Environ 30 % des personnes allergiques aux fruits à coque sont allergiques à plusieurs d’entre eux. Et bien que l’arachide soit en fait une légumineuse, environ 20 à 30 % des personnes allergiques à l’arachide sont également allergiques à un ou plusieurs types de fruits à coque.2 L’arachide et les fruits à coques réunis représentent 70 à 90 % des décès par choc anaphylactique alimentaire signalés. La prévalence de l’allergie aux fruits à coque varie selon l’âge, la région et les définitions utilisées pour le diagnostic, mais cette allergie semble affecter 0,05 à 7,3 % de la population. Et malheureusement, par rapport à d’autres allergies alimentaires, les chances de disparition de ces allergies sont plus faibles et limitées à environ 10 % des personnes sensibilisées.1
Les neuf variétés suivantes sont responsables de la majorité des allergies aux fruits à coque : noix, amandes, pistaches, noix de cajou, noix de pécan, noisettes, noix de macadamia, noix du Brésil et pignons de pin.1 Riches en protéines, les noix de cajou proviennent d’un arbuste ou arbre à feuilles persistantes de la famille des sumacs. Elles sont communément appelées fruits à coque, mais sont en fait des graines alimentaires en forme de haricots épais et incurvés.3 Malgré leur valeur nutritive, les noix de cajou sont une cause fréquente d’allergie. Selon un registre américain des personnes allergiques aux fruits à coque, 20 % des personnes sont allergiques aux noix de cajou. Elle est la deuxième cause la plus fréquente d’allergie aux fruits à coque.1
Les noix de cajou peuvent se trouver dans des plats asiatiques, produits de boulangerie, bonbons, glaces, beurres, gâteaux, chocolats et pestos.1,8 De plus, les cuisines thaï, indienne et chinoise ont tendance à incorporer des noix de cajou.8 Afin d’améliorer la texture, les noix de cajou sont parfois utilisées comme substitut des pignons de pin, et sont comparativement plus coûteuses.4
Les produits suivants peuvent contenir des fruits à coque et des graines :4 produits de boulangerie, mélanges à pâtisserie, sauces barbecue et pesto, céréales, chocolats, pralines, biscuits salés, vinaigrettes, sauces, cafés aromatisés, desserts congelés, muesli, nougats, poulet aux amandes, pad thaï, chili, truites amandines et giandujas (c.-à-d., chocolat mélangé à des noisettes), massepains (c.-à-d. pâte d’amande), laits d’amande, laits de fruits à coque, huiles de fruits à coque, tartinades (p. ex., fromages à tartiner et tartinades au chocolat et aux fruits à coque tels que le Nutella, qui contient des noisettes), plats végétariens, currys indiens, plats asiatiques, pâtes, liqueurs (p. ex., Amaretto et Frangelico), arômes naturels et extraits naturels (p. ex., extrait d’amande pure), salades, mélanges de fruits à coque et collations.
Notez également que les mots “arômes naturels” et “ingrédients végétaux” peuvent indiquer la présence de fruits à coque ou d’arômes de fruits à coque.6 Les restaurants asiatiques sont particulièrement problématiques, car ils utilisent souvent des fruits à coque et des graines dans leur cuisine ; et comme ils utilisent parfois les mêmes casseroles pour la préparation de plusieurs repas, il existe de fait un risque de contamination croisée.9
Les produits non alimentaires qui peuvent contenir des fruits à coque comprennent :4 sacs à pois (poufs), graines pour oiseaux, cosmétiques, produits de soins capillaires, crèmes solaires, huiles de massage et aliments pour animaux de compagnie.
Certaines personnes souffrant d’allergie à la noix de cajou peuvent également présenter des symptômes lors de l’ingestion d’aliments apparemment sans rapport. C’est ce qu’on appelle la réactivité croisée ; ce phénomène se produit lorsque le système immunitaire de votre corps identifie les protéines ou les molécules présentes dans différentes substances comme étant structurellement similaires ou biologiquement liées, déclenchant ainsi une réponse. Les réactivités croisées les plus couramment constatées avec les noix de cajou concernent les aliments d’origine végétale, par exemple les fruits à coque, les fruits, le soja, les légumes et les légumineuses.4
Les noix de cajou et les pistaches partagent des protéines allergéniques similaires, de sorte que les personnes qui réagissent aux noix de cajou peuvent également réagir aux pistaches et inversement.4 Les personnes allergiques aux noix de cajou peuvent également présenter un risque plus élevé d’allergie au poivre rose (aussi appelé poivre du Brésil, baies roses ou faux-poivrier), qui est utilisé comme épice. (Le poivre rose est différent du poivre noir.)5
Si vous souffrez de démangeaisons de la bouche ou des oreilles, d’irritations de la gorge, d’urticaire à la bouche ou d’un gonflement des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge après avoir mangé des noix de cajou ou d’autres fruits frais, légumes crus ou fruits à coque apparentés, il est possible que vous souffriez du syndrome d’allergie orale (SAO), parfois appelé syndrome d’allergie pollens-aliments (SAPA). Ce syndrome est causé par la réaction de votre système immunitaire à des protéines ou des molécules similaires, présentes dans les aliments et les pollens.7 Il est assez fréquent ; une étude suggère que jusqu’à 25 % des enfants atteints de rhinite allergique (ou rhume des foins) souffrent également de SAO.10 Les allergies aux pollens courantes qui pourraient causer un SAO lors de la consommation de noix de cajou comprennent les allergies aux arbres (par exemple, le bouleau), aux graminées et aux herbacées.4
Les noix de cajou sont constituées de différents types de protéines qui présentent toutes des caractéristiques différentes et différents niveaux de risque de provoquer des symptômes. Certaines personnes peuvent tolérer les noix de cajou si elles sont fortement chauffées (cuites/grillées), car les températures élevées détruisent (dénaturent) les protéines responsables de l’allergie. Pour d’autres patients, la noix de cajou doit être complètement évitée, car la protéine est stable à la chaleur et pourrait potentiellement provoquer une réaction grave, également appelée anaphylaxie. Votre profil de risque spécifique dépend des protéines de la noix de cajou auxquelles vous êtes allergique.4
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
Étant donné que l’ingestion accidentelle de fruits à coque et la contamination croisée entre les espèces de fruits à coque sont courantes, l’élimination de tous les fruits à coque de votre alimentation simplifie la prise en charge des allergies. Mais pour mieux déterminer si vous devez éviter tous les fruits à coque ou seulement ceux auxquels vous êtes allergique, consultez votre médecin.1 Il peut également vous recommander une prise en charge de l’allergie qui comprend les éléments suivants.11-14
Votre médecin peut vous demander de prendre l’un des médicaments suivants :
Si vous êtes avec quelqu’un qui fait une réaction allergique et qui montre des signes d’état de choc, agissez rapidement. Vérifiez si la personne présente une peau pâle, fraîche et moite, un pouls faible ou rapide, des difficultés à respirer, des signes de confusion et une perte de conscience. Procédez immédiatement comme suit :
Les symptômes d’allergie aux fruits à coque surviennent généralement dans les minutes suivant l’ingestion et peuvent aller de l’urticaire à l’anaphylaxie, une réaction potentiellement mortelle qui altère la respiration et peut placer le corps en état de choc.2,6 L’allergie aux fruits à coque représente 18 à 40 % des cas d’anaphylaxie. Ceci est particulièrement problématique, car de nombreuses personnes ne savent pas détecter la présence de fruits à coque. Par exemple, lors d’une étude, seulement la moitié des participants allergiques aux fruits à coque ont correctement identifié toutes les formes de fruits à coque auxquels ils étaient allergiques.1
Les symptômes d’allergie aux fruits à coque peuvent inclure :6
Les réactions allergiques aux fruits à coque peuvent également provenir d’une réactivité croisée avec le pollen de bouleau sous la forme du syndrome d’allergie orale (SAO), ou syndrome d’allergie pollens-aliments (SAPA).2,7
Les symptômes du SAO peuvent inclure :7
Parallèlement à votre histoire clinique, des tests cutanés ou des tests sanguins d’IgE spécifiques peuvent aider à déterminer si vous êtes sensibilisé(e) à un allergène particulier. Si vous avez reçu un diagnostic d’allergie, votre médecin vous proposera un plan de prise en charge des symptômes.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
Le fait de connaître les protéines ou les molécules de chaque allergène qui déclenchent vos symptômes peut aider à orienter votre plan de prise en charge des symptômes. Dans cette perspective, et en fonction de votre histoire clinique, votre médecin peut suggérer ce qu’on appelle un test d’IgE spécifiques d’allergènes moléculaires, qui peut permettre de révéler d’autres pollens et aliments auxquels vous pouvez réagir.4
Vous avez déjà les résultats de vos tests d’IgE spécifiques ?
Les résultats de vos tests d’allergènes moléculaires incluront le nom de ces derniers (une série de lettres et de chiffres et/ou un nom). Votre médecin examinera très certainement les résultats avec vous, mais vous trouverez ici un aperçu que vous pouvez utiliser comme référence. Faites simplement correspondre vos résultats avec les noms des allergènes moléculaires de la liste ci-dessous pour voir ce qu’ils signifient en termes de prise en charge des symptômes.4
rAna o 3
rBet v 2 (profiline)
MUXF3 (CCD)
Notez que les résultats des tests doivent être interprétés par votre médecin, en fonction de votre histoire clinique. Le diagnostic final et la décision de prise en charge ultérieure sont établis par votre médecin.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.