Gibco CTS DynaCellect Magnetic Separation System
Gibco™ CTS™ DynaCellect™ Magnetic Separation Systemでは、研究用途から治験薬製造および商用生産までスケーラブルに対応することができます。このシステムでは、細胞分離に10 mL~1 Lの反応量(標的細胞1 x 106~1 x 1010 cells)を使用できます。ビーズ除去には連続フロープロセスが使用されるため、容量に制限はありません。このシステムはCTS Dynabeadsを用いた細胞分離に優れた分離効率、純度、生存率、細胞活性化、および標的細胞回収率を実現します。
お問い合わせ  3Dツアーを見る
The CTS DynaCellect Magnetic Separation System is designed to increase efficiency in isolation, purification, and viability.
高い純度
スタートマテリアル、および分離後の濃縮された標的細胞の細胞表現型  洗浄前のスタートマテリアルにおける標的細胞純度は約52%でした(n=4) 。Gibco™ CTS™ Dynabeads™ CD3/CD28およびCTS DynaCellect Magnetic Separation Systemを使用して細胞を分離した後に、フローサイトメトリーにより測定した結果、標的細胞CD4およびCD8(陽性および陰性)の純度は約97%でした 。
分離効率と細胞生存率
細胞生存率に影響を与えない、強力な分離効率 CTS Dynabeads CD3/CD28およびCTS DynaCellect Magnetic Separation Systemを使用した後に、フローサイトメトリーにより測定した結果、分離効率は>86%(n=4)、細胞生存率は>87%で維持されていました。
活性化
Activation of target cells isolation with the CTS DynaCellect is confirmed.
分離された標的細胞の活性化を確認  Day 1にCTS Dynabeads CD3/CD28を使用すると、Early activationマーカーであるCD69の発現が向上し、Day 7までに減少しました (n=4)。Late activationマーカーであるCD25はDay 1に発現し、Day 7まで継続して発現が認められました。
ターゲット細胞の回収率
The bead removal process with the CTS DynaCellect achieves high recovery of cells.
ビーズ除去プロセスにより、高い細胞回収率が達成 CTS Dynabeads CD3/CD28を除去した後の細胞回収率は>91%(n=4)でした。回収率は、ビーズ除去前後の細胞カウントによって評価されました。
Bioprocessing resources
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing.
Explore our resources
Download Bioprocessing Product Reference Guide
研究用または細胞、遺伝子あるいは組織を利用した製品の製造に使用できます。
注意:ヒトおよび動物への直接的な使用はできません