略語表
| FLC | 遊離L鎖(free light chain) |
| IFE | 免疫固定法(immunofixation electrophoresis) |
| IMWG | 国際骨髄腫作業部会(international myeloma working group) |
| SPEP | 血清タンパク電気泳動法(serum protein electrophoresis) |
| UPEP | 尿タンパク電気泳動法(urine protein electrophoresis) |
骨髄腫を有する患者さんにおいて、下記の基準を上回る単クローン性タンパク質が検出される場合、国際骨髄腫作業部会(IMWG)はタンパク質量の定期的なモニタリングを推奨しています1。
血清タンパク電気泳動(SPEP): 10 g/L (1 g/dL)以上
または
尿タンパク電気泳動(UPEP): 200 mg/24時間尿以上
SPEPやUPEPでタンパク質量が測定できない場合、腫瘍由来の血清遊離L鎖(free light chain, FLC)が100 mg/L以上かつ血清FLC比に異常がある患者さんでは、IMWGガイドラインに従って血清FLC検査によって病態をモニタリングすることができます。
お問い合わせについて
| FLC | 遊離L鎖(free light chain) |
| IFE | 免疫固定法(immunofixation electrophoresis) |
| IMWG | 国際骨髄腫作業部会(international myeloma working group) |
| SPEP | 血清タンパク電気泳動法(serum protein electrophoresis) |
| UPEP | 尿タンパク電気泳動法(urine protein electrophoresis) |