Thermo Fisher Scientific
  • メニュー
    • 分子生物学実験関連
    • 分析・測定関連
    • 細胞培養・イメージング
    • 研究者インタビュー
    • その他
  • このブログについて
  • お問い合わせ
Accelerating ScienceLearning at the Bench / 細胞培養・イメージング / 【事例紹介】細胞イメージアナライザーを用いたGSK3およびFOXO1Aの解析
【事例紹介】細胞イメージアナライザーを用いたGSK3およびFOXO1Aの解析
Written by LATB Staff | Published: 02.21.2016
近年、細胞生物学分野のさまざまな研究は、数々の病態に対する新しい治療法の検索に重要な技術としてさらなる注目を集めています。弊社の細胞イメージアナライザーは、細胞撮影画像から各種情報を数値化することにより、定量的で客観的な細胞解析(HCA/HCS)を可能とする測定機器です。今回は、前回に引き続き、AKTシグナルパスウェイの解析事例をご紹介いたします。
前回は、細胞イメージアナライザーを用いた細胞内分子の検出方法、およびリン酸化AKTの用量反応曲線の結果を示しました。今回は引き続き、GSK3およびFOXO1Aの解析事例をご紹介します。
リン酸化GSK3の用量反応曲線
図1 はIGF-1処理によるGSK3リン酸化反応を蛍光画像として捉えたものです。細胞イメージアナライザーにより、細胞の蛍光画像から、細胞一つ一つの核領域、細胞質領域にある蛍光抗体の発する蛍光強度を測定し、核内/細胞質内の蛍光強度比からリン酸化GSK3の存在量比を測定し、用量反応曲線を作成、半数影響量を算出することができました。
cell-image-analyzing4-fig1
図1 GSKリン酸化反応の蛍光画像と用量反応曲線。 A) 3T3 L1細胞の蛍光画像。培養条件などは図2と同様に、100ng/mlのIGF-1で30分処理された細胞を用い、核およびリン酸化GSKが蛍光染色されました。B) さまざまな濃度のIGF-1によって処理された3T3 L1細胞のリン酸化GSK用量反応曲線。実験は3枚のプレート使って行われました。グラフ横軸はIGF-1処理濃度、縦軸はリン酸化GSKの核内/細胞質内の存在量比を数値化したものです。グラフ下にEC50の値を示しています。
FOXO1Aの核内局在変化
図2 はFOX01Aの核内へのトランスロケーションを蛍光画像から数値化したものです。細胞の蛍光画像にある細胞一つ一つの核領域を定義し、核内にあるFOX01A蛍光のみを測定することで、核内に局在するFOX01Aの用量反応曲線を作成、半数影響量を画像イメージから算出することができました。
cell-image-analyzing4-fig2
図2 FOX01Aの蛍光画像と核内局在変化。 A)血清枯渇培地中で終夜培養された3T3 L1細胞を固定化し、核染色およびFOX01A蛍光染色した蛍光画像です。 B) さまざまな濃度のLY294002によって60分処理された3T3 L1細胞のFOX01A用量反応曲線。実験は3枚のプレート使って行われました。グラフ横軸はLY294002処理濃度、縦軸はFOX01Aの核内蛍光強度(面積平均)を数値化したものです。グラフ下にEC50の値を示しています。
2回に渡ってお送りした細胞イメージアナライザーの解析事例、いかがでしたでしょうか?
細胞イメージアナライザーを用いた解析は、複数の異なる蛋白質が関与する細胞内パスウェイの変化を、画像イメージを取得するという同様の方法を用いて測定数値化し、さらに画像から半数影響量を算出することを可能とします。また、複数の蛋白質の活性化状態、細胞内での局在化を同時にモニターすることも可能とします。
細胞解析・細胞イメージに関するお問い合わせについて
細胞解析機器について
  • デモを依頼したい
  • 見積もりがほしい
  • その他(資料がほしい、話を聞いてみたい、担当者から連絡がほしい 等)
等のご要望がありましたら、下記ボタンよりお気軽にご相談ください。
細胞解析に関するお問い合わせはこちら
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。
Share this article
FacebookTwitterLinkedinMail
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。
【やってみた】DMSOって細胞毒性があるの?実際に確認してみた
細胞を凍結する際に必要となる試薬にDMSO(�... by LatB Staff / 04.09.2025
Read More
【やってみた】トランスフェクションしてから何時間で発現するか確認してみた
培養細胞にプラスミドDNAをトランスフェクシ... by LatB Staff / 01.29.2025
Read More
【やってみた】細胞をTrypsinで処理しすぎてみた
Trypsinは接着細胞の継代に使用される代表的�... by LatB Staff / 11.20.2024
Read More
がん研究を促進するがんオルガノイド(Tumoroid)の培養・解析製品まとめ
がんオルガノイド(Cancer organoid、Tumoroid)は�... by LatB Staff / 11.07.2024
Read More
ピペットが汚れてしまった!ときのサンプル別ピペット洗浄方法
スペック確認のポイントは…、検量線の「反復」|今こそ本気で徹底理解! リアルタイムPCR講座 第27回
個人情報保護方針ウェブサイト利用条件 拠点一覧サイトマップTrademark Information
© 2025 Thermo Fisher Scientific. 無断複写・転載を禁じます.
Talk to us
通知
  • Tweet
  • Facebook
  • Tweet
  • Facebook