Avis : Ce produit sera disponible à l’achat jusqu’au 31 décembre 2019, mais l’assistance dédiée à ce logiciel prendra fin le 31 décembre 2020. Aucune solution de remplacement n’est prévue. Nous nous excusons pour ce désagrément. Pour plus d’informations, lisez notre lettre de notification et consultez ces FAQ.
Compilez. Découvrez. Créez. Confirmez. 
Le logiciel Vector NTI Invitrogen est une suite entièrement intégrée d’outils d’analyse et de conception de séquences qui vous permettent de gérer, de visualiser, d’analyser, de transformer, de partager et de publier divers types de données de biologie moléculaire, le tout dans un environnement d’analyse unique graphiquement riche.
  • Compilez — enregistrez et gérez des collections, consultez des cartes et recherchez des séquences
  • Découvrez — analysez des séquences, comparez-les et mettez-les en contraste
  • Créez — stratégies de clonage, amorces pour PCR, clonage et reséquençage et simulation sur gel de séquences
  • Confirmez — assemblage de contigs, validation de séquences et de documentation
Outil d’exportation de données Vector NTI
Cet outil d’exportation de données vous permet d’exporter vos données moléculaires à partir de formats de fichiers Vector NTI propriétaires vers des formats Open Source standard. Consultez les notes de version pour plus d’informations.
Programme d’installation pour Mac (.dmg) Programme d’installation pour Windows (.exe) Notes de version
Logiciel Vector NTI Express Designer
 Le logiciel Vector NTI Express Designer ouvre la voie en matière d’engineering des processus de clonage et d’assemblage in silico de nouvelle génération. Cette nouvelle interface constitue une structure de projet virtuelle permettant la construction de vecteurs par glisser-déplacer et l’alignement de séquence entre les projets et ce, en toute simplicité. Le logiciel Vector NTI Express Designer donne également accès aux outils en ligne GeneArt Invitrogen pour l’optimisation des niveaux d’expression de protéines. En savoir plus ou télécharger une version d’essai.
Explorez notre toute dernière plateforme, le logiciel Vector NTI Express Designer — désormais disponible pour les systèmes d’exploitation Mac ou PC.
Obtenir un devis   Acheter
Logiciel Vector NTI® Express
 Le logiciel Vector NTI® Express propose tous les outils éprouvés du logiciel Vector NTI® Advance via une toute nouvelle interface plus rapide. Votre licence Vector NTI® Express étant également compatible avec le logiciel Vector NTI® Advance, pourquoi ne pas envisager d’acheter le logiciel Vector NTI® Express ? Considérez l’opération comme un investissement : vous pourrez conserver le logiciel Vector NTI® Advance aussi longtemps que vous le souhaitez et passer au logiciel Vector NTI® Express dès que vous serez prêts. En plus de sa toute nouvelle interface, le logiciel Vector NTI® Express dispose également d’une prise en charge Mac® OS X® spécifique, ainsi que de nouveaux outils de bioinformatique Life Technologies qui seront installés de façon transparente au fur et à mesure des mises à jour automatiques apportées au logiciel existant. En savoir plus ou télécharger une version d’essai.
Explorez le logiciel Vector NTI® Express  — désormais disponible pour les systèmes d’exploitation Mac® ou PC.
Obtenir un devis   Visionner la vidéo   Acheter
Le logiciel Vector NTI Advance vous intéresse ?
Le logiciel Vector NTI Advance est une suite d’applications d’analyse de séquences de bureau multifonctionnelle, dotée de fonctionnalités d’intégration, de gestion de données et d’évolutivité. Ce logiciel compatible avec le séquençage CE est cité dans plus de 20 000 publications. La version 11.5, lancée en 2010, est compatible avec Windows 7 et Mac OS X et exécute Windows sous Parallels Desktop 5 ou Boot Camp. Entre autres nouvelles fonctionnalités proposées dans la version 11.5 figurent :
  • Amélioration des performances pour une gestion simplifiée de milliers de molécules
  • Prise en charge du format de fichiers ABI 3500 d’Applied Biosystems
  • Flux de travaux de biologie synthétique—assemblage GENEART
  • Mise à jour au format de requête NCBI
  • Amélioration du flux de travaux relatif aux demandes de dosage d’expression génétique TaqMan en ligne
  • Affichage de l’alignement base par base des modèles d’amorce et création de rapports
Quel logiciel Vector NTI est le mieux adapté à vos besoins ?
Nous comprenons que votre laboratoire a des besoins spécifiques. Nous serons ravis de vous proposer un devis personnalisé pour un logiciel Vector NTI Express ou Vector NTI Advance.
Comparer les logiciels Vector NTI
NOUVEAUTÉ Enzymes de restriction Anza Invitrogen à charger sur Vector NTI
Instructions pour l’importation des enzymes de restriction Anza
Vector NTI Express ou Vector NTI Express Designer
Vector NTI Advance
Fichier de données pour l’importation
Fichiers de données sur les enzymes de restriction Anza
Contactez-nous
Pour plus d’informations, ainsi que pour déterminer le logiciel et le contrat de licence les mieux adaptés à vos besoins, contactez nos spécialistes en matière de logiciels à l’adresse suivante : bioinfosales@lifetech.com.