Watson LIMSソフトウェア 
Thermo Scientific Watson LIMSソフトウエアは、低分子・高分子のどちらにも対応し、お客様のバイオアナリシス分野におけるラボの分析作業の効率化や、規制対応の強化を促進します。 
Watson LIMSソフトウエアはリリースの2001年以来、世界中のさまざまな製薬業界のラボで、導入されています。Watson LIMSソフトウエアは、お客様の分析作業の開始から完了まで、バイオアナリシスの分析・検査フロー全体で、完全なトレーサビリティを実現すると同時に、GLP、21 CFR Part 11、FDAのバイオ分析メソッドバリデーションおよびEMAガイダンス文書などの規制への準拠を可能にします。 
過去5年間で、北米およびヨーロッパ全体で約4,500種類を超える医薬品が、Watson LIMSソフトウエアをご使用のお客様のラボで扱われ、承認されています。Watson LIMSソフトウエアを使用することで、データセットをSENDやSDTMフォーマットに変換するなど、アッセイ性能結果や試験サンプル結果を要約することができます。さらに、Watson LIMSソフトウエアを使用することで、試験および改訂プロトコルをエミュレートでき、システムで発生したことが治験実施計画書と正確に一致していることを保証することができます。 
Watson LIMSソフトウエアの機能
分析計画の管理
Import Study Protocolによるテンプレートを使用し、サンプルマニフェストをアップロードすることで、メタデータの転送エラーを低減します。
サンプルのChain of Custody(管理の連鎖)を維持
すべてのサンプルの出荷を記録します。各サンプルの動きをサンプルの保管位置をプレートの位置も含めてモニタリングし、特定します。それにより、凍結/解凍サイクルやサンプルの安定性を追跡することができます。監査担当者に、一連の管理記録を容易に提供することができます。 
分析機器とLIMSソフトウエアの連携
データ取得と管理のプロセスを自動化することにより、手作業によるによるデータの転記ミスのリスクを低減させることができます。Watson LIMSソフトウエアは、他のインターフェース(Sciex Analystソフトウエアなど)を介して、各分析機器と連携できます。 
メソッド検証とサンプル分析を合理化
薬物動態(PK)/抗薬物抗体(ADA)の評価のための濃度評価を実施し、許容基準を確立します。また、基準を超えた結果については、分かりやすく強調表示します。Internal Standard Reviewを通じて、最終濃度データの過剰または過小報告のリスクを軽減します。
効率的なレポート作成と品質レビューの実施
分析法バリデーションのテスト、アッセイ性能、試験データを含む完全な試験レポートを作成します。CDISC、SEND、およびSDTM形式でデータを報告することで、レポート作成を合理化できます。 
分析フロー全体を通してトレーサビリティを確保
監査証跡を用いて、サンプルの保管状況やアッセイの検証、再構築イベントを含む、分析の開始から終了までの作業記録と結果レポートを作成します。   
システムに組み込まれたセキュリティと監査証跡
最大限の柔軟性とワークフローの設定機能を活用しつつ、データインテグリティを確保します。システムおよび分析試験へのアクセスは、GLP基準(Good Laboratory Practices)に従い、承認さた役割別のユーザーにのみ許可されます。 
コンプライアンスの簡素化 
試験要件にしたがってバーコードのラベルを作成することができます。また、バーコードによりサンプルの保存場所の識別を行うこともでき、試験のトレーサビリティが容易になります。それにより、21 CFR Part 11、FDA Bioanalytical Method Validation、およびEMAガイダンスに準拠した監査のコンプライアンスを実現します。 
データ処理とレポート作成の合理化
試験データからさまざまなグラフや表、統計計算を簡単に生成できます。グリッドコンテンツの並べ替え、検索、フィルタリングが簡単になり、特定のサンプルのデータをすばやく確認することができます。 
品質管理のレビュー時間を最小限に抑えます。
事前に定義されたアッセイ性能とサマリー表により、データに関するリアルタイムのスナップショットを取得します。それにより、治験依頼者とCROとの間で試験データを容易に共有することができます。  