Flexibilität, Anwenderfreundlichkeit, Konnektivität und Wartbarkeit in einem Sequenzierer mit mittlerem Durchsatz
Die Applied Biosystems SeqStudio Flex Serie Genetic Analyzer erbringen die hohe Qualität der Sanger-Sequenzierung und Fragmentanalyse und die zuverlässigen Leistungen, die Wissenschaftler benötigen. Des Weiteren sorgen Verbesserungen im Design und technologische Fortschritte für mehr Flexibilität, einfachere Bedienung, verbesserte Konnektivität und Fernwartungsfunktionen.
Mit einer breiten Anwendungspalette – von einer einfachen, gezielten Sequenzierung bis hin zur Identifizierung der neuesten besorgniserregenden SARS-Varianten – helfen Ihnen SeqStudio Flex Genetic Analyzer dabei, sich den Freiraum und die erforderliche zusätzliche Zeit zu verschaffen, um das zu tun, was Sie am besten können: Antworten auf die großen wissenschaftlichen Fragen zu finden. 
SeqStudio Flex 3D-Tour
Highlights
Die in 8- und 24-Kapillarkonfigurationen erhältlichen SeqStudio Flex Genetic Analyzer wurden bei ihrer Entwicklung genau auf die Anforderungen von Wissenschaftlern abgestimmt.
Flexibilität bei der Planung
Die Kapazität für vier Platten, die kontinuierliche Plattenbeladung und die Möglichkeit einer schnellen Neufestsetzung der Prioritäten von Proben bieten sowohl größte Kapazitäten bei Anwendungen mit mittlerem Durchsatz als auch eine vollständige Planungsflexibilität, was sich in zusätzlicher Zeit in Ihrem Tagesablauf äußert.
Anwenderfreundlich
Einfachere Installation von Kapillararrays, optimierte Inbetriebnahme per Knopfdruck, automatische Kalibrierung und ein integriertes Lernzentrum bieten Nutzern jeder Ebene mehr Anwenderfreundlichkeit und optimierte Schulungen, unabhängig davon, ob sie in einer Umgebung mit einem oder mehreren Nutzern arbeiten. Ein Geräteexperte ist nicht erforderlich.
Extreme Flexibilität
Vollständige Flexibilität bei Probenanzahl, Anwendung und Zeitplan.
Neugestaltung des Kapillararrays
Entwickelt mit einem „Click-and-Slide“-Objektträger und einem verbesserten Detektionszellengehäuse für verbesserten Kapillarschutz sowie einfachere Handhabung und Positionierung der Arrays.
Standalone-Gerät
Ein integrierter Touchscreen-Rechner mit intuitiver Software und Assistenten für einfache Probenzuordnung, Plattenverknüpfung und Einrichtung. 
Einrichtung, Überwachung und Datenübertragung per Fernzugriff
Unsere Thermo Fisher Connect Plattform bietet mehr Flexibilität und vereinfacht die Zusammenarbeit, da sie Benutzern die Möglichkeit gibt, von überall aus per Fernzugriff und sicher mit ihrem Gerät und ihren Daten verbunden zu bleiben.
Problembehebung per Fernzugriff
Die Funktionen von Smart Help und Remote Support reduzieren mithilfe von immersiven Kollaborationstools für Audio-/Video in Echtzeit und Support-Anfragen per Knopfdruck die Ausfallzeiten des Geräts und lösen bis zu 70 % der Probleme ohne Serviceeinsatz.
Erweiterte Kommunikation und Konnektivität
Integration moderner Kommunikationstechnologien, wie Sprachbefehle und eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen, um die Laboreffizienz von morgen zu steigern.
Thermo Fisher Connect Plattform
Arbeiten Sie, wann und wo Sie möchten. Mit unserer Thermo Fisher Connect cloudbasierten Plattform können Sie über Ihr Mobiltelefon, Tablet, Laptop oder Ihren Remote-PC Experimente einrichten, den Fortschritt überwachen und Daten analysieren.
Umfassende Software
Gewinnen Sie mit der Applied Biosystems umfassenden Suite aus Primär- und Sekundäranalysesoftware, die u. a. Applikationen zur Suche nach geringen Varianten, mikrobiellen Identifizierung, Genbearbeitung und NGS-Bestätigung umfasst, bessere Erkenntnisse aus Ihren Daten.
Anwendungsvielfalt
Jede Anwendung, jederzeit. Führen Sie mit POP-7 Polymer Sanger-Sequenzierungen und Fragmentanalysen auf einer einzelnen Platte durch.
Verschiedene Konfigurationen
Wählen Sie zwischen 8- und 24-Kapillarkonfigurationen. Wenn Ihr Durchsatz steigt, führen Sie ein Upgrade von einer Konfiguration auf die andere durch.
Anwendungen
SeqStudio Flex Genetic Analyzer bieten eine hohe Leistung bei der Sanger-Sequenzierung und der Fragmentanalyse mit Kapillarelektrophorese zur Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen, darunter:
Zielgerichtete Sequenzierung
NGS-Bestätigung
Zelllinienauthentifizierung
Suche nach geringen Varianten
Bestätigung der Geneditierung
Multiplex-PCR
Mikroben- oder Virusidentifikation
Analyse der DNA-Methylierung
SNP-Genotypisierung
Analyse der Mikrosatelliteninstabilität (MSI)
dsDNA-Qualitätskontrolle
Plasmidsequenzierung
Empfohlene Anwendungen
Amplification of DNA sequences by polymerase chain reaction (PCR) remains the workhorse for almost all aspects of molecular biology and genomic research.  There is an increasing need to analyze many targets in a single sample.  However, this can be tedious by PCR, involving setting up individual reactions for each of the desired targets.  Methods that can analyze multiple sequences from a single sample would simplify workflows and conserve precious samples.  One method to address this is fragment analysis by capillary electrophoresis (CE).  CE separates amplicons based on both size and fluor in a single capillary allowing a very large number of targets to be analyzed within a single sample.  
Multiplexed PCR coupled with fragment analysis presents a tremendous opportunity to perform complex analyses with minimal expense or effort.  Experiments are limited only by the ability to design primer sets against the targets of interest.  It can therefore be adapted and utilized in nearly any scenario where detection of many target sequences in a single sample is desired.  
This example demonstrates the power of multiplexed PCR by fragment analysis using a custom panel for detecting respiratory viral pathogens.  A panel of PCR primers containing 6-FAM labeling at the 5’-end were designed to detect 12 different respiratory RNA viruses, including rhinovirus, RSV-B, influenza A H1, influenza A H3, influenza B, coronavirus HKU1, coronavirus NL63, coronavirus OC43, and coronavirus 229E, as well as SARS-CoV-2 S, N, and orf1ab, so that each organism generated a different sized amplicon.  The resulting amplicons could be separated and examined using the SeqStudio, SeqStudio 24 Flex, or 3500xL genetic analyzers.
Figure 1 – Analysis of multiple targets by multiplexed PCR and fragment analysis.  DNA targets of the RNA viruses shown above were amplified in a single reaction using a panel of 6-FAM-labelled PCR primers.  Each primer pair produces a virus-specific amplicon of a distinct size.  The grey bins were defined to detect the virus-specific targets.
Figure 1 – Analysis of multiple targets by multiplexed PCR and fragment analysis.  DNA targets of the RNA viruses shown above were amplified in a single reaction using a panel of 6-FAM-labelled PCR primers.  Each primer pair produces a virus-specific amplicon of a distinct size.  The grey bins were defined to detect the virus-specific targets.
Figure 2. Detection profiles of pooled genomic RNA from respiratory pathogens on the SeqStudio 24 Flex, 3500xL, and SeqStudio genetic analyzers.  The three genetic analyzers demonstrated equivalent ability to detect the multiplexed amplicons was seen on all instruments.
Häufig ist es erforderlich, eine Qualitätskontrolle (QK) an einem Anfangspool doppelsträngiger DNA (dsDNA) durchzuführen, bevor die genomische Analyse eingeleitet oder mit dem nächsten Schritt fortgefahren wird. Beispielsweise kann die aus FFPE-konserviertem Gewebe extrahierte DNA fragmentiert und zu klein sein, um nützliche Informationen zu liefern. Daher ist es nützlich, die Gesamtgröße zu kennen, bevor Sie fortfahren.
Die Größe und relative Häufigkeit von dsDNA-Fragmenten kann unter Verwendung der SeqStudio Flex Series Genetic Analyzer analysiert werden. Im Protokoll wird TOTO-1, ein fluoreszierender DNA-Interkalationsfarbstoff, mit einer Probe inkubiert, die bei ausgeschalteter Kapillarheizung durch POP7 Polymer geleitet wird. (Dadurch wird die DNA in einem weitgehend doppelsträngigen, nicht denaturierten Zustand erhalten.) Durch den Vergleich der resultierenden Migration der Testfragmente mit der Migration bekannter dsDNA-Standards kann die Größe der Testfragmente bestimmt werden.
In diesem Test haben wir die Leistung des SeqStudio Flex Genetic Analyzers sowie des 3500xL Genetic Analyzers bei der Analyse mehrerer Arten von DNA-Proben, einschließlich zweier bekannter dsDNA-Standards, die in der Abbildung dargestellt sind, bewertet. Im Panel A ist eine Analyse der Phage-Lambda-DNA mit HindIII-Verdau dargestellt, die das bekannte Muster von acht Fragmenten von 23.130 bis 125 bp aufweist. Panel B zeigt eine Mischung aus den gleichen Lambda-HindIII-Verdaus mit Phage PhiX174, die einem BsuRI-Verdau unterzogen wurde. Neben den acht Lambda-Fragmenten wurden zehn weitere Fragmente im Bereich von 1.353 bis 72 bp nachgewiesen. Die Profile, die auf den SeqStudio Flex (links) und 3500xL (rechts) Geräten erstellt wurden, waren einander ziemlich ähnlich, was das neuere Gerät im direkten Vergleich zu der 3500 Serie validiert.
Analyse von dsDNA mit den SeqStudio Flex (links) und 3500xL (rechts) Sequenzierern.
Verschiedene DNA-Präparate wurden einer Kapillarelektrophorese bei reduzierter Temperatur mit POP7 unterzogen. Einsträngige LIZ-markierte Fragmente wurden in die Kapillare aufgenommen. (A) Lambda-HindIII-Verdaufragmente und genomische DNA aus A549-Zellen wurden in verschiedenen Kapillaren analysiert. Beachten Sie das typische Muster von Lambda-Fragmenten (obere Panels), das zur Schätzung der Größe der gDNA-Population von etwa 9 bis 23 kb (untere Panels) verwendet werden kann. (B) Eine Mischung aus Lambda-HindIII- und PhiX174-BsuRI-Verdaus und DNA, die aus einer FFPE-Tumorprobe extrahiert wurde, wurde in verschiedenen Kapillaren analysiert. Beachten Sie das typische Muster der Phagenfragmente (obere Panels); diese können verwendet werden, um die Größe der fragmentierten DNA (75 bis 190 bp) und der großen genomischen DNA (untere Panels) zu schätzen. In beiden Experimenten wurden äquivalente Ergebnisse auf beiden Geräten erzielt.
Einige Untersuchungen erfordern gezielte Sequenzinformationen für einen bestimmten Bereich eines Genoms. Während Hilfsmittel für genomweite Entdeckungen, wie z. B. NGS, große Datenmengen über sehr große Bereiche liefern, sind solche komplexen Ansätze nicht immer für die gezielte Forschung erforderlich. Die Sanger-Sequenzierung bietet eine simple, kostengünstige und einfach zu interpretierende Lösung für die Goldstandardsequenzierung eines Genombereichs. 
Um eine fokussierte Sequenzierung zu demonstrieren, haben wir den Bereich des SARS-CoV-2-Genoms, der das Spike-Protein und benachbarte Sequenzen umfasst, sequenziert. Dabei haben wir uns auf frühere Forschungsarbeiten gestützt, in denen 12 Paare von Sequenzierungsprimern für das gesamte SARS-CoV-2-Spike-Gen identifiziert wurden. Der Spike-Genbereich des SARS-CoV-2, der von den 12 überlappenden Amplikonen abgedeckt wird, erstreckt sich über 5 kb.
Wie im Panel A der Abbildung dargestellt, wurden aus fast allen 12 Amplikonen in beide Richtungen hochwertige Sanger-Sequenzierungsergebnisse (angezeigt durch die Höhe der hellblauen Balken) gewonnen.
Diese Ergebnisse wurden zu einem einzigen zusammenhängenden Read (Contig Read) des SARS-CoV-2 Spike-Gens zusammengefügt. Die Read-Qualität war bei allen drei Sequenzierern nahezu identisch. Wie hier gezeigt, ermöglicht die konsistente Qualität der Basenerkennung bei der Sanger-Sequenzierung, mithilfe überlappender Amplikone mittlerer Länge die Sequenz fokussierter Bereiche zusammenzufügen, wodurch zusammenhängende Reads (Contigs) erzeugt werden, die einen interessierenden Bereich abdecken.
Sequenzierung des SARS-CoV-2 Spike-Gens durch Amplikonüberlappung auf drei Sequenzierern.
1.000 Kopien der genomischen SARS-CoV-2-RNA wurden unter Verwendung der Superscript VISO IV Reverse Transkriptase revers transkribiert. 12 Amplikone von 500 bis 600 bp wurden mit 1 µl cDNA- und Amplikon-Paaren erzeugt, mit BigDye Direct sequenziert und mit BigDye Xterminator aufgereinigt. Die daraus resultierenden Reaktionen wurden auf den SeqStudio Flex, 3500xL und SeqStudio Sequenzierern ausgeführt, und Chromatogramme wurden mit der SeqScanner und Genious Software analysiert. Die von den Amplikonen erzeugten Reads wurden einander zugeordnet, um die Spike-Gensequenz, wie von BLAST bestätigt, zu rekapitulieren. (A) Die Read-Qualität in jedem Amplikon wird durch die Höhe der hellblauen Balken angezeigt. Die mit dem SeqStudio Flex (siehe Abbildung) gewonnenen Daten waren den Daten des 3500xL und des SeqStudio sehr ähnlich. Der Qualitätsabfall, der sich bei einigen Amplikonen zeigte, wurde auch bei den anderen Geräten beobachtet. (B) Trace-Score (Kurvenbewertung) und CRL (Contigious Read Length/Leseweite der zusammenhängenden Reads) sowie die QV20+-Qualitätswerte waren auf allen drei Geräten nahezu identisch.
Optimierter End-to-End-Ablauf
Thermo Fisher Scientific hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen bei der Verbesserung der Datenqualität und der Steigerung der Laboreffizienz für alle Ihre Anwendungen der Sanger-Sequenzierung und Fragmentanalyse zu helfen, indem wir Ihnen alles bieten, was Sie für erfolgreiche Kapillarelektrophorese (CE), von der Probenvorbereitung bis zur Datenanalyse, benötigen. Wir konzentrieren uns auf Qualität und bieten vollständig validierte Workflow-Lösungen, damit Sie sich auf Ihre Forschung konzentrieren können.
Interaktive 3D-Einführung und Video
SeqStudio Flex 3D-Tour
Fortschrittliches digitales Service- und Supportsystem für Ihren SeqStudio Flex Genetic Analyzer
Erfahren Sie, wie unser hochmoderner digitaler Support bei der Lösung von bis zu 70 % der Fälle innerhalb von Minuten – und nicht erst nach Tagen – hilft.
Introducing the Applied Biosystems SeqStudio Flex Genetic Analyzer
Serviceleistungen
Erstklassiger Service und Support für den SeqStudio Flex Genetic Analyzer
Mit neuer Technologie weiter in die Zukunft. Wir halten Ihnen den Rücken frei.
Wählen Sie einen Serviceplan, der für Sie am besten geeignet ist. Maximieren Sie die Systembetriebszeit, reduzieren Sie Reparaturkosten und Durchlaufzeiten, verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Geräts und sorgen Sie mit einem unserer umfassenden Servicepläne dafür, dass das Gerät stets mit höchster Leistung läuft. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Serviceoptionen entsprechend Ihrem Budget, Ihrer Produktivität, der von Ihnen gewünschten Verfügbarkeit und Ihrer gesetzlichen Vorgaben. Wenn es um erstklassigen Service und Support für Ihren SeqStudio Flex Genetic Analyzer geht, halten wir Ihnen den Rücken frei.
Jeder SeqStudio Flex Genetic Analyzer umfasst eine eintägige SmartStart Einführung vor Ort, damit Sie schnell den Betrieb aufnehmen können. Diese interaktive Schulung, die von einem Anwendungsspezialisten (Field Application Scientist, FAS) an Ihrem Standort durchgeführt wird, bietet einen Überblick über den Betrieb und die Wartung des Geräts, über die Software zur Datenerfassung und Datenanalyse, die Cloud-Konnektivität, Datenfehlerbehebung und vieles mehr.
SeqStudio Flex Genetic Analyzer sind durch eine einjährige Standardgarantie geschützt, die alle notwendigen Kosten für Anfahrt, Arbeit und Teile abdeckt. Servicepläne mit erweiterter Abdeckung sind zum Zeitpunkt des Gerätekaufs erhältlich. Sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf Ihres Labors mit vorbeugender Wartung, proaktiver Geräteüberwachung und schneller Reaktionszeit, die durch einen unserer erstklassigen Servicepläne abgedeckt werden.
Unser beliebtester Geräteserviceplan AB Assurance hilft Ihnen dabei, die Verfügbarkeit des Gerätes zu gewährleisten, von der Vermeidung von Problemen bis hin zu schnellen Lösungen. Alle Teile-, Arbeits- und Anfahrtskosten sind für Standardreparaturen enthalten, und die jährliche geplante Wartung macht es einfach, keinen Schritt der Gerätepflege zu verpassen. Lösen Sie Probleme, die Ihre Leistung beeinträchtigen können, doppelt so schnell, damit Sie sich auf Ihre wichtige Arbeit konzentrieren können.
Weitere Informationen zum AB Assurance Serviceplan finden Sie unter thermofisher.com/abassurance.
Die Hardwarequalifizierungen für die SeqStudio Flex Genetic Analyzer umfassen die Installationsqualifizierung (Installation Qualification, IQ), die Funktionsqualifizierung (Operational Qualification, OQ) und die Geräteleistungsprüfung (Instrument Performance Verification, IPV). Unsere Qualifizierungsspezialisten arbeiten mit Ihnen zusammen, um zeitnahe, kostengünstige und verlässliche Qualifizierungsservices zu bieten, die eine zuverlässige, revisionssichere Dokumentation beinhalten, um sicherzustellen, dass Ihr SeqStudio Flex Genetic Analyzer die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
Wenden Sie sich an einen Spezialisten für Gerätequalifizierungen unter thermofisher.com/iqoqpq.
Holen Sie sich Sie mithilfe von Smart Help und Remote Support einen Servicetechniker innerhalb von Minuten per Fernzugriff in Ihr Labor.
Mit Smart Help können Sie direkt vom Gerät aus auf technische Unterstützung am Bildschirm zugreifen und den Gerätesupport per Knopfdruck nutzen. Der Support für das Gerät am Bildschirm ermöglicht es Ihnen, einen Service anzufordern und bei Bedarf mit dem Service-Team zu interagieren und Protokolle und Dateien zur Lösung von Problemen gemeinsam zu nutzen und auszuführen.
Remote Support bietet schnellen Zugang zu unseren Servicetechnikern über die Remote-Desktop-Steuerung, wodurch der Bedarf an Vor-Ort-Reparaturen reduziert wird, die die Arbeit von Kunden über Tage stilllegen könnten. Die immersiven Tools zur Zusammenarbeit in Echtzeit erlauben es dem technischen Support, Ihr Gerät live zu sehen und mit Ihnen auf dem Gerätebildschirm zu interagieren.
Mit unseren fortschrittlichen digitalen Service- und Supportfunktionen können bis zu 70 % der Fälle innerhalb von Minuten – und nicht von Tagen – gelöst werden. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf Ihren nächsten wissenschaftlichen Durchbruch.
Erfahren Sie mehr über unsere On-Demand-Tools und -Funktionen unter thermofisher.com/digitalserviceinnovations.
Gerätespezifikationen
Anzahl der Kapillaren
8 oder 24
Anzahl der Farbstoffe
Unterstützt bis zu 8*
Kapazität
Kapazität für 4 Platten; 96-Well-Platten, 384-Well-Platten, 8-Röhrchenstreifen 
Abmessungen (B x T x H)
70 x 67,5 x 86,5 cm (27,6 x 26,6 x 34,1 in)
Gewicht
115 kg (253,5 lb)
Leistungsaufnahme
100 bis 240 V
Integrierte Festplatte
512 GB Solid-State-Laufwerk (SSD)
Anregungsquelle
505-nm-Festkörperlaser
Nachverfolgung im Gerät
RFID (Radio Frequency Identification), internes Barcode-Lesegerät
Kommunikationsschnittstelle
Verbindung zu einer cloudbasierten Plattform, USB-Anschluss für WLAN-Dongle, 3 RJ-45-Ethernet-Ports
Konfiguration
Standalone; PC oder Laptop optional verfügbar
Garantie
Standardmäßig einjährige Garantie inbegriffen; erweiterte Garantien verfügbar
SmartStart Einführung
Umfasst eine eintägige Schulung vor Ort durch einen Anwendungsspezialisten
Problembehebung per Fernzugriff
Funktionen von Smart Help und Remote Support ermöglichen eine schnelle und effektivere Lösung von Geräteproblemen und reduzieren so Ausfallzeiten
Freihändiger Betrieb
Sprachbefehlfunktion zur Durchführung grundlegender Gerätefunktionen
* Die Funktionalität für 8 Farbstoffe erfordert eine Definitionsdatei für den Farbstoffsatz der Spektralkalibrierung (auf Anfrage erhältlich)
Ressourcen
Bestellinformation
Katalognr. Produkt Größe Price Menge
4393927 Each
204,00
A49104 Each
2.485,00
A49106 Each
2.470,00
A49105 Each
3.400,00
A49107 Each
3.330,00
4408256 Each
277,00
4410715 Each
574,65
Exklusiv online
660,00 Erparnis 85,35 (13%)
4393718 Each
48,25
4393712 Each
860,00
4393717 Each
341,00
4393714 Each
848,00
4393708 Each
278,65
Exklusiv online
336,00 Erparnis 57,35 (17%)
4393710 Each
658,65
Exklusiv online
844,00 Erparnis 185,35 (22%)
4393715 Each
266,65
Exklusiv online
342,00 Erparnis 75,35 (22%)
4412619 Each
33,45
4401457 Each
36,65
Exklusiv online
39,01 Erparnis 2,36 (6%)
4440753 Each
110,00
4311320 Each
76,00
96-Well-Platten
Katalognr. Produkt Größe Price Menge
4346906 Each
143,65
Exklusiv online
184,00 Erparnis 40,35 (22%)
4346907 Each
52,65
Exklusiv online
72,75 Erparnis 20,10 (28%)
N8010560 Each
67,65
Exklusiv online
85,75 Erparnis 18,10 (21%)
4306737 Each
232,00
4412614 Each
633,65
Exklusiv online
746,00 Erparnis 112,35 (15%)
A49316 Each
387,00
A49495 Each
379,00
384-Well-Platten
Katalognr. Produkt Größe Price Menge
4309849 Each
485,65
Exklusiv online
552,00 Erparnis 66,35 (12%)
4412520 Each
1.264,00
A49496 Each
408,00
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.