采用新型聚焦技术的流式细胞分析
使用革命性技术——声波辅助流体聚焦,不论样本流速如何,我们的  Invitrogen™ Attune™ 流式细胞仪都能为准确的细胞分析提供更狭窄的核心样本流和高度均匀的激光照明。 这意味着只需要拥有一台台式仪器,就可在样本处理速度比传统流式细胞仪即使快 10 倍的情况下,获得准确的数据,而且该仪器还具有经济实惠、易于使用和便于管理的众多优势。
查看更多关于声波聚焦的优势
Attune NxT 流式细胞仪
采用无堵塞射流和超高样本流速,Attune NxT 流式细胞仪为各类样本提供快速而准确的分析,该流式细胞仪可随您系统的配置而升级,可定制为最多 4 种激光和 14 种颜色。
申请演示 ›询价 ›
旧款 Attune 流式细胞仪资源
针对旧款第一代 Attune 流式细胞仪用户,查找包括手册、试剂选择表格和软件下载信息的技术资源,以及为您的仪器订购耗材和配件的信息。
仪器设置和校准
  • 流式细胞仪校准和大小对照微珠
  • 补偿微珠
  • 细胞计数微珠
我们用于流式细胞分析的 Molecular Probe™ 微球产品兼容于任何仪器,有助于确保仪器每日最佳性能的可靠性,为一致的数据采集实现最小程度的变化。
流式细胞分析抗体配色工具截图
检测板设计工具帮助您按几个简单的步骤为您自己的流式细胞分析检测板选择荧光抗体偶联物:选择抗体物种反应性,选择最多 14 种感兴趣的靶标(包括活性染料的选择),以及选择您希望看到的激光或荧光基团。针对您的靶标,可用的抗体和染料将显示在每种激光的选项卡上,或者您可以向下滚动查看激光表格。将在每个单元格显示可用的产品数量;只需点击数字,从弹出窗口的列表中选择所需产品。您的选中项随后将显示在表格顶部。当您完成挑选产品后,打印列表或通过电子邮件分享。