diagnostic-plates-modules-banner-470x250
Auf die Oberfläche kommt es an
Hier finden Sie wertvolle Informationen zu Produkten für passiv bindende Oberflächen für Biomakromoleküle, kovalente Kopplungsflächen für kleinere Biomoleküle und Oberflächen mit Affinitätsbindung für affinitätsmarkierte Biomoleküle. Bei der Entwicklung unserer Lösungen für die Diagnostik besitzen wir mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immunassay-Platten-Technologie.
Gefragte Platten und Module für die Diagnostik
Empfohlene Kategorien für die Entwicklungsplatten von Diagnoseassays
Leere Mikrotiterplatten (96-Well) für passive Adsorption (Beschichtung) von Antikörpern, Proteinen und anderen Biomolekülen für ELISA und andere Assayverfahren.
Streptavidin, Antikörper, Nickel und andere ligandenbeschichtete Mikrotiterplatten (96-Well) für die Affinitätsbindung von Proteinen und anderer Biomolekülen für ELISA und andere Assayverfahren.
Funktional aktivierte Mikrotiterplatten für die kovalente Befestigung von Peptiden, Nukleinsäuren und anderen Biomolekülen für ELISA und andere plattenbasierte Assayverfahren. Diese Platten binden mit funktionalen Gruppen wie Amino (NH2), Sulfhydryl (SH), Carboxyl (COOH) und Phosphat (PO4).  
Kovalent vernetzende und affinitätsbindende Mikrotiterplatten (96-Well) zur Immobilisierung von Nukleinsäuren (Oligos, Oligonukleotide usw.) für plattenbasierte Assayverfahren.
Leitfaden für Festphasen
Welcher Oberflächentyp eignet sich am besten für meine Zwecke?
Für jedes ausgewählte Format gibt es eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten zum besten Oberflächentyp für die Anwendung. Die Auswahl hängt von der zu immobilisierenden Assay-Komponente ab. Unser Leitfaden für Festphasen ist eine Einführung in die Arbeitsmethoden mit Festphasen und informiert unter anderem über:
  • Formate und Oberflächen von Festphasen
  • Parameter, die die Beschichtung affektieren
  • Assay-Bedingungen für ELISA
  • Immobilisierung von DNA
Leitfaden für Festphasen herunterladen ›