Rhéomètres et viscosimètres
Maximisez l’information et améliorez la productivité
Conçus pour mesurer de manière précise les propriétés des fluides et d’autres matériaux complexes, les rhéomètres et les viscosimètres Thermo Scientific vous permettent d’obtenir le maximum d’informations sur votre matériau. Les rhéomètres Thermo Scientific™HAAKE™ sont connus pour leur précision et leur facilité d’utilisation dans le cadre des applications de contrôle de la qualité, de développement de produits et de la recherche. Nos viscosimètres vous permettent de déterminer rapidement le comportement d’écoulement des fluides et sont conçus pour votre application.
Passez à l’étape suivante
Liens rapides
Rhéomètres et viscosimètres populaires
Rhéomètres HAAKE MARS
Rhéomètre HAAKE Viscotester iQ
Rhéomètre élongationnel à rupture capillaire HAAKE CaBER 1
Catégories de rhéomètres et de viscosimètres à la une
Gardez une longueur d’avance sur vos concurrents grâce à de nouveaux systèmes de rhéomètres modulaires avancés qui permettent une caractérisation complète et plus rapide des matériaux. Grâce à leurs accessoires conçus pour pratiquement chaque application et leurs logiciels pour tous les niveaux d’utilisateur, les rhéomètres Thermo Scientific HAAKE sont des instruments polyvalents et innovants qui ont fait leurs preuves en matière d’augmentation de la productivité.
Quantifiez les propriétés élongationnelles de fluides et de semi-solides grâce au rhéomètre élongationnel à rupture capillaire Thermo Scientific HAAKE CaBER™ 1. Allez au-delà des informations limitées fournies par les rhéomètres rotationnels et obtenez des informations précieuses sur les propriétés physiques d’un matériau.
Le rhéomètre Thermo Scientific HAAKE PCR (rhéomètre de contrôle des procédés) est doté d’une technologie de contrôle des procédés innovante pour les mesures rhéologiques en ligne de l’indice de fusion et de la viscosité à l’état fondu.
Étendez votre analyse rhéologique grâce à des techniques couplées qui fournissent des informations moléculaires et microscopiques sur votre matériau. Contrôlez la température des échantillons avec une grande précision et mesurez des matériaux spéciaux.
Mesurez avec précision la valeur absolue de la viscosité des liquides et gaz newtoniens transparents. Les viscosimètres à chute de bille Thermo Scientific déterminent avec fiabilité le comportement d’écoulement des fluides pour les applications des secteurs chimique, pharmaceutique, alimentaire et des hydrocarbures.
Mesurez le comportement d’écoulement avec précision, rapidité et en toute simplicité grâce à nos viscosimètres rotatifs. Ces instruments sont idéaux pour les tests et mesures comparatives destinés au contrôle de la qualité selon des normes reconnues. Les viscosimètres portables mesurent la viscosité en laboratoire, sur le terrain ou dans un environnement de production.
Vidéo phare
Gamme de rhéomètres Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ
Bibliothèque de vidéos de formation
Chargement et ébavurage appropriés des échantillons
La précision et la reproductibilité des résultats dépendent fortement du prétraitement et de la manipulation de l’échantillon.
Étalonnage de la température dans HAAKE RheoWin
Mesurez la température réelle de l’échantillon et ajustez la température affichée dans le logiciel HAAKE RheoWin.
Étalonnage de la viscosité dans HAAKE RheoWin
Découvrez un exemple de composition et d’exécution possibles d’une méthode de test appropriée.
La qualité est importante.
Des mesures fiables de la préparation des échantillons à l’interprétation des données
La qualité compte. Des mesures fiables permettent de vous assurer que la qualité des produits répond à vos normes. Vos mesures rhéologiques répondent-elles aux normes ?
Téléchargez ce livre blanc pour découvrir comment le rhéomètre, les accessoires, les logiciels et même les procédures de traitement des échantillons peuvent être optimisés pour des résultats de contrôle qualité constants. Il détaille les accessoires les plus adaptés, les capacités prises en charge par le logiciel et les considérations relatives à l’échantillonnage, de l’histoire et des glissements au chargement et au découpage.
Téléchargez le livre blanc
Séminaire en ligne à la demande : Handle food samples with care for reliable rheological results
Commettre de simples erreurs dans la gestion des échantillons alimentaires ou dans la méthode de test proprement dite est susceptible de fausser les résultats rhéologiques critiques. 
Visionnez ce séminaire en ligne pour passer en revue les principales étapes d’analyse des aliments avant d’appuyer sur la touche de démarrage du rhéomètre.
Regarder le séminaire en ligne
HDI-Service-Material-Characterization-230x195
Un système de service adapté à tous vos besoins pour les instruments de caractérisation des matériaux Thermo Scientific
Choisissez uniquement les modules de service dont vous avez besoin. Ajoutez les modules au moment de l’achat de l’équipement, pendant la période de garantie ou ultérieurement. Nous avons créé des modules de service flexibles centrés sur les clients pour couvrir chaque type de service : installation, inspection, validation, réparations, maintenance et formation.
Les services disponibles comprennent les aspects suivants :  
• Intervention en cas d’urgence
• Garantie prolongée
• Installation
• Entretien et étalonnage
Téléchargez la brochure de service ›
• Réparation et inspection
• Formation
• Déplacements et dépenses
Ressources
Follow us