Search
イオンクロマトグラフを使い始めようと考えている、分離の原理や分析時のポイントを見直したい、ソフトウェアの機能を使いこなしたい、具体的な分析事例を知りたいなど。業務にすぐに役立つノウハウが詰まった資料をぜひ、ご活用ください。
グラジエント条件の設定方法
グラジエント分析は分析中に溶離液濃度を変化させ、分離を改善し、保持されやすい成分を早く溶出させる方法です。本手法について詳細に説明します。
サプレッサーの紹介
イオンクロマトグラフの心臓部分であるサプレッサー。Dionex DRS 600は、水の電気分解の制御方法を二つのモードが選択できる新しいタイプのサプレッサーです。
前処理の方法と検討
試料が固体や気体の場合、水溶液化する処理(前処理)が必要になります。ICにおける前処理のステップや注意点などについてご紹介します。
溶離液ジェネレーターシステムの紹介
溶離液ジェネレーターは、超純水を加えるだけで必要な濃度の溶離液を自動で生成できるシステムです。本機能について、その原理や利点について詳しく説明します。
シアン化物イオン、塩化シアン測定
溶離液ジェネレーターを使用することで、溶離液調整の手間やミスがなくなるだけでなく、多くの利点があります。
Chromeleon 7.2の便利な機能の紹介
-検量線作成-
検量線の信頼区間の描写機能を用いると、直線性の評価や異常値の有無の確認など、より詳しい情報を得ることができます。本機能についてご説明します。
ミネラルウォーター類の分析
ミネラルウォーターに含まれる陰イオン成分を分析するための条件、前処理方法、結果についてご紹介します。
Chromeleon 7.2の便利な機能の紹介
-積分パラメーター-
正しいピーク積分から正しい定量値を得るために、Chromeleon 7.2に搭載されている積分機能の基本的なパラメーターの設定方法についてご説明します。
【注意事項】