Search
イオンクロマトグラフィー(IC)アプリケーションの妨げとなるフェノール、金属、陽イオン、陰イオン、疎水性物質などのマトリックス干渉を排除する必要がありますか?幅広い自動(インライン)およびベンチトップ型(オフライン)ソリューションを使用できます。これらのソリューションには、IC 分析に干渉する物質の除去に特化した樹脂が含まれています。
Thermo Scientific Dionex Guardcap バイアルキャップを Dionex AS-DV オートサンプラーで 5 mL Dionex PolyVial とともに使用すれば、自動インラインサンプル調製およびろ過ソリューションが実現します。Dionex AS-DV は 50 バイアルを保持でき、どのような順番でもサンプリング可能です。また、各バイアルから複数のサンプルを採取するようにプログラミングすることもできます。バイアル設計により、外部サンプリングポンプが不要になっています。現在、三つのバージョンのバイアルキャップを提供しています。
Thermo Scientific Dionex Guardcap H バイアルキャップには、Dionex OnGuard H 樹脂が埋め込まれています。自動的にアルカリ土類および遷移金属を除去し、高 pH サンプルを中性化し、粒子をろ過します。
Thermo Scientific Dionex Guardcap Na バイアルキャップには、Dionex OnGuard Na 樹脂が埋め込まれています。サンプルの pH を変化させずに、自動的にアルカリ土類および遷移金属を除去し、粒子をろ過します。サンプル のpH が変化しないため、Dionex Guardcap Na バイアルキャップは、pH の影響を受けやすい分析対象物(亜硝酸塩など)を含むサンプルの処理に最適です。
Thermo Scientific Dionex Guardcap HRP バイアルキャップには、親水性逆相樹脂が埋め込まれています。非イオン性界面活性剤、炭化水素、芳香族色素、プロトン化カルボン酸などの粒子や疎水性有機物質を除去します。
Dionex Guardcap の化学的特性およびアプリケーション例 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 機能性 | 交換容量(mEq/キャップ) | 溶媒 | pH 安定性 | アプリケーション例 |
| Dionex Guardcap H バイアルキャップ | 陽イオン交換ヒドロニウム型 | 50 | 0 ~ 20% HPLC 溶媒 | 0 ~ 14 | アルカリ土類金属および遷移金属の除去、塩基性サンプルの pH 調整 |
| Dionex Guardcap Na バイアルキャップ | 陽イオン交換ナトリウム型 | 50 | 0 ~ 20% HPLC 溶媒 | 0 ~ 14 | アルカリ土類金属および遷移金属の除去 |
| Dionex Guardcap HRP バイアルキャップ | 疎水性逆相 | pH 4 未満で 安息香酸 20 mg | 0 ~ 20% HPLC 溶媒 | 0 ~ 14 | 疎水性有機物および界面活性剤の除去 |
多くの IC アプリケーションで優れた性能を実現するためにマトリックス干渉を自動的に排除します。これらのインラインカートリッジは IC オートサンプラーと注入バルブの間に取り付けられており、陽イオン(遷移金属を含む)、陰イオン、または疎水性物質を除去します。Thermo Scientific Dionex InGuard カートリッジは、Ag、H、Na、HRP、Na/HRP などのさまざまな樹脂でご用意しています。
Dionex InGuard 化学的特性およびアプリケーション例 | ||||
|---|---|---|---|---|
| カートリッジ | 官能基 | 交換容量(mEq/カートリッジ) | 使用モード | アプリケーション例 |
| Dionex InGuard Ag カートリッジ | Ag+ 型スルホン酸塩 | 5 ~ 5.5 | イオン交換 | 沈降によるハロゲン化物の除去 |
| Dionex InGuard H カートリッジ | ヒドロニウム型 スルホン酸塩 | 5 ~ 5.5 | イオン交換 | アルカリ土類金属および遷移金属の除去、塩基性サンプルの pH 調整 |
| Dionex InGuard Na カートリッジ | Na+ 型スルホン酸塩 | 5 ~ 5.5 | イオン交換 | アルカリ土類金属および遷移金属の除去 |
| Dionex InGuard HRP カートリッジ | 親水性ジビニルベンゼン | 2 g | 吸着、 π-π 結合 | 疎水性種、窒素およびシアン基を含む種の除去 |
| Dionex InGuard Na/HRP カートリッジ | 2 重機能性 | 50% Na/50% HRP | イオン交換(Na)と吸着 | 乳製品から Ca2+ と脂質(HRP)を除去 |
Thermo Scientific Dionex OnGuard II サンプル前処理カートリッジを使用して、IC アプリケーションで発生するマトリックス干渉をオフラインで除去できます。フェノール、金属、陽イオン、陰イオン、または疎水性物質を除去するための 12 種類の樹脂からお選びください。必要であれば、Dionex OnGuard サンプル調製ステーションを使用してサンプルを並列処理することもできます。
Dionex OnGuard II の化学特性とアプリケーション例 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カートリッジ | 機能性 | 交換容量(mEq/カートリッジ) | 溶媒 | pH 安定性 | 使用モード | |
| 1-cc | 2.5-cc | |||||
| Dionex OnGuard II A カートリッジ | 陰イオン交換重炭酸塩型 | 0.7 | 1.75 | 0 ~ 100% HPLC 溶媒 | 0 ~ 14 | 陰イオンの除去;酸性サンプルの pH 調整 |
| Dionex OnGuard II Ag カートリッジ | 陽イオン交換銀型 | 2.0 ~ 2.2 | 5.0 ~ 5.5 | 0 ~ 100% HPLC 溶媒 | 0 ~ 14 | 沈降による塩化物、臭化物、ヨウ化物の除去 |
| Dionex OnGuard II Ba カートリッジ | 陽イオン交換バリウム型 | 2.0 ~ 2.2 | 5.0 ~ 5.5 | 0 ~ 100% HPLC 溶媒 | 0 ~ 14 | 沈降による硫酸塩の除去 |
| Dionex OnGuard II H カートリッジ | 陽イオン交換ヒドロニウムイオン型 | 2.0 ~ 2.2 | 5.0 ~ 5.5 | 0 ~ 100% HPLC 溶媒 | 0 ~ 14 | アルカリ土類金属および遷移金属の除去、塩基性サンプルの pH 調整 |
| Dionex OnGuard II Na カートリッジ | 陽イオン交換ナトリウム型 | 2.0 ~ 2.2 | 5.0 ~ 5.5 | 0 ~ 100% HPLC 溶媒 | 0 ~ 14 | アルカリ土類金属および遷移金属の除去 |
| Dionex OnGuard II M カートリッジ | イミノ二酢酸塩アンモニウム型 | 0.4 | 1.0 | 0 ~ 100% HPLC 溶媒 | 0 ~ 14* | キレーション(2.5-cc フォーマット)による遷移金属の濃縮;遷移金属の除去(1-cc フォーマット) |
| Dionex OnGuard II P カートリッジ | ポリビニルピロリドン | 6.0 | 使用可能フォーマットなし | 0 ~ 100% HPLC 溶媒 | 1 ~ 10 | 錯体形成によるフェノール、アゾ染料、フミン酸の除去 |
| Dionex OnGuard II RP カートリッジ | ポリジビニルベンゼン | 0.3 g の樹脂 | 0.75 g の樹脂 | 0 ~ 100% HPLC 溶媒 | 0 ~ 14 | 吸着による界面活性剤、高分子量カルボン酸、芳香族染料の除去 |
| Dionex OnGuard II Ag/H カートリッジ | 陽イオン交換銀型;陽イオン交換ヒドロニウムイオン型 | 使用可能フォーマットなし | 4.6(Ag)0.8(H) | 0 ~ 100% HPLC 溶媒 | 0 ~ 14 | 沈降による塩化物、臭化物、ヨウ化物の除去;アルカリ土類金属および遷移金属の除去;塩基性サンプルの pH 調整 |
| Dionex OnGuard II Ba/Ag/H カートリッジ | 陽イオン交換銀型;陽イオン交換バリウム型; 陽イオン交換ヒドロニウムイオン型 | 使用可能フォーマットなし | 2.2 ~ 2.6(Ba)2.2 ~ 2.6(Ag)0.8(H) | 0 ~ 100% HPLC 溶媒 | 0 ~ 14 | 沈降による塩化物、臭化物、ヨウ化物の除去;アルカリ土類金属および遷移金属の除去;塩基性サンプルの pH 調整;沈降による硫酸塩の除去 |