Search
Invitrogen™ ViraPower™ レンチウイルス発現システムを用いて、目的遺伝子を発現するレンチウイルスストック液を作製します。哺乳類細胞での長期発現を目的とし、遺伝子導入の難しい非増殖系細胞、神経細胞、初代腫瘍細胞、接触障害のある細胞などに適しています。
利点
ご提供いただく物
納品物
Q&A
Q. | タイターはどのくらいでしょうか? |
A. | 1×104 ~ 106TU/ml(レンチウイルス)になります。 |
Q. | タイターは保証されるのでしょうか? |
A. | タイターは保証外となります。 |
Q. | ウイルスベクターの構築は行なってもらえますか? |
A. | 人工遺伝子合成もしくはクローニングサービスにて、レンチウイルス発現ベクター構築も承っております。 |
Q. | ウイルス液の濃縮は可能ですか? |
A. | オプションサービスとしてご用意しています。 詳細はお問い合わせ下さい。 |
こちらのフォームにご記入の上、メールにてjpcustom@thermofisher.com までお送りください。