Nalgeneボトルの詳細についてご覧いただけます。
Thermo Scientific Nalgeneボトルは、厳選された高品質な原料樹脂を用いて、成形過程では添加剤を使用せずに製造しています。また、キャップとボトルに施された液漏れ防止構造は優れた気密性を実現します。ラボで使用される汎用ボトルをはじめ、キット用ボトル、培地用ボトルや大型ボトルなど、様々な材質、形状、サイズで幅広いプラスチック製ボトルのラインナップをご用意しています。
Nalgeneボトルを使ってみませんか?
Nalgene ボトルは優れた性能と高い品質をもつプラスチックボトルです。液漏れ防止性能と頑丈な構造で、Nalgeneボトルは世界各地のラボで愛用されています。Nalgeneボトル が支持される理由とは? Thermo Scientific Nalgene ボトルとキャップは完全に密着するよう精巧に製造されており、常に信頼性の高い液漏れ防止保証を提供します。
Nalgeneボトル概要  サンプルリクエストお申し込み  カタログダウンロード 
汎用ボトル
試薬ボトル/ラボパック
ラボにおけるさまざまなアプリケーションでお使いいただける一般的なプラスチックボトルです。細口ボトルや広口ボトルをはじめ、丸型ボトル、角型ボトル、褐色ボトル、フッ素加工ボトルなど用途に応じたボトルを豊富なラインナップからお選びいただけます。
パッケージング用ボトル/バルクパック
バルク包装されたボトルです。ラボパックよりもお安くお買い求めいただけるため、お客様の省コスト化に役立ちます。滅菌済みボトルのほか、充填処理作業の簡易化に役立つトレイ包装もご用意しています。
キット用ボトル
キット構成品である試薬やバッファーの容器に最適な小容量ボトルです。Nalgeneボトルは生物学的試験や原料樹脂のバリデーションを実施しているため、貴重な試薬の容器にも安心してお使いいただけます。
角型培地ボトル
高品質な樹脂を用いて製造されており、高い品質規格を満たすThermo Scientific Nalgene角型培地ボトルは培地ボトルの業界リーダーとして、世界中の培地メーカーや医薬品の製造施設、研究所に愛用されています。培地や血清、バッファー、試薬をはじめ、医薬原料や医薬中間体、原薬の保存にもご使用いただけます。
特殊ボトル
広範な特殊用途に対応できるユニークなボトルです。
輸送ボトル:パスポートIP2細口ボトル/ラボパック
輸送ボトル:パスポートIP2広口ボトル/ラボパック
米国運輸省(DOT:Department of Transportation)は、IATA(国際航空運送協会)の規定する国際危険物輸送基準を国際規格のPerformance Oriented Packagingを包含しています。基準に則った輸送・保存用容器としてパスポートIP2ボトルを設計しました。ロットごとに既定の内圧試験を実施し、品質保証書を添付しています。危険物を航空輸送する際、その内包容器はIATAの規定を満たした特定のものを使用することが求められます。バルクパックもご用意しています。
強化ボトル(HDPE)/ラボパック
強化ボトル(PPCO)/ラボパック
丈夫で肉厚な構造で優れた耐久性をもつボトルです。真空ラインのトラップ用ボトル、またはビルトイン廃液システム用ボトルとしてお使いいただけます。
nalgene-bottle-curation-thumb-clean-bottle
Nalgene クリーンボトル
国内専門工場による高度な洗浄サービス、材質によってはオートクレーブ滅菌も承ります。 洗浄から包装までの工程はISOクラス5相当の環境で行い、高度な清浄度環境に対応した製品をお届けします。
フッ素樹脂ボトル(FEP、PFA)
フッ化エチレンポリエチレン(FEP)やパーフルオロアルコキシ(PFA)などのフッ素樹脂ボトルは非常に優れた化学薬品耐性を示します。半透明で柔軟性があり、幅広い温度範囲(-270℃~250℃)で使用できます。 高腐食性試薬の保管にお使いいただけます。
ローメタル/ローパーティクル 細口ボトル(LDPE)
ローメタル/ローパーティクル 細口ボトル(FEP)
微量金属の含有量をppbレベルで保証したボトルです。クリーン包装(0.3μm以上の粒子:20個未満/mL)のため異物混入リスクを低減できます。無機元素分析用の超純水・高純度試薬・サンプルの保存や輸送に最適なプラスチックボトルです。
ローメタル/ローパーティクル 細口ボトル(LDPE)
ローメタル/ローパーティクル 細口ボトル(FEP)
微量金属の含有量をppbレベルで保証したボトルです。クリーン包装(0.3μm以上の粒子:20個未満/mL)のため異物混入リスクを低減できます。無機元素分析用の超純水・高純度試薬・サンプルの保存や輸送に最適なプラスチックボトルです。
大型ボトル
5Lから50Lまで充填可能な大容量ボトルです。均一な攪拌が可能な丸型ボトル「カーボーイ」と、設置スペースの省スペース化に役立つ角型ボトル「ジェリー缶」から、さまざまな形状、サイズをお選びいただけます。ラボでのバッファー保存用のほか、大量の培地調製や保存にご使用いただけます。