Boron nitride paste
Boron nitride paste
Boron nitride paste
Thermo Scientific Chemicals
Boron nitride paste
Has Resistance Against Molten Metals and Salts, High thermal Conductivity and Dielectric Strength | CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
数量:
25 g
100 g
500 g
製品番号(カタログ番号) 043773.14
または、製品番号043773-14
価格(JPY)
-
数量:
25 g
一括またはカスタム形式をリクエストする
仕様
外見White paste
CAS10043-11-5
ChEBICHEBI:50883
化学物質名または材質Boron nitride
White
さらに表示
Resistance against molten metals and salts, high thermal conductivity and dielectric strength