Acetal, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Acetal, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Acetal, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Acetal, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 105-57-7 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 102222500
Preis (EUR)
62,60
Each
Menge:
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
62,60
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS105-57-7
IUPAC Name1,1-diethoxyethane
Molecular FormulaC6H14O2
InChI KeyDHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC(C)OCC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Density(20°C) 0.822 to 0.829 kg/l
Appearance (Form)Liquid
Appearance (Color)Clear colorless
GC>=98.5 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only