Ácido elágico, 97 %
Ácido elágico, 97 %
Ácido elágico, 97 %
Thermo Scientific Chemicals

Ácido elágico, 97 %

CAS: 476-66-4 | C14H6O8 | 302.19 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
11774050050 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 117740500
Precio (USD)
-
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS476-66-4
IUPAC Name6,7,13,14-tetrahydroxy-2,9-dioxatetracyclo[6.6.2.0⁴,¹⁶.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaene-3,10-dione
Molecular FormulaC14H6O8
InChI KeyAFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Powder
Appearance (Color)Beige to green
Infrared spectrumConforms
Titration with TBAH96.0 to 104.0 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only