2-Ethylhexansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Ethylhexansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Ethylhexansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Ethylhexansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 149-57-5 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 118525000
Preis (EUR)
33,10
Each
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
33,10
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS149-57-5
IUPAC Name2-ethylhexanoic acid
Molecular FormulaC8H16O2
InChI KeyOBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYNA-N
SMILESCCCCC(CC)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Color scale=<15 APHA
GC>=98.5 %
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Clear liquid
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only