Hexafluorobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Hexafluorobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Hexafluorobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Hexafluorobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 392-56-3 | C6F6 | 186.06 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 120545000
Preis (EUR)
1.488,00
Each
Menge:
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
1.488,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS392-56-3
IUPAC Namehexafluorobenzene
Molecular FormulaC6F6
InChI KeyZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Refractive index1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC>=98.5 %
Appearance (Form)Liquid
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only