Diclorhidrato de 1-(3-metoxifenil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Diclorhidrato de 1-(3-metoxifenil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Diclorhidrato de 1-(3-metoxifenil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Diclorhidrato de 1-(3-metoxifenil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
12605025025 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 126050250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS6968-76-9
IUPAC Name1-(3-methoxyphenyl)piperazine hydrochloridyl
Molecular FormulaC11H16ClN2O
InChI KeyUYZISVLMMYHXMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Cl].COC1=CC=CC(=C1)N1CCNCC1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to grey to pink
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Titration with HClO4>=97.5 %
HPLC>=97.5 %
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Para uso exclusivo en investigación