Phenoxazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Phenoxazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Phenoxazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Phenoxazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 135-67-1 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 130220050
Preis (EUR)
158,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
158,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS135-67-1
IUPAC Name10H-phenoxazine
Molecular FormulaC12H9NO
InChI KeyTZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
SMILESN1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Beige to grey
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Powder
HPLC>=96.0 %
Melting point154°C to 159°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only