Ácido fórmico, 98+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Ácido fórmico, 98+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Ácido fórmico, 98+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido fórmico, 98+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 l
2.5 l
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 147930010
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 l
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS64-18-6
IUPAC Nameformic acid
Molecular FormulaCH2O2
InChI KeyBDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Clear liquid
Color scale=<20 APHA
Refractive index1.3700 to 1.3720 (20°C, 589 nm)
Infrared spectrumConforms
Titration with NaOH>=98.0 %
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Para uso exclusivo en investigación