You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
オンデマンド動画
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
ホーム
▸
すべての製品を見る
▸
バス
▸
バスアクセサリ
▸
Concentric Ring Cover for Precision™ Water Baths, 6 Holes, for 20L and 28L Water Bath
Concentric Ring Cover for Precision™ Water Baths, 6 Holes, for 20L and 28L Water Bath
These Fisherbrand™ Covers are for use with Precision Dubnoff and Shallow-Form Shaking Water Baths.
テクニカルサポート
オーダーサポート
製品番号(カタログ番号)
容量(メートル法)
1546231Q
20, 28 L
製品番号(カタログ番号)
1546231Q
価格(JPY)
-
見積もりを依頼する
容量(メートル法):
20, 28 L
These Fisherbrand™ Covers are for use with Precision Dubnoff and Shallow-Form Shaking Water Baths.
Gassing Hoods
Permit control over the atmosphere surrounding the sample
Improve temperature uniformity and reduce energy consumption
Polished stainless steel with plastic gas fitting
Each bath will accommodate 1 large hood or 2 small hoods
仕様
概要
Concentric Ring Cover 6 Holes
使用対象 (装置)
Precision 20L and 28L General Purpose Water Baths
材料
Stainless Steel
位置数
6
保証
1 Year
容量(メートル法)
20, 28 L
Unit Size
Each