Glioxal, solución en agua al 40 % de peso
Glioxal, solución en agua al 40 % de peso
Glioxal, solución en agua al 40 % de peso
Thermo Scientific Chemicals

Glioxal, solución en agua al 40 % de peso

CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
2.5 L
25 L
Envase:
Ver todo
Frasco de vidrio
Número de catálogo 156220025
Precio (USD)
-
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS107-22-2
IUPAC Nameoxaldehyde
Molecular FormulaC2H2O2
InChI KeyLEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=CC=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Acidity (CH3COOH)=<0.25 %
AppearanceMay darken on storage
Titration excess NaOH39 to 41 %
Appearance (Color)Colorless to yellow
Appearance (Form)Solution

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only