trans-2-hexén-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
trans-2-hexén-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
trans-2-hexén-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

trans-2-hexén-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 928-95-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Référence 158141000
Prix (EUR)
113,00
Each
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
113,00
Each
Identifiants chimiques
CAS928-95-0
IUPAC Name(2E)-hex-2-en-1-ol
Molecular FormulaC6H12O
InChI KeyZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
SMILESCCC\C=C\CO
Voir plus
Appearance (Form)Liquid
GC>=95 %
Refractive index1.4350 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Specific gravity(20°C) 0.841 to 0.848
Appearance (Color)Clear colorless
Voir plus

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only