Acetylcholinchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Acetylcholinchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Acetylcholinchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Acetylcholinchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 60-31-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 159175000
Preis (EUR)
598,00
Each
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
598,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS60-31-1
IUPAC Name[2-(acetyloxy)ethyl]trimethylazanium chloride
Molecular FormulaC7H16ClNO2
InChI KeyJUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)White
Loss on drying=<1.0 % (105°C, 3 hrs)
Appearance (Form)Crystalline powder
Melting point146°C to 151°C
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only