Chloroform, 99+99 %, für die Spektroskopie, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Chloroform, 99+99 %, für die Spektroskopie, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Chloroform, 99+99 %, für die Spektroskopie, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Chloroform, 99+99 %, für die Spektroskopie, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 167735000
Preis (EUR)
58,00
Each
Menge:
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
58,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS67-66-3
IUPAC Nametrichloromethane
Molecular FormulaCHCl3
InChI KeyHEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC(Cl)Cl
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Clear liquid
Color scale=<10 APHA
GC>=99.0 %
Stabilizer70 to 120 ppm Amylene
Water=<0.05 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
RUO – Research Use Only